BSC citotóxica Maxisafe 2030i
Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific Maxisafe 2030i ofrecen excelencia en protección y seguridad al usuario con medidas de contención adecuadas para trabajar con materiales citotóxicos. Además de una seguridad excepcional, la BSC Maxisafe 2030i incluye las características más avanzadas y la tecnología más innovadora disponibles. 
Seguridad de alto nivel y equipados con características excepcionales
Diseño de filtro triple
Eficiencia de filtración 100.000 veces mejor que las cabinas de seguridad biológica de Clase II ordinarias. 
Control y conectividad mediante pantalla táctil
En la pantalla táctil a todo color se muestran alertas de verificación digital del flujo de aire (DAVe), comprobaciones automáticas del sistema y estado de rendimiento. Si activa las prestaciones de conectividad (disponible en determinados países), podrá consultar todos los datos que necesita con la aplicación remota. 
Ventana frontal motorizada y diseño SmartClean Plus
La guillotina frontal está motorizada y puede abrirse automáticamente a la derecha o para elevarse por completo. Esto facilita el acceso al interior de la BSC. Las tareas rutinarias de mantenimiento, limpieza y configuración se simplifican.
Características
1. Conectividad y pantalla táctil*: El sistema WiFi integrado permite utilizar funciones basadas en la nube, como monitorización remota de equipos, almacenamiento seguro de datos o herramientas de colaboración, entre otras muchas opciones.
2. Puertos Smart: Pase fácilmente los tubos y el cableado a través de la pared lateral para adaptarse a muy diversas aplicaciones.
3. Encimeras personalizables: Elija el diseño de superficie de trabajo que mejor se adapte a su aplicación y estilo de trabajo.  El equipo estándar incluye 2 o 4 tomas dúplex y 2 válvulas de servicio.
4. Doble motor de CC: Los motores suministran al sistema de compensación de flujo de aire SmartFlow Plus, lo que mejora la eficiencia energética y garantiza un funcionamiento más silencioso. El modo de reposo nocturno favorece el ahorro de energía y la durabilidad del sistema.
5. Paredes laterales de vidrio e iluminación LED: Disfrute de un entorno de trabajo más luminoso y con mejor visibilidad.
6. SmartClean Plus: Todo el panel frontal de guillotina se puede elevar de forma motorizada para facilitar el acceso al interior de la BSC.
Cabina de filtro triple
Una eficiencia de filtración 100.000 veces mejor que las cabinas de seguridad biológica de Clase II ordinarias, con el uso de un diseño de filtro triple único, proporciona una calidad mínima del aire de la clase 5 de ISO en el área de trabajo.
Conectividad
Las cabinas de seguridad biológica Maxisafe 2030i tienen capacidad integrada para la conectividad en la nube*. De esta forma, los clientes pueden comprobar el estado de la BSC en tiempo real y recibir alarmas y alertas de incidencias importantes.
Ventajas de la conexión
Consulte el estado de la BSC de forma remota
Analice los datos de uso
Reciba recordatorios
Folleto sobre conectividad
En este folleto se explican las diferentes funciones disponibles con la aplicación Thermo Fisher Connect, disponible para las BSC Herasafe y Maxisafe 2030i. Obtenga más información sobre dónde encontrar información del instrumento, consumo de energía o registro de eventos, entre mucho más.
Seminario web previa solicitud
«Cómo las cabinas de seguridad biológica conectadas pueden respaldar su laboratorio: mejores prácticas de hoy y tendencias del futuro.»
Este seminario web presenta tres razones para conectar su cabina de seguridad biológica y las capacidades actuales y futuras de la conectividad en la nube de las BSC.
* Los modelos con conectividad comercializados varían de una región a otra. Para más información, póngase en contacto con el representante comercial de Thermo Scientific. En este momento, los servicios en la nube de Thermo Fisher Connect están disponibles en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza. 
Aplicaciones
Las cabinas de seguridad citostáticas suelen ser la solución elegida para aplicaciones de trabajo con fármacos peligrosos, sustancias CMR (carcinógenas, mutagénicas, reprotóxicas), incluida la preparación de fármacos peligrosos en farmacias de compuestos sanitarios e instalaciones que cumplen con la USP u otros procedimientos especializados, en particular en Europa.
Certificaciones
  • Cumple los requisitos de una cabina de seguridad para sustancias citotóxicas y otros fármacos CMR conforme a DIN 12980 y EN 12469, el estándar europeo para el diseño, la construcción y el rendimiento de cabinas de seguridad de Clase II.
  • DIN 12980, el estándar alemán para cabinas de seguridad citostáticas y aisladores, se recomienda y exige con frecuencia en Europa y es la norma principal que se ocupa directamente de cabinas de seguridad para el trabajo con sustancias citotóxicas y otros fármacos CMR.
Seminario web
Información sobre el producto
Información de pedido
Producto
Tamaño
N.º de cat.
Maxisafe 2030i
0,9m
51032715  (incl. UV-C), 51032711
Maxisafe 2030i
1,2m
51032716 (incl. UV-C), 51032712
Maxisafe 2030i
1,5m
51032717 (incl. UV-C), 51032713
Maxisafe 2030i
1,8m
51032718  (incl. UV-C), 51032714