Search Thermo Fisher Scientific
La cabina de seguridad biológica (BSC) Thermo Scientific Herasafe 2025 está diseñada para maximizar la protección de las muestras y la seguridad del usuario, con énfasis en la contención, la comodidad y la conveniencia para todo el día, todos los días.
Mediante la combinación de funcionalidad de seguridad autónoma, una interfaz intuitiva, cómodas opciones para facilitar la limpieza y la desinfección, así como avances ergonómicos, la BSC Herasafe 2025 permite trabajar con los más altos estándares y es adecuada para la mayoría de los laboratorios del ámbito académico, biotecnológico y farmacéutico. El producto está disponible en todos los tamaños estándar: 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m y 1,8 m, con una amplia gama de opciones y posibilidades de personalización.
Mercados típicos: académico, clínico, industrial (por ejemplo, cosméticos), biotecnológico y farmacéutico.
Aplicaciones típicas: cultivo celular, farmacéutica, clínica y microbiológica, en las que se requiere protección del usuario, de la muestra y del medio ambiente.
Anchura de la cabina | Material de la cámara | UV de haces cruzados | Consulte los detalles del pedido (con UV/sin UV)* |
0,9 m | Acero inoxidable 304 | Sí/No | 51033315 / 51033311 |
1,2 m | Acero inoxidable 304 | Sí/No | 51033316 / 51033312 |
1,5 m | Acero inoxidable 304 | Sí/No | 51033317 / 51033313 |
1,8 m | Acero inoxidable 304 | Sí/No | 51033318 / 51033314 |
* Hay más opciones disponibles. Para obtener información, contacte con su representante de ventas de Thermo Fisher Scientific.