BSC B2 de la serie 1500
La cabina de seguridad biológica B2 de la serie 1500 está diseñada para aplicaciones que utilizan gases y sustancias químicas volátiles, que requieren volúmenes de escape elevados y en las que no hay recirculación de aire dentro de la cabina. El sistema combina la eficacia de los motores de CC de última generación, un sistema avanzado de flujo de aire que maximiza la seguridad y la comodidad del operador.
Seguridad, comodidad y eficacia
Método de escape externo
No hay recirculación dentro de la cámara de trabajo: el aire del entorno externo se filtra y se introduce en el área de trabajo en forma de aire descendente.
Ergonomía
La BSC se maneja cómodamente con una ventana manual contrapesada, una pantalla de información LCD de fácil acceso y controles de teclado táctil.
Fácil limpieza
Al servicio del control de la contaminación está la opción de guardar los tiempos de ciclo de la luz UV y el resistente interior de acero inoxidable de tipo 304.
Características
1. Protección mejorada del usuario
La función de compensación automática garantiza la seguridad de uso de los filtros previos de aire descendente opcionales. El ajuste automático de la velocidad de flujo descendente durante la carga del filtro HEPA mejora aún más la protección del producto.
2. Seguridad del funcionamiento
La cómoda pantalla permite comprobar que la cabina está funcionando de forma segura mientras trabaja.
3. Limpieza sencilla
La bandeja de trabajo de acero inoxidable y de una sola pieza reduce al mínimo la pérdida de puntas de pipeta y los derrames en el depósito de desagüe.
4. Control de contaminación
La opción de luz UV temporizada reduce el riesgo de contaminación de las muestras, así como los costes de sustitución de las bombillas.
5. Comodidad para el operador
La ventana tiene una inclinación de 10°, garantizando una postura ergonómica que reduce la tensión y la fatiga asociadas con las largas jornadas de trabajo.
Funcionamiento del flujo de aire de la B2
El aire de la sala entra por la parte superior de la cabina. El aire pasa por el filtro HEPA antes de atravesar el área de trabajo. El aire de la sala también se introduce por la rejilla de entrada. El aire contaminado se extrae por debajo de la superficie de trabajo y, a continuación, sube por la cámara impelente trasera y a través del filtro HEPA de escape. Un sistema de escape y un ventilador remoto dedicado extraen el 100 % del aire de escape filtrado del laboratorio.
Aplicaciones
En comparación con las cabinas de tipo A2, la BSC B2 puede proporcionar protección adicional al usuario al trabajar con vapores y gases cuando las condiciones asépticas son requeridas. La B2 proporciona una mayor dilución de las sustancias químicas volátiles en el interior del área de trabajo de la BSC y elimina incluso la recirculación diluida de sustancias químicas volátiles que se utilicen en la BSC. 
Las BSC A2 y B2 con conexión de dedal cumplen las recomendaciones de USP <800> para la preparación de fármacos estériles peligrosos y no peligrosos en cabinas de seguridad biológica de Clase II. La norma USP <800> establece que las BSC B2 suelen reservarse para su uso con componentes volátiles.
Certificaciones
NSF/ANSI 49, ETL, CE
Información de pedido