Search Thermo Fisher Scientific
Herramientas de alto rendimiento para todas las mediciones reológicas
Amplíe los análisis reológicos con los accesorios que necesita para lograr mediciones precisas en condiciones variables. Ofrecemos software de reología completo y adaptable, junto con una gama completa de componentes diseñados para ayudarle a lograr un análisis de muestras rápido y flexible.
Consiga el software potente e intuitivo que necesita para navegar fácilmente por las operaciones del reómetro. Este software fácil de usar le ayuda a controlar los instrumentos, desarrollar rutinas de medición y evaluación y evaluar los datos. El software está diseñado para usuarios de todos los niveles e incorpora módulos de software opcionales diseñados para satisfacer las demandas específicas de los laboratorios.
Obtenga el módulo de temperatura adecuado para su aplicación específica. Ofrecemos una amplia gama de módulos «plug-and-play» que cubren un amplio intervalo de temperatura, incluidos módulos de temperatura eléctricos, controlados por líquidos y Peltier, para atender sus necesidades específicas.
Elija las geometrías de medición adecuadas para sus investigaciones específicas, como el cono y la placa, las placas paralelas, los cilindros coaxiales, los cilindros de hueco doble, los rotores de pines de paletas o espirales. Las geometrías de medición incluyen «Connect Assist», una funcionalidad de reconocimiento automático, y están fabricadas con diversos materiales como, por ejemplo, acero, titanio, Hastelloy™ resistente a productos químicos y aluminio desechable; además, cuentan con acabados de superficie suaves, tratados con arena o serrados para medir con precisión diferentes tipos de muestras.
Maximice la información que recopila combinando los reómetros HAAKE MARS 40/60 con otras técnicas, como la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR), la espectroscopía Raman y la microscopía óptica. A través de estas técnicas multimodales, se sincroniza la recopilación de datos de dos técnicas analíticas diferentes para ahorrar tiempo y garantizar unas condiciones de medición idénticas.