Search Thermo Fisher Scientific
Os frascos de meio Nalgene Square PET e PETG são os meios, soros, tampão, armazenamento de reagentes e recipientes de transporte ideais nos mercados farmacêutico, diagnóstico e biotecnológico atuais. Esses frascos duráveis, leves, resistentes a estilhaços de polietileno (PET) e de revestimento pesado e de glicol modificado à prova de quebra (PETG) são compatíveis com tampas de polietileno de alta densidade (HDPE), criando uma vedação à prova de vazamento nos três tipos de tampas compatíveis; tampas de rosca padrão, tampas invioláveis e tampas de septo. O design exclusivo do frasco e do fecho Nalgene não requer revestimento ou gaxeta para fornecer desempenho à prova de vazamento repetível e produz uma barreira eficaz de oxigênio e dióxido de carbono para manter o pH apropriado do seu reagente. Esses frascos permitem que você alterne entre pesquisa e produção, ao mesmo tempo em que oferecem opções de embalagem para uso em laboratório ou linhas de enchimento manuais e automatizadas.
Os frascos de meio Nalgene foram projetados e fabricados para atender aos rigorosos requisitos de nossos recipientes seguros e à prova de vazamento e são feitos apenas de resinas virgens de alta qualidade submetidas a DMF que estão em conformidade com uma série de especificações regulamentares, incluindo: USP Classe VI, USP <661>e ISO 10993-3. Os produtos são não citotóxicos, não pirogênicos, não mutagênicos e são fabricados com materiais isentos de componentes derivados de animais (ADCF)‡ para ajudar a garantir a pureza do conteúdo. Para reclamações regulamentares e certificações aplicáveis a frascos Nalgene específicos, entre em contato com o Suporte Regulatório da Nalgene.
Os produtos químicos podem afetar a resistência, a flexibilidade, a aparência da superfície, a cor, as dimensões ou o peso dos plásticos, de modo que você deve escolher cuidadosamente o material apropriado para seu uso específico. Em geral, as resinas PET são mais resistentes a ácidos diluídos, alcoóis alifáticos, hidrocarbonetos alifáticos e sais secos em comparação ao PETG, enquanto as resinas PETG são mais resistentes a detergentes e surfactantes. Para classificações de compatibilidade química por produto químico específico e aplicação, consulte o
Guia de resistência química Nalgene.
Para obter ajuda na escolha do frasco Thermo Scientific Nalgene que seja perfeito para sua aplicação, use nosso guia de seleção on-line ou, para assistência pessoal, entre em contato com o Suporte técnico Nalgene
Os frascos são embalados em bandejas compactadas. As bandejas são sacos plásticos simples (série 2019) ou duplos dentro da caixa principal. As tampas também estão disponíveis a granel para facilitar o manuseio.
Frascos de meio PET estéreis | |
---|---|
Frascos de meio Square PET com tampas (Série 342040) | Frascos de meio Square PET sem tampas (Série 342044) |
![]() | ![]() |
Frasco PET | Frasco PET |
Frasco transparente | Frasco transparente |
Capacidade de 125 mL, 250 mL, 650 mL, 1.000 mL | Capacidade de 125 mL, 650 mL, 1.000 mL |
Tampa natural HDPE | Tampas vendidas separadamente |
À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa master | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa master |
Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Frascos de meio PETG estéreis | |||
---|---|---|---|
Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 342020) | Frascos de meio Square PETG sem tampas (Série 342024) | Frascos de meio Square PETG com tampas de septo (série 342023) | Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 2019) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco PETG | Frasco PETG | Frasco PETG | Frasco PETG |
Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente |
capacidade de 30 mL,60 mL,125 mL,250 mL,500 mL, 650 mL,1.000 mL,2.000 mL | capacidade de 30 mL, 60 mL,125 mL,250 mL,500 mL e1.000 mL | 60 mL500 mL, 650 mL,1.000 mL de óleo | capacidade de 30 mL, 60 mL, 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 2.000 mL |
Tampa natural HDPE | Tampas vendidas separadamente | Tampa de septo natural HDPE | Tampa branca HDPE |
À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Sem faixa de compactação | Sem faixa de compactação | Sem faixa de compactação | Faixa de compactação a quente |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja com um único saco plástico dentro de uma caixa principal |
Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Frascos de meio PETG não estéreis | |
---|---|
Frascos de meio Square PET âmbar com tampas (Série 322021) | Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 322020) |
![]() | ![]() |
Frasco PETG
|
Frasco PETG
|
Frasco Âmbar
|
Frasco de vidro transparente
|
Tampa Âmbar HDPE
|
Tampa natural HDPE
|
A cor âmbar não é ADCF
|
Feita com materiais ADCF
|
À prova de vazamento
|
À prova de vazamento
|
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma
caixa principal. |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma
caixa principal |
Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Tampas HDPE estéreis a granel | ||
---|---|---|
Tampas naturais HDPE (Série 342151) | Tampa inviolável HDPE natural (Série 342141) | Tampas de septo naturais HDPE (Série 342178) |
![]() | ![]() | ![]() |
Tampa natural HDPE | Tampa inviolável HDPE natural | HDPE natural com tampa de septo |
-- | -- | Dispensação asséptica ou adição de suplementos |
20-415, 24-415 e 38-430 tamanhos da tampa | 38-430tamanho da tampa | tamanhos da tampa 38-430 e 24-415 |
À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Requer o uso de faixa de compactação para vedação inviolável | Vedação inviolável | Requer o uso de faixa de compactação para vedação inviolável |
Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalagem a granel | Embalagem a granel | Embalagem a granel |
Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Frascos de meio PET estéreis | |
---|---|
Frascos de meio Square PET com tampas (Série 342040) | Frascos de meio Square PET sem tampas (Série 342044) |
![]() | ![]() |
Frasco PET | Frasco PET |
Frasco transparente | Frasco transparente |
Capacidade de 125 mL, 250 mL, 650 mL, 1.000 mL | Capacidade de 125 mL, 650 mL, 1.000 mL |
Tampa natural HDPE | Tampas vendidas separadamente |
À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa master | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa master |
Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Frascos de meio PETG estéreis | |||
---|---|---|---|
Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 342020) | Frascos de meio Square PETG sem tampas (Série 342024) | Frascos de meio Square PETG com tampas de septo (série 342023) | Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 2019) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Frasco PETG | Frasco PETG | Frasco PETG | Frasco PETG |
Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente | Frasco de vidro transparente |
capacidade de 30 mL,60 mL,125 mL,250 mL,500 mL, 650 mL,1.000 mL,2.000 mL | capacidade de 30 mL, 60 mL,125 mL,250 mL,500 mL e1.000 mL | 60 mL500 mL, 650 mL,1.000 mL de óleo | capacidade de 30 mL, 60 mL, 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 2.000 mL |
Tampa natural HDPE | Tampas vendidas separadamente | Tampa de septo natural HDPE | Tampa branca HDPE |
À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Sem faixa de compactação | Sem faixa de compactação | Sem faixa de compactação | Faixa de compactação a quente |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma caixa principal | Embalada em bandeja com um único saco plástico dentro de uma caixa principal |
Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Frascos de meio PETG não estéreis | |
---|---|
Frascos de meio Square PET âmbar com tampas (Série 322021) | Frascos de meio Square PETG com tampas (Série 322020) |
![]() | ![]() |
Frasco PETG
|
Frasco PETG
|
Frasco Âmbar
|
Frasco de vidro transparente
|
Tampa Âmbar HDPE
|
Tampa natural HDPE
|
A cor âmbar não é ADCF
|
Feita com materiais ADCF
|
À prova de vazamento
|
À prova de vazamento
|
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma
caixa principal. |
Embalada em bandeja ou em saco plástico duplo dentro de uma
caixa principal |
Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Tampas HDPE estéreis a granel | ||
---|---|---|
Tampas naturais HDPE (Série 342151) | Tampa inviolável HDPE natural (Série 342141) | Tampas de septo naturais HDPE (Série 342178) |
![]() | ![]() | ![]() |
Tampa natural HDPE | Tampa inviolável HDPE natural | HDPE natural com tampa de septo |
-- | -- | Dispensação asséptica ou adição de suplementos |
20-415, 24-415 e 38-430 tamanhos da tampa | 38-430tamanho da tampa | tamanhos da tampa 38-430 e 24-415 |
À prova de vazamento | À prova de vazamento | À prova de vazamento |
Requer o uso de faixa de compactação para vedação inviolável | Vedação inviolável | Requer o uso de faixa de compactação para vedação inviolável |
Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF | Feita com materiais ADCF |
Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 | Gama-esterilizada, SAL 10-6 |
Embalagem a granel | Embalagem a granel | Embalagem a granel |
Baixe o desenho | Baixe o desenho | Baixe o desenho |
Classe geral | PET | PETG | HDPE |
---|---|---|---|
Ácidos, diluídos ou fracos | E | G | E |
Ácidos, fortes e concentrados | F | N | G |
Álcoois, alifáticos | E | G | E |
Aldeídos | G | F | G |
Bases/alcalino | N | N | E |
Aminas | G | N | G |
Bases/alcalino, orgânico/inorgânico | F | N | G |
Ésteres | F | N | G |
Hidrocarbonetos, alifáticos | E | G | G |
Hidrocarbonetos, aromáticos | F | N | N |
Hidrocarbonetos, halogenados | F | N | N |
Cetonas | G | N | N |
Agentes oxidantes, fortes | N | F | F |
Soluções aquosas | E | E | E |
Meio e soro | E | E | E |
Éteres | F | N | F |
Sais secos | E | G | E |
Detergentes/surfactantes | G | E | E |
Óleos, lubrificação | G | F | G |
Óleos, essenciais | N | N | F |
Óleos, vegetais | G | G | F |
Silicones | G | G | E |
Tabela | |
![]() | 30 dias de exposição constante não causam danos. O plástico pode tolerar até anos. |
![]() | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante ao reagente. |
![]() | Algum efeito após 7 dias de exposição constante ao reagente. Dependendo do plástico, o efeito pode ser rachaduras, quebras, perda de resistência ou descoloração. Os solventes podem causar amolecimento, inchaço e perdas de permeação com HDPE. Os efeitos do solvente nesta resina são normalmente reversíveis, a peça geralmente retornará à sua condição normal após a evaporação. |
![]() | Não recomendado para uso contínuo. Podem ocorrer danos imediatos. Dependendo do plástico, o efeito será uma deformação, rachadura, perda de resistência, descoloração, deformação, dissolução ou perda de permeação mais graves. |
Notas de rodapé:*
Nossa garantia de vedação à prova de vazamento está sujeita à nossa garantia padrão do produto, conforme estabelecido nos Termos e condições de Venda da Thermo Fisher Scientific. Nossos produtos são à prova de vazamento com água em temperatura ambiente e pressão quando usados com seus tampas correspondentes. No entanto, para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar nossos recipientes e tampas sob condições de suas aplicações planejadas. Entre em contato com technicalsupport@thermofisher.com se precisar de informações adicionais sobre nossos produtos.
† Nossa garantia de vedação inviolável e à prova de vazamento está sujeita à nossa garantia padrão do produto, conforme estabelecido nos Termos e condições de Venda da Thermo Fisher Scientific.
‡ Exceto produtos feitos com corantes âmbar ou branco (séries 322021 e 2019).