Search Thermo Fisher Scientific
The Thermo Scientific Ceta-D Camera is a scintillator-based camera optimized for low-dose diffraction data collection. It is ideal for working with dose-sensitive materials, such as proteins, pharmaceutical molecules, and organic materials.
The camera’s high sensitivity allows for reliable detection of high-resolution, low-intensity diffraction peaks, and its high signal-to-noise ratio enables accurate measurement of the integrated peak intensity. Both of these properties are prerequisites for obtaining high-resolution structural information. After acquisition, the diffraction patterns and metadata are readily available for processing (similar to standard X-ray diffraction data), using software packages like DIALS or XDS. Resolutions better than 1 Å have been reported.
MicroED package
Coupled with the Ceta-D Camera, the MicroED Package provides all the necessary elements to perform micro electron diffraction, either on a new instrument or as a retrofit onto an existing tool. It includes:
The MicroED Package is a perfect match with the CETA-D Camera but may also be combined with other Thermo Scientific cameras for special application requirements.
Sensor | 4,096 x 4,096, 14 μm pixel CMOS |
Camera architecture | Fiber optic coupled scintillator (1:1) frame rate Standard: 4k × 4k, 2 fps; 2k × 2k, 8 fps; 1k × 1k, 18 fps Noise reduction: 4k × 4k, 2 fps; 2k × 2k, 6 fps; 1k × 1k, 6 fps |
Imaging performance | In 4k × 4k mode: DQE at 0.1 Nyquist: > 26% at 300 kV, > 40% at 200 kV |
Duty cycle in movie mode | 100% in rolling shutter mode |
Conversion efficiency | >26 counts/primary electron at 200 kV >22 counts/primary electron at 300 kV |
Mounting position | On-axis, bottom mounted, retractable |
As técnicas da crio-EM (microscopia crioeletrônica) permitem observações em várias escalas de estruturas biológicas 3D em seus estados quase nativos, informando um desenvolvimento mais rápido e eficiente da terapêutica.
Saiba como aproveitar o desenho racional de medicamentos para muitas outras classes principais de alvos de medicamentos, levando aos melhores medicamentos da categoria.
A microED é uma nova técnica fascinante com aplicações na determinação estrutural de pequenas moléculas e proteínas. Com esse método, é possível extrair detalhes atômicos de nanocristais individuais (tamanho < 200 nm), mesmo em uma mistura heterogênea.
A microED é uma nova técnica fascinante com aplicações na determinação estrutural de pequenas moléculas e proteínas. Com esse método, é possível extrair detalhes atômicos de nanocristais individuais (tamanho < 200 nm), mesmo em uma mistura heterogênea.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.