Search Thermo Fisher Scientific
Trabalhamos com a indústria de fabricação de cimento há décadas e oferecemos um portfólio de produtos para enfrentar seus desafios em todas as etapas do processo de produção, desde o fornecimento de matérias-primas às operações de moagem e forno, passando pelo gerenciamento de energia, qualidade do produto acabado e, claro, com a segurança do trabalhador e do meio ambiente em mente. Oferecemos uma gama completa de soluções para melhorar o processo de fabricação de cimento e aumentar sua produtividade e lucratividade.
Analisadores poderosos podem ajudá-lo a entender melhor a composição de suas matérias-primas e fornecer mais controle sobre os processos de produção a jusante.
Da mina de calcário à britagem, mistura, moinho bruto, forno e além, a análise elementar é um componente crítico para impulsionar o controle do processo, eficiências e produtos finais de maior qualidade.
Análise para um cimento melhor Nossas ofertas de produtos foram desenvolvidas especificamente para fabricantes de cimento para reduzir ainda mais o custo de análise de amostras, aumentar o rendimento de amostras, oferecer melhor reprodutibilidade e obter resultados de maior qualidade.
A concentração de cada fase desempenha um papel importante nas características físicas do cimento, como resistência e tempo de presa.
Como exemplo, o carbonato de cálcio (CaCO3) é requerido em certa proporção na mistura bruta, mas se transforma durante o processo de produção do clínquer em várias fases conhecidas como alita, belita, aluminato, alumino-ferrita e cal livre.
Enquanto o processo de produção de cimento antes do forno está focado na composição elementar e nas proporções das matérias-primas, depois que o clínquer é produzido, o foco muda para os compostos que esses elementos formam
Análise abrangente e informações oportunas A análise do cimento pode ser realizada usando analisadores XRF, enquanto as fases são identificadas usando a plataforma XRD. O estágio final da produção de cimento é moer finamente o clínquer resfriado e adicionando gesso e outros enchimentos para controlar o tempo de endurecimento do cimento e outras propriedades. A mineralogia também é importante nesta fase, além de ser medida em laboratório pela tecnologia XRD. Juntas, as análises de XRF e XRD fornecem informações abrangentes e oportunas que permitem qualidade, eficiência e lucratividade da produção.
A capacidade de analisar e ajustar a mistura de carvão no fluxo permite que a planta reduza o consumo de energia usando exatamente a quantidade de combustível de carvão necessária para atender aos valores de aquecimento específicos necessários para processar materiais no forno e no moinho.
O material de alimentação do forno com altas variações químicas requer mais combustível para reagir adequadamente e mais energia no moinho de acabamento para moer o clínquer com reação excessiva.
Informações acionáveis e recursos de controle Em todo o processo. A análise on-line do carvão e das matérias-primas oferece aos produtores de cimento um controle excepcional sobre o consumo de energia, a qualidade do produto e a eficiência operacional.
Os instrumentos XRF e XRD da Thermo Scientific fornecem análises qualitativas e quantitativas rápidas, precisas e confiáveis para controle de processo e qualidade para fabricação de cimento.
A tecnologia de fluorescência de raios X é o padrão-ouro para análises elementares precisas e não destrutivas e caracterização rápida de materiais para garantir que as especificações químicas do produto sejam atendidas.
Difração de raios-X é uma técnica analítica versátil e não destrutiva que permite que seu laboratório industrial obtenha rapidamente informações detalhadas estruturais e de fase de materiais.
A Thermo Fisher Scientific oferece uma variedade de produtos projetados para evitar o tempo de inatividade, atender aos requisitos regulatórios de saúde e segurança, reduzir os custos de seguro e geralmente proteger seus investimentos mais valiosos.
Quando se trata de eficiência operacional e economia de custos, nada oferece mais potencial do que proteger sua força de trabalho e equipamentos.
Uma variedade de medidas de segurança em todo o processo Nossas soluções são projetadas para manter os trabalhadores seguros e produtivos, reduzir a responsabilidade, mitigar os riscos e aumentar a eficiência no setor de produção de cimento.
A fabricação de cimento é a fonte de 5% das emissões globais de CO₂, portanto, o monitoramento de emissões é fundamental para que as fábricas de cimento atendam aos requisitos regulatórios. Os analisadores de gás Thermo Scientific iQ monitoram, de forma confiável, uma ampla gama de poluentes, como CO₂, Nox, SO₂ e CO.
A plataforma de instrumentos Thermo Scientific iQ Series é uma solução ambiental inteligente para análise de gases ambientais e de origem. Como seu parceiro em conformidade, nossos sistemas são projetados com os protocolos necessários para garantir que seus relatórios de monitoramento sejam precisos e acessíveis e atendam às Partes 60 e 75 da EPA 40CFR dos EUA e outros padrões em todo o mundo, proporcionando sensibilidade, precisão e confiabilidade insuperáveis.