Search Thermo Fisher Scientific
Um bom laboratório depende de equipamentos especializados. Os espectrofotômetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ são os instrumentos ideais para laboratórios de análise de água e águas residuais, combinando tecnologia inovadora, design compacto e resultados precisos.
Dependendo das necessidades do seu laboratório, escolha o espectrofotômetro AquaMate 7100 Vis para comprimentos de onda de 325 a 1.100 nm ou o AquaMate 8100 UV-Vis com comprimentos de onda completos de 190 a 1.100 nm para uma variedade maior de opções de medição. Os métodos pré-programados AquaMate são compatíveis com muitos dos principais fabricantes de reagentes.
Nossos espectrofotômetros Thermo Scientific Orion AquaMate UV-Vis incluem mais de 260 métodos pré-programados e são desenvolvidos para atender às necessidades de laboratórios de análise de água e águas residuais. Os espectrofotômetros AquaMate UV-Vis e Visible-only incorporam características e funções avançadas para uma flexibilidade máxima no funcionamento.
Tenha em mãos tudo o que precisa para obter o máximo do seu espectrofotômetro, incluindo reagentes químicos, suportes de células, atualizações de software e cabos de alimentação.
Assista ao espectrofotômetro Thermo Scientific Orion AquaMate 8000 UV-Vis em ação.
Obtenha respostas para suas principais perguntas sobre análise de água e purificação de água e veja os produtos em ação. Inscreva-se para uma demonstração e saiba mais sobre:
Medidores portáteis de bancada & multiparamétricos de & pH
Eletrodos (eletrodos de pH, ISE, condutividade, DO)
Tituladores potenciométricos
· Espectrofotômetros
Sistemas de purificação de água
Accurate results are within your reach. We offer a complete line of Thermo Scientific colorimetry, turbidity, and UV-Vis spectrophotometry meters for water and wastewater analysis.
Register your Orion™, ROSS™ AQUAfast and AQUASensors products. Warranty registration