Search Thermo Fisher Scientific
Os fluorômetros Qubit fornecem respostas rápidas e precisas à pergunta recorrente: “Tenho DNA (ou RNA ou proteína) suficiente para o meu ensaio?” A quantificação desses analitos é importante para aplicações em downstream, como sequenciamento de última geração (NGS), PCR, transfecção, Western Blotting e imunoensaios.
Os fluorômetros de Qubit detectam corantes fluorescentes especificamente ligados à molécula alvo. Com ensaios Qubit otimizados, eles podem distinguir dsDNA de ssDNA ou intacto de RNA degradado, mesmo em quantidades extremamente pequenas ou na presença de contaminantes. Uma interface simples e intuitiva e calculadoras integradas simplificam o processo. Os resultados aparecem em segundos e podem ser exportados para um computador ou dispositivo downstream.
Para uso em pesquisas somente. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.