The Niton XL5 Plus analyzer can identify the grade of these aluminum flakes in under 2 seconds
Chega de achismos na sua operação com metais. Tome decisões a partir da experiência.
Quando a composição química exata de sucata, incluindo a presença de contaminantes ou elementos perigosos, é incerta, isso coloca em risco a qualidade, a segurança e a conformidade regulatória. Para garantir uma análise de liga rápida e precisa em suas operações de metal reciclado, confie nos analisadores de fluorescência de raios X portáteis Thermo Scientific Niton, comprovadamente eficazes.
Os analisadores Niton HHXRF, leves porém robustos, realizam análises não destrutivas de metais e ligas em questão de segundos, com pouca ou nenhuma preparação da amostra. Por quase 30 anos, pátios de reciclagem têm utilizado esses analisadores com confiança para verificar os elementos presentes em praticamente todos os tipos de ligas metálicas, desde níveis traços até metais comercialmente puros, inclusive entre graus de ligas que são quase idênticos em composição.
  • Identifique positivamente diversas ligas nos pontos de transferência de materiais para garantir a qualidade do produto.
  • Identifique positivamente diversas ligas nos pontos de transferência de materiais para garantir a qualidade do produto.
  • Determine com precisão a composição do metal para otimizar o valor de negociação.
  • Detecte elementos de baixa qualidade e traços de outros elementos
  • Aumente a velocidade das operações de processamento de metais.
  • Forneça produtos de alta qualidade aos clientes.
Niton XL5 Plus Scrap Metal Analysis
Nova funcionalidade - Analise metais leves em menos de 2 segundos.
A velocidade e a precisão são as principais prioridades ao classificar materiais recicláveis, especialmente metais leves e valiosos como o alumínio.
O Analisador Niton XL5 Plus possui um novo modo que permite aos usuários classificar rapidamente e com confiança ligas de alumínio, bem como ligas de magnésio até 0,5%. O novo modo, "Classificação Rápida de Metais Leves", vai além da análise ultrarrápida de alumínio; ele também permite aos usuários identificar famílias de ligas de alto valor, como aço inoxidável, níquel, cobalto, cobre e titânio.
Contacte-nos
Produtos em destaque
Niton XL5 Plus HHXRF Analisador XRF Portátil
Niton XL5 Plus HHXRF Analisador XRF Portátil
Saiba mais
Niton XL2 Plus Analisador XRF Portátil
Niton XL2 Plus Analisador XRF Portátil
Saiba mais
Niton XL2100G Plus Analisador de Metais
Niton XL2100G Plus Analisador de Metais
Saiba mais
Sistema de Monitoramento Automático de Sucata ASM™ IV Series
Sistema de Monitoramento Automático de Sucata ASM™ IV Series
Saiba mais
Detector de Radiação Pessoal RadEye PRD4 e PRD-ER4
Detector de Radiação Pessoal RadEye PRD4 e PRD-ER4
Saiba mais
Veja o que os clientes do XRF estão dizendo!
Recursos
Contacte-nos
Style Sheet for Global Design System