Plataforma Luminex: ensaios quantitativos de proteína e RNA com rendimento superior
A plataforma Luminex é composta por instrumentos Luminex e ensaios multiplex para medição de alvos de RNA e proteína Os ensaios multiplex Luminex usam a tecnologia xMAP baseada em beads ou microesferas para detectar e quantificar simultaneamente várias proteínas secretadas, incluindo citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento. Essa tecnologia multiplex também pode ser usada para medir a expressão gênica utilizando os ensaios Invitrogen QuantiGene Plex. O sistema Luminex produz resultados comparáveis a ensaios convencionais, como ELISA e qPCR, mas com maior eficiência e produtividade.
Obtenha percepções valiosas sobre a expressão gênica e as vias proteicas medindo mais pontos de dados a partir de uma única amostra. Empregue o poder de multiplexar avaliações em nível de proteínas e de genes em uma única plataforma Luminex. (consulte a publicação relacionada). Ensaios pré-configurados ou customizados de 96 poços aos de alta produtividade de 384 poços atendem às suas metas mais valiosas.
Recursos
Portfólio Luminex completo disponível
Como parceiros da Luminex, oferecemos diretamente todo o portfólio Luminex de instrumentos de multiplexação.
Ensaios multiplex de proteínas
Combine até 80 alvos de proteínas de amostras biológicas complexas, com opções flexíveis de soluções pré-configuradas a painéis mistos customizados.
Expressão gênica diretamente de um lisado
Multiplexe até 80 alvos de RNA para análise de expressão gênica de RNA. Painéis customizados e pré-configurados estão disponíveis com base em seus genes de interesse.
Como funciona
A tecnologia Luminex xMAP (perfil de vários analitos) com microesferas marcadas permite que os cientistas meçam várias proteínas ou alvos de RNA em um único poço.
Selecione entre mais de 600 proteínas
Os imunoensaios Invitrogen ProcartaPlex abrangem mais de 600 citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e outros alvos proteicos de seres humanos, camundongos, ratos, primatas não humanos, caninos e suínos.
Obtenha até 30.720 pontos de dados em uma placa
Tanto os ensaios QuantiGene Plex quanto ProcartaPlex estão disponíveis em formatos de 384 poços para aplicações de maior produtividade.
Para uso em pesquisas somente. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.