Search Thermo Fisher Scientific
Torne seus alvos de baixa abundância visíveis, gaste menos tempo otimizando e faça cada uma de suas preciosas amostras contar. A tecnologia de conjugação Invitrogen Alexa Fluor Plus fornece as mais altas taxas de sinal em relação ao ruído, com reatividade cruzada minimizada para microscopia de fluorescência e western blotting
Os conjugados Alexa Fluor Plus 405 permitem uma melhor taxa de sinal em relação ao ruído quando comparados aos conjugados Alexa Fluor 405 tradicionais.. O anticorpo secundário tradicional Alexa Fluor 405 (à esquerda) c comparado ao anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 405 (à direita, anticorpo anti-IgG de coelho produzido em cabra,, (Número de catálogo A48254) em análise de imunofluorescência de β-III tubulina em células HeLa fixadas. Os núcleos foram marcados com o marcador SYTOX Deep Red (Nº de cat. S11380). As imagens contêm sobreposição de tubulina (ciano) e núcleos (magenta). As imagens foram tiradas em um sistema de geração de imagens EVOS M7000 (Nº de cat. AMF7000) com aumento de 20X .
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 405 | |
Anti-coelho de cabra | A48254 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A48255 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A48260 |
Anticorpo de rato produzido em cabra | A48261 |
Anticorpo humano produzido em cabra | A48275 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A48259 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A48258 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A48257 |
Anticorpo de rato produzido em burro | A48268 |
O Alexa Fluor Plus 488 permite a visualização de maiores detalhes quando comparado com os tradicionais conjugados Alexa Fluor 488. Anticorpo secundário tradicional Alexa Fluor 488 (à esquerda) ccomparado com o anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 488 (à direita, anticorpo anti IgG de camundongo produzido em cabra Nº de cat. A32723) m análise de imunofluorescência de β-tubulina III em células neuronais corticais primárias de Sprague Dawley E18 . Os núcleos foram corados com corante Hoechst 33342 (Nº de cat. H3570). A imagem contém sobreposição de tubulina neuronal (verde) e núcleos (azul). As imagens foram obtidas em microscópio confocal com aumento de 40x.
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 488* | |
Anti-coelho de cabra | A32731 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32723 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32931 |
Anticorpo de rato produzido em cabra | A48262 |
Anticorpo humano produzido em cabra | A48276 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de coelho produzido em cabra | A48282 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de camundongo produzido em cabra | A48286 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32814 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32790 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32766 |
Anticorpo de rato produzido em burro | A48269 |
*Todos os conjugados Alexa Fluor Plus 488 estão disponíveis em tamanhos de embalagem pequenos
O Alexa Fluor Plus 555 permite que você veja mais detalhes em comparação com os conjugados tradicionais Alexa Fluor 555 Anticorpo secundário tradicional Alexa Fluor 555 (à esquerda) comparado com o anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 555 (à direita, anticorpo anti-IgG de camundongo produzido em cabra, Nº de cat. A32727) em análise de imunofluorescência de β-tubulina III em células neuronais corticais primárias de Sprague Dawley E18 . Os núcleos foram corados com corante Hoechst 33342 (Nº de cat. H3570). A imagem contém a sobreposição de tubulina neuronal (laranja) e núcleos (azul). As imagens foram obtidas em microscópio confocal com aumento de 40x.
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 555* | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A32732 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32727 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32932 |
Anticorpo de rato produzido em cabra | A48263 |
Anticorpo humano produzido em cabra | A48277 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de coelho produzido em cabra | A48283 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de camundongo produzido em cabra | A48287 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32816 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32794 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32773 |
Anticorpo de rato produzido em burro | A48270 |
O Alexa Fluor Plus 594 permite ver mais detalhes em comparação com os tradicionais conjugados Alexa Fluor 594. Anticorpo secundário Alexa Fluor 594 tradicional (à esquerda) comparado ao anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 594 (à direita, anticorpo anti-IgG de camundongo produzido em burro (No cat. A32744). Os núcleos foram corados com corante Hoechst 33342 (Nº de cat. H3570) em análise de imunofluorescência da tubulina em células U2OS. A imagem contém a sobreposição de tubulina (vermelho) e núcleos (azul). As imagens foram tiradas em um sistema de geração de imagens EVOS FL Auto 2 com uma lente objetiva Olympus 20X Super Apochromat (Nº de cat. AMEP4734) com aumento de 20X.
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 594 | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A32740 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32742 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32759 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32758 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32754 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32744 |
O Alexa Fluor Plus 647 permite ver mais detalhes em comparação com os tradicionais conjugados Alexa Fluor 647. Anticorpo secundário tradicional Alexa Fluor 64 (à esquerda) ccomparado com o anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 647 (à direita, anticorpo anti-IgG de camundongo produzido em cabra, Nº de cat. A32728) em análise de imunofluorescência da β-tubulina III em células neuronais corticais primárias de Sprague Dawley E18 . Os núcleos foram corados com corante Hoechst 33342 (Nº de cat. H3570). A imagem contém sobreposição de tubulina neuronal (rosa) e núcleos (azul). As imagens foram obtidas em microscópio confocal com aumento de 40x.
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 647* | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A32733 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32728 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32933 |
Anticorpo de rato produzido em cabra | A48265 |
Anticorpo humano produzido em cabra | A48279 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de coelho produzido em cabra | A48285 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de camundongo produzido em cabra | A48289 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32849 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32795 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32787 |
Anticorpo de rato produzido em burro | A48272 |
*Todos os conjugados Alexa Fluor Plus 647 estão disponíveis em tamanhos de embalagem pequenos
O Alexa Fluor Plus 680 permite ver mais detalhes em comparação com os tradicionais conjugados Alexa Fluor 680 Anticorpo secundário tradicional Alexa Fluor 680(à esquerda) comparado ao anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 680 (à direita, anticorpo anti-IgY de galinha produzido em cabra, Nº de cat. A32934) em análise de imunofluorescência da tubulina em células A549. Os núcleos foram corados com corante Hoechst 33342 (Nº de cat. H3570). A imagem contém sobreposição de tubulina (roxo) e núcleos (azul). As imagens foram obtidas em um sistema de geração de imagens EVOS FL Auto 2 com uma objetiva Olympus Super Apochromat 20X (No. cat. AMEP4734) com aumento de 20X.
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 680* | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A32734 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32729 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32934 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32860 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32802 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32788 |
O Alexa Fluor Plus 800 apresenta bandas mesmo em diluições mais baixas, proporcionando maior sensibilidade e gama de detecção em comparação com os tradicionais conjugados 800 do Infravermelho-próximo. O concorrente, o anticorpo secundário 800 infravermelho-próximo (parte inferior) comparado ao anticorpo secundário Alexa Fluor Plus 800 (parte superior, aanticorpo anti-IgG de coelho produzido em cabra, Nº de cat. A32735) em uma análise de western blot da proteína de choque térmico 90 (Hsp90) e da histona deacetilase 1 (HDAC1).
Lista de produtos: Anticorpos secundários Alexa Fluor Plus 800* | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A32735 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A32730 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A32935 |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A32930 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A32808 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A32789 |
Alexa Fluor Plus 405 | Alexa Fluor Plus 488* | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647* | Alexa Fluor Plus 680 | Alexa Fluor Plus 800 | |
Anticorpo de coelho produzido em cabra | A48254 | A32731 | A32732 | A32740 | A32733 | A32734 | A32735 |
Anticorpo de camundongo produzido em cabra | A48255 | A32723 | A32727 | A32742 | A32728 | A32729 | A32730 |
Anticorpo de galinha produzido em cabra | A48260 | A32931 | A32932 | A32759 | A32933 | A32934 | A32935 |
Anticorpo de rato produzido em cabra | A48261 | A48262 | A48263 | A48264 | A48265 | — | — |
Anticorpo humano produzido em cabra | A48275 | A48276 | A48277 | A48278 | A48279 | — | — |
Anticorpo de cabra produzido em burro | A48259 | A32814 | A32816 | A32758 | A32849 | A32860 | A32930 |
Anticorpo de coelho produzido em burro | A48258 | A32790 | A32794 | A32754 | A32795 | A32802 | A32808 |
Anticorpo de camundongo produzido em burro | A48257 | A32766 | A32773 | A32744 | A32787 | A32788 | A32789 |
Anticorpo de rato produzido em burro | A48268 | A48269 | A48270 | A48271 | A48272 | — | — |
*Todos os conjugados Alexa Fluor Plus 488 e 647 estão disponíveis em tamanhos de embalagem pequenos
Os nossos novos anticorpos secundários F(ab')2 conjugados com Alexa Fluor Plus possuem adsorção cruzada ou são pré-adsorvidos para aumentar a sensibilidade e reduzir o background. Os anticorpos dos fragmentos F(ab')2 são anticorpos divalentes, contendo duas porções Fab, que são geradas pela digestão por pepsina de um anticorpo IgG completo, para remover a região FC. Os anticorpos F(ab')2 possuem aproximadamente 110 kDa e, devido ao seu tamanho menor, podem penetrar mais facilmente em modelos de tecido complexos do que moléculas de IgG inteiras, potencialmente levando a uma maior capacidade de ligação ao antígeno. Essa propriedade, combinada com a conjugação do Alexa Fluor Plus, torna estas moléculas valiosas ferramentas de marcação em experimentos de imuno-histoquímica e imunofluorescência
Alexa Fluor Plus 488* | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647* | |
Anticorpo anti-F(ab')2 de coelho produzido em cabra | A48282 | A48283 | A48284 | A48285 |
Anticorpo anti-F(ab')2 de camundongo produzido em cabra | A48286 | A48287 | A48288 | A48289 |
*Todos os conjugados Alexa Fluor Plus 488 e 647 F(ab')2 estão disponíveis em tamanhos de embalagem pequenos.
A
B
Comparação do anticorpo constituído pela IgG completa com o anticorpo secundário F(ab')2 Alexa Fluor Plus 555 no intestino delgado humano (duodeno). (A) As junções celulares foram marcadas usando o anticorpo monoclonal Invitrogen Caderina-17 (Nº de cat 60351-1-IG) e o anticorpo secundário Invitrogen Alexa Fluor Plus 555 constituído pela IgG total . (B) Em condições de correspondência, as junções celulares foram marcadas com o mesmo anticorpo primário em relação à caderina 17 (Nº de cat. 60351-1-IG) e com o anticorpo secundário Invitrogen com adsorção cruzada anti-IgG (H+L) F(ab')2 de camundongo produzido em cabra, conjugado com Alexa Fluor Plus 555 (Nº de cat. A48287). Os núcleos foram corados com Hoechst 33342 (No. cat. H3570). As imagens foram capturadas em um Invitrogen EVOS M7000 com aumento de 4x.
Uso |
| |||
Aplicações |
| |||
Atributos do produto |
| |||
Fluoróforos | ||||
Alvos |
| |||
Compatibilidade com reagentes para montagem |
Recomendado:
| |||
Compatibilidade com fixadores |
| |||
Compatibilidade com marcadores de organelas |
|
*Todos os conjugados Alexa Fluor Plus 488 e 647 estão disponíveis em tamanhos de embalagem pequenos