BPC  Labtainer Pro com dispositivo de retenção BioTitan
Seu fluxo de trabalho de bioprocessamento, reinventado
Conforme a tecnologia e a inovação avançam no setor de bioprocessamento, tecnologias de uso único também fizeram um progresso considerável no espaço de fabricação de medicamentos e de vacinas. Algumas das vantagens bem conhecidas e bem estabelecidas de sistemas de uso único são custos reduzidos, riscos de contaminação , menor tamanho da instalação, maior flexibilidade e eficiência da produção, com menos limpeza. Tudo isso resulta em entrega mais rápida e em maior capacidade de produção. 
BioTitan Retention Device Set
360° de retenção universal
Esse produto líder do setor também é, agora, fabricado com o dispositivo de retenção BioTitan, para melhor desempenho e menor risco. O dispositivo BioTitan foi criado para fornecer retenção universal superior que minimiza o risco de vazamentos e de falhas no ponto de conexão. O conceito do design inovador do contêiner de bioprocesso (BPC) Pro Labtainer fornece flexibilidade e garantia, sem compromisso
Solicitar informações   Fazer download do informe técnico  
Principais recursos do BPC Labtainer Pro
Melhorando o desempenho do produto de uso único
  • Agora fabricado com o dispositivo de retenção BioTitan: criado para fornecer retenção universal superior que minimiza o risco de vazamentos e de falhas no ponto de conexão.
  • Materiais de película comprovados: disponível em películas Aegis5-14 e CX5-14, que são produzidas em uma instalação de sala limpa.
  • Design de porta aprimorado e personalização: opções configuráveis disponíveis com duas, três ou quatro portas, sem a necessidade de postas em excesso na câmara, resultando em menos possíveis pontos de falha e em menos acúmulo de líquido.
  • Melhor método de vedação: o processo de fabricação incorpora a vedação de calor por impulso para inserção da porta, utilizando a fabricação automática Labtainer (LAM).
  • Vários métodos de inspeção em processo
    • Inspeção de fabricação 100% automatizada
    • Inspeção 100% visual
    • Teste de integridade 100% em todas as configurações padrão
Lutando para fornecer o mais alto padrão de qualidade e de entrega 
O melhor produto no setor
  • Teste de integridade 100%: o teste de integridade do hélio é realizada em todas as configurações padrão.
  • Teste baseado em lote, teste de endotoxina bacteriana (BET) é um ensaio in vitro para detecção e quantificação de cada teste para o padrão USP <85>. Teste de análise de particulados (PAT) inclui procedimentos para remoção, contagem e dimensionamento de particulados de contaminantes no BPC ou no BPC para o padrão USP<788>.
  • Saco de polietileno (PE) externo melhorado: os sacos protetores de PE usados para embalar o BPC Labtainer Pro são fabricados em um ambiente controlado, resultando em embalagem mais limpa, com menos risco de contaminantes e de acúmulo de particulados.
  • Embalagem atualizada: a embalagem externa do BPC Labtainer Pro foi ainda mais desenvolvida para evitar danos, devido à desembalagem com objetos perfurocortantes ou outras ferramentas, além de reduzir o material da embalagem externa em aproximadamente 25%.
Projetado para otimizar a experiência geral do usuário
  • Ergonomia melhorada: o recurso do cabo melhorado permite uma manipulação mais ergonômica. Uma alça inferior adicional está disponível nas unidades de 2, 5, 10 e 20 l.
  • Drenagem melhorada: a forma do BPC Labtainer Pro foi reprojetada para permitir melhor drenagem com menos manipulação necessária, com geometria de câmera que se torna cônica nas portas. Isso reduz a coluna de acúmulo na parte inferior do BPC.
  • Embalagem fácil de usar: com fita fácil de tirar e sacos de PE externos fáceis de rasgar com remoção por rasgo direcional, o que mantém a integridade do produto e fornece uma barreira contra particulados antes da remoção do produto.
Melhorando o desempenho do produto de uso único
  • Agora fabricado com o dispositivo de retenção BioTitan: criado para fornecer retenção universal superior que minimiza o risco de vazamentos e de falhas no ponto de conexão.
  • Materiais de película comprovados: disponível em películas Aegis5-14 e CX5-14, que são produzidas em uma instalação de sala limpa.
  • Design de porta aprimorado e personalização: opções configuráveis disponíveis com duas, três ou quatro portas, sem a necessidade de postas em excesso na câmara, resultando em menos possíveis pontos de falha e em menos acúmulo de líquido.
  • Melhor método de vedação: o processo de fabricação incorpora a vedação de calor por impulso para inserção da porta, utilizando a fabricação automática Labtainer (LAM).
  • Vários métodos de inspeção em processo
    • Inspeção de fabricação 100% automatizada
    • Inspeção 100% visual
    • Teste de integridade 100% em todas as configurações padrão
Lutando para fornecer o mais alto padrão de qualidade e de entrega 
O melhor produto no setor
  • Teste de integridade 100%: o teste de integridade do hélio é realizada em todas as configurações padrão.
  • Teste baseado em lote, teste de endotoxina bacteriana (BET) é um ensaio in vitro para detecção e quantificação de cada teste para o padrão USP <85>. Teste de análise de particulados (PAT) inclui procedimentos para remoção, contagem e dimensionamento de particulados de contaminantes no BPC ou no BPC para o padrão USP<788>.
  • Saco de polietileno (PE) externo melhorado: os sacos protetores de PE usados para embalar o BPC Labtainer Pro são fabricados em um ambiente controlado, resultando em embalagem mais limpa, com menos risco de contaminantes e de acúmulo de particulados.
  • Embalagem atualizada: a embalagem externa do BPC Labtainer Pro foi ainda mais desenvolvida para evitar danos, devido à desembalagem com objetos perfurocortantes ou outras ferramentas, além de reduzir o material da embalagem externa em aproximadamente 25%.
Projetado para otimizar a experiência geral do usuário
  • Ergonomia melhorada: o recurso do cabo melhorado permite uma manipulação mais ergonômica. Uma alça inferior adicional está disponível nas unidades de 2, 5, 10 e 20 l.
  • Drenagem melhorada: a forma do BPC Labtainer Pro foi reprojetada para permitir melhor drenagem com menos manipulação necessária, com geometria de câmera que se torna cônica nas portas. Isso reduz a coluna de acúmulo na parte inferior do BPC.
  • Embalagem fácil de usar: com fita fácil de tirar e sacos de PE externos fáceis de rasgar com remoção por rasgo direcional, o que mantém a integridade do produto e fornece uma barreira contra particulados antes da remoção do produto.
Fabricação automática
Combinando tecnologia e inovação
Criamos produtos impulsionados pela experiência do setor e um histórico de desenvolvimento das melhores soluções da categoria. Para apoiar uma demanda cada vez maior por produtos robustos e de alta qualidade e impulsionados pelo desenvolvimento do BPC Labtainer Pro, nós criamos a tecnologia de fabricação automática Labtainer (LAM). BPCs Pro Labtainer Pro padrão e personalizados são fabricados usando tecnologia LAM.
A tecnologia LAM eleva a fabricação do BPC Labtainer Pro para ajudar a garantir um produto que seja insuperável, em termos de qualidade, confiabilidade e facilidade de uso. Os benefícios da fabricação automática incluem maior consistência do produto, uma menor probabilidade de erros de fabricação, um ambiente de fabricação mais seguro e eficiência do processo de produção otimizado           
Acessórios disponíveis
O BPC Labtainer Pro foi projetado com vários acessórios do produto, para ajudar a maximizar a produtividade e para ajudar a melhorar a experiência geral de se trabalhar com o produto
  • A bolsa do Pro Labtainer oferece proteção ao BPC e acesso às linhas, sem a necessidade de abrir a tampa. A bandeja dentro da bolsa foi criada com uma placa inclinada, para permitir drenagem ideal. Esse produto é construído com PE de alta densidade de classe médica.
Ferramenta interativa do BPC Labtainer Pro
Usando essa ferramenta interativa, navegue pelos principais recursos e benefícios do BPC Labtainer Pro. Interaja com o recurso de enchimento e distribuição, enquanto examina uma visualização de 360° de todos os tamanhos disponíveis, variando de 50 ml a 20 l.
Informações para pedidos
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Para uso em pesquisa ou para fabricação adicional.  Não deve ser usado para diagnóstico nem administração direta em humanos ou animais.