Search Thermo Fisher Scientific
A Thermo Fisher Scientific desenvolveu uma solução inovadora de retenção de tubos para as preocupações causadas por braçadeiras tradicionais e outras tecnologias de retenção em todo o fluxo de trabalho de bioprodução. O dispositivo de retenção BioTitan da Thermo Scientific foi projetado para fornecer o melhor método de retenção de tubulação flexível em um encaixe com barra. O que torna o dispositivo de retenção BioTitan superior a outras tecnologias é o desempenho perfeito combinado com o ajuste universal. Independentemente dos materiais, a geometria de conexão do dispositivo BioTitan foi projetada para proporcionar confiança em sua conexão. O dispositivo BioTitan fornece compressão de 360 graus na frente, atrás e na face da barra.
A substituição das braçadeiras pelo dispositivo de retenção superior BioTitan aumenta ainda mais a confiabilidade e a integridade gerais do Contêiner de Bioprocesso (BPC). O dispositivo de retenção BioTitan é uma solução de retenção de tubulação universal que ajuda a eliminar o risco de vazamentos e falhas do ponto de conexão da tubulação. O dispositivo de retenção BioTitan abrange tubos de 1/8 a 1 polegadas de diâmetro interno e é compatível com todos os tipos de sistemas, independentemente do material, da forma ou da configuração.
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: