HyPerforma G3Lab, G3Lite, and G3Pro Controllers
Controle de bioprocesso consistente projetado para escalabilidade
Os Controladores Thermo Scientific HyPerforma GXCore, G3Lab, G3Lite e G3Pro oferecem facilidade de transferência e escalabilidade de dados em todo o processo. Esta série de controladores de bioprocesso incorpora recursos inovadores que melhoram a produtividade, a qualidade dos dados e a reprodutibilidade necessárias para otimizar qualquer processo. Integrando flexibilidade e um design de arquitetura aberta, esta plataforma permite o uso de embarcações de terceiros, bem como do biorreator de uso único Thermo Scientific HyPerforma (S.U.B.).
Solicitar informações
Escolha uma etapa no fluxo de trabalho abaixo para identificar o Controlador de bioprocesso ideal
Modelos GXCore e G3Lab
HyPerforma G3Lab Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso GXCore
A principal solução para escalabilidade
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma GXCore é um controlador inovador, de arquitetura aberta e econômico que oferece um design compacto, permitindo que os usuários se adaptem facilmente a processos específicos e às metas de aplicativos. O Controlador de bioprocesso GXCore pode controlar a maioria dos biorreatores e fermentadores de uso único em escala de bancada de até 15 L, independentemente do fabricante. Utilizando uma pequena área de ocupação para permitir mais espaço de trabalho na bancada, o Controlador de bioprocesso GXCore está completo com todas as funcionalidades necessárias para a maioria das aplicações de pesquisa e desenvolvimento de processos.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: ≤15 L
  • Área ocupada reduzida e empilhável
  • Conexões auxiliares para permitir expansão futura e/ou recursos adicionais
  • Indicadores LED definidos pelo usuário na parte frontal para facilitar a detecção de alarmes e a separação de processos
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores, como os vasos de uso único Eppendorf BioBLU e os biorreatores de bancada Sartorius univessel
  • Adequado para pesquisadores iniciantes e experientes
G3-Lab-Controller
Controlador de bioprocesso G3Lab
Processo fácil de escalonamento ou redução
O Controlador Thermo Scientific HyPerforma G3Lab pode controlar a maioria das marcas de biorreatores e fermentadores de uso único ou autoclaváveis que são ≤ 50 L, incluindo modelos de tanque agitado e balanço. O compartimento contém transmissores de última geração, juntamente com fontes de alimentação, bombas, módulos de entrada/saída (e/S) e o hardware necessário para conetar-se à rede de controle, fornecendo capacidade máxima de controle.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: ≤ 50 L
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores, como os vasos de uso único Eppendorf BioBLU e os biorreatores de bancada Sartorius univessel
  • A capacidade de criar e gerenciar estratégias complexas de dosagem de alimentação múltipla
  • Permite a integração de periféricos de terceiros conforme necessário
Consulte a tabela de pedidos para selecionar o controlador de bioprocesso e os produtos associados que melhor se adaptam às suas necessidades. ›
Modelo G3Lite
HyPerforma G3Lite Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso G3Lite
Modularidade para scale-up
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma G3Lite é um sistema de controle de arquitetura aberta que pode ser integrado à maioria dos biorreatores e fermentadores , independentemente do fabricante. O sistema consiste em uma torre de controle que utiliza transmissores inteligentes, controladores de fluxo de massa (MFCs), bombas e sensores. Este controlador é totalmente independente, móvel e pode ser operado como independente (para um vaso) ou em rede para vários vasos. Eles são projetados para otimizar o custo de capital para uso em instalações de produção não certificadas por GMP e cGMP.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: Volumes de 50 L a 2,000 L.
  • Modularidade: Configurações predefinidas disponíveis para biorreatores de 50, 100, 250, 500, 1,000 e 2,000 L.
  • Interface sensível ao toque para fácil entrada e controle de dados
  • Independente ou em rede (para vários vasos) 
  • Sensores redundantes de pH e OD
Para volumes ≤ 50 L.
O Controlador de bioprocesso G3Lab, usado principalmente na descoberta de drogas e a P&D é geralmente escolhida na fase de desenvolvimento do processo.
Para volumes ≤ 15 L.  
O Controlador de bioprocesso GXCore é uma opção compacta e econômica, também adequada na fase de desenvolvimento do processo.
Modelo G3Pro
HyPerforma G3Pro Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso G3Pro
Versatilidade para escalonamento
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma G3Pro contém muitos dos recursos do Controlador de bioprocesso G3Lite como um controlador universal de arquitetura aberta usado para controlar a maioria dos biorreatores e fermentadores. Esses controladores permitem uma camada adicional de versatilidade, permitindo mobilidade e flexibilidade em termos de fornecimento de opçõeses para qualquer reconfiguração ou expansão de aplicativos. Eles são projetados para otimizar o custo de capital para uso em instalações de produção não certificadas por GMP e cGMP.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: Volumes de 50 L a 2,000 L.
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores
  • Opção de montagem em carrinho simples ou duplo para fácil mobilidade e área ocupada reduzida
  • Interface NEMA com tela sensível ao toque para fácil entrada e controle de dados
  • Opções de configuração da sonda – flexível para conetar eletroquímica, uso único ou ambos para medições de pH e OD
  • Mecanismo de controle do sensor redundante
  • Pode ser adaptado para aplicações de vários produtos
Um sistema de controlador independente para um vaso
O Controlador de bioprocesso G3Lite, usado principalmente em fases clínicas e de desenvolvimento de processos, também é adequado para fabricação comercial quando há necessidade de ter um sistema de controlador modular independente para uma peça de equipamento.
Consulte a tabela de pedidos para selecionar o controlador de bioprocesso e os produtos associados que melhor se adaptam às suas necessidades. ›
Modelos GXCore e G3Lab
HyPerforma G3Lab Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso GXCore
A principal solução para escalabilidade
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma GXCore é um controlador inovador, de arquitetura aberta e econômico que oferece um design compacto, permitindo que os usuários se adaptem facilmente a processos específicos e às metas de aplicativos. O Controlador de bioprocesso GXCore pode controlar a maioria dos biorreatores e fermentadores de uso único em escala de bancada de até 15 L, independentemente do fabricante. Utilizando uma pequena área de ocupação para permitir mais espaço de trabalho na bancada, o Controlador de bioprocesso GXCore está completo com todas as funcionalidades necessárias para a maioria das aplicações de pesquisa e desenvolvimento de processos.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: ≤15 L
  • Área ocupada reduzida e empilhável
  • Conexões auxiliares para permitir expansão futura e/ou recursos adicionais
  • Indicadores LED definidos pelo usuário na parte frontal para facilitar a detecção de alarmes e a separação de processos
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores, como os vasos de uso único Eppendorf BioBLU e os biorreatores de bancada Sartorius univessel
  • Adequado para pesquisadores iniciantes e experientes
G3-Lab-Controller
Controlador de bioprocesso G3Lab
Processo fácil de escalonamento ou redução
O Controlador Thermo Scientific HyPerforma G3Lab pode controlar a maioria das marcas de biorreatores e fermentadores de uso único ou autoclaváveis que são ≤ 50 L, incluindo modelos de tanque agitado e balanço. O compartimento contém transmissores de última geração, juntamente com fontes de alimentação, bombas, módulos de entrada/saída (e/S) e o hardware necessário para conetar-se à rede de controle, fornecendo capacidade máxima de controle.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: ≤ 50 L
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores, como os vasos de uso único Eppendorf BioBLU e os biorreatores de bancada Sartorius univessel
  • A capacidade de criar e gerenciar estratégias complexas de dosagem de alimentação múltipla
  • Permite a integração de periféricos de terceiros conforme necessário
Consulte a tabela de pedidos para selecionar o controlador de bioprocesso e os produtos associados que melhor se adaptam às suas necessidades. ›
Modelo G3Lite
HyPerforma G3Lite Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso G3Lite
Modularidade para scale-up
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma G3Lite é um sistema de controle de arquitetura aberta que pode ser integrado à maioria dos biorreatores e fermentadores , independentemente do fabricante. O sistema consiste em uma torre de controle que utiliza transmissores inteligentes, controladores de fluxo de massa (MFCs), bombas e sensores. Este controlador é totalmente independente, móvel e pode ser operado como independente (para um vaso) ou em rede para vários vasos. Eles são projetados para otimizar o custo de capital para uso em instalações de produção não certificadas por GMP e cGMP.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: Volumes de 50 L a 2,000 L.
  • Modularidade: Configurações predefinidas disponíveis para biorreatores de 50, 100, 250, 500, 1,000 e 2,000 L.
  • Interface sensível ao toque para fácil entrada e controle de dados
  • Independente ou em rede (para vários vasos) 
  • Sensores redundantes de pH e OD
Para volumes ≤ 50 L.
O Controlador de bioprocesso G3Lab, usado principalmente na descoberta de drogas e a P&D é geralmente escolhida na fase de desenvolvimento do processo.
Para volumes ≤ 15 L.  
O Controlador de bioprocesso GXCore é uma opção compacta e econômica, também adequada na fase de desenvolvimento do processo.
Modelo G3Pro
HyPerforma G3Pro Bioprocess Controller
Controlador de bioprocesso G3Pro
Versatilidade para escalonamento
O Controlador de bioprocesso Thermo Scientific HyPerforma G3Pro contém muitos dos recursos do Controlador de bioprocesso G3Lite como um controlador universal de arquitetura aberta usado para controlar a maioria dos biorreatores e fermentadores. Esses controladores permitem uma camada adicional de versatilidade, permitindo mobilidade e flexibilidade em termos de fornecimento de opçõeses para qualquer reconfiguração ou expansão de aplicativos. Eles são projetados para otimizar o custo de capital para uso em instalações de produção não certificadas por GMP e cGMP.
Principais recursos:
  • Escalabilidade: Volumes de 50 L a 2,000 L.
  • Recursos de arquitetura aberta para integração com embarcações de outros fornecedores
  • Opção de montagem em carrinho simples ou duplo para fácil mobilidade e área ocupada reduzida
  • Interface NEMA com tela sensível ao toque para fácil entrada e controle de dados
  • Opções de configuração da sonda – flexível para conetar eletroquímica, uso único ou ambos para medições de pH e OD
  • Mecanismo de controle do sensor redundante
  • Pode ser adaptado para aplicações de vários produtos
Um sistema de controlador independente para um vaso
O Controlador de bioprocesso G3Lite, usado principalmente em fases clínicas e de desenvolvimento de processos, também é adequado para fabricação comercial quando há necessidade de ter um sistema de controlador modular independente para uma peça de equipamento.
Consulte a tabela de pedidos para selecionar o controlador de bioprocesso e os produtos associados que melhor se adaptam às suas necessidades. ›
Produtos relacionados usados em todo o fluxo de trabalho, desde pesquisa e desenvolvimento até fabricação
Software de automação de bioprocesso TruBio
O software TruBio, alimentado pela plataforma Emerson DeltaV Distributed Control, oferece controle de processo fácil de configurar, eliminando a necessidade de aprender a programação de controle de automação. Desenvolvido para uso com todos os controladores da Thermo Scientific, o software TruBio foi projetado para oferecer suporte a fácil dimensionamento, integridade de dados e transferência de tecnologia e permitir a capacidade de criar estratégias sofisticadas de controle de processos. Ele oferece flexibilidade para incorporar uma ampla variedade de equipamentos e gerenciar vários fluxos de dados de várias operações de unidade. O software TruBio foi desenvolvido de acordo com os métodos GAMP 5 e está em conformidade com os requisitos normativos para uso em processos compatíveis com cGMP.
Saiba mais
Informações para pedidos
Selecione o Controlador de bioprocesso GXCore e os produtos mais comumente emparelhados na lista abaixo. Fale com o seu representante de vendas para determinar quais controladores de fluxo de massa (MFCs), biorreatores e plataformas de software de automação se adequarão às suas necessidades.
Controlador de bioprocesso GXCore
MFCs
Biorreatores de vidro HyPerforma
Biorreatores Rocker HyPerforma e Controladores de Bioprocesso (BPCs)
Biorreatores de uso único HyPerforma 50 L.
Selecione o Controlador de bioprocesso G3Lab e os produtos mais comuns na lista abaixo. Fale com o seu representante de vendas para determinar quais MFCs, biorreatores e plataformas de software de automação se adequarão às suas necessidades.
Controladores de bioprocesso G3Lab e vidro HyPerforma e biorreatores de uso único
Controladores de bioprocesso G3Lab e biorreatores e BPCs Rocker HyPerforma
Selecione o Controlador de bioprocesso G3Lite e os produtos mais comuns na lista abaixo. Fale com o seu representante de vendas para determinar quais MFCs, biorreatores e plataformas de software de automação se adequarão às suas necessidades.
Para volumes de 50 a 250 L.
Para volumes de 500 a 2,000 L.
Entre em contato com seu representante de vendas para determinar o tipo de Controlador de bioprocesso G3Pro e seus produtos associados (MFCs, equipamentos de bioprocesso e plataformas de software de automação) que se adaptam às suas necessidades.
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: