Sistema de cromatografia de uso único DynaChrom
Section title - 1
Section title - 2
Section title - 3
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE BEGINS
O sistema de cromatografia de uso único DynaChrom da Thermo Scientific foi projetado para bioprocessamento downstream de alto desempenho e purificação de proteínas de bioterapêutica.
Flexibilidade e velocidade para produtividade e desempenho no desenvolvimento e na fabricação de processos
O sistema de cromatografia de uso único DynaChrom da Thermo Scientific é nossa mais recente inovação em tecnologia de uso único, uma solução de alto desempenho com ampla faixa operacional e design flexível que atende às demandas de alto desempenho do bioprocessamento downstream moderno. É uma solução de uso único completa para purificação de proteínas, uma etapa de processo principal no bioprocessamento downstream, na  produção de anticorpos monoclonais (mAbs) e de vetores virais (VV).
Informações de solicitação         faça o download do folheto do produto
Principais recursos
  • Minimize o volume de retenção e o risco de vazamentos nos pontos de conexão com vários conjuntos de transferência de fluidos de uso único construídos com o dispositivo de retenção BioTitan da Thermo Scientific para corresponder as taxas de fluxo com bombas de uso único em diferentes tamanhos e configurações e sensores de uso único para desenvolvimento de processos e cGMP para fabricação
  • Reduza os riscos associados aos valores de aperto tradicionais com o novo projeto de manifold descartável da DynaChrom Single-Use Chromatography Systems com valor zero “dead leg” e um projeto de lavagem de anel que permite a lavagem instantânea dos líquidos da fase anterior antes de iniciar a próxima fase
  • Otimize a continuidade e a migração contínua de dados do processamento de upstream para downstream com o software de automação TruChrom da Thermo Scientific desenvolvido pela plataforma de controle distribuído Emerson DeltaV. As receitas em lote padrão podem ser modificadas de acordo com os requisitos do usuário, proporcionando economia de tempo. 
  • O design ergonômico e econômico de espaço do sistema de cromatografia de uso único DynaChrom proporciona ao operador um acesso fácil e confortável para o funcionamento e manutenção do sistema, incluindo a instalação do conjunto de transferência de fluidos e a interface do operador para monitorização e controle. 
Produtos relacionados
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE ENDS