Sistemas de geração de imagens de células EVOS
Alta resolução ótica, recursos de usabilidade integrados, compacto, simples e potente.
Projetados por biólogos para biólogos, os sistemas de geração de imagens EVOS incorporam câmeras de alta resolução, fontes de Luz LED, controladas digitalmente por software intuitivo para ajudá-lo a capturar imagens impressionantes e com qualidade para publicação, em apenas alguns cliques. Estes microscópios de fluorescência multicanal ou de campo brilhante totalmente automatizados dispõem de ferramentas avançadas de geração de imagens para trabalhar com videos time-lapse, digitalização de placas multipoços, união de imagens e divisão em blocos e contagem de células.
Fáceis de aprender e acessíveis, os sistemas EVOS foram projetados para eliminar as complexidades da microscopia de ponta sem comprometer o desempenho. Os microscópios EVOS são excepcionalmente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações de geração de imagens, proporcionando imagens e dados excelentes de forma répida, ou ao longo de um tempo e em todos os momentos, a um valor excepcional.
Comparar plataformas de modelo
Consulte as especificações
Recursos do sistema de geração de imagens de células EVOS
Imagens incríveis e fáceis de capturar
Em apenas alguns cliques, capture imagens e vídeos claros, brilhantes e com qualidade de resolução para publicações, que ajudam você a contar a história de seus dados.
Maior segurança, manuseio mínimo
A segurança é aprimorada por meio da exibição na tela (não ocular), controles automatizados, descontaminação rápida e fácil manutenção de rotina. Controle o foco, o zoom, a panorâmica e o movimento do estágio uniforme através do software.
Software poderoso e intuitivo
Tão fácil de aprender quanto operar. Inclui uma variedade de ferramentas, como o Z-stacking (sobreposição de diferentes imagens), que ajuda a reunir automaticamente imagens de diferentes planos focais em uma única imagem com foco ideal.
Versátil em todas as aplicações
Compatível com uma variedade de aplicações, como visualização de ensaios wound healing (ensaio de ranhura in vitro/ensaio de migração) ao longo do tempo.
Geração de imagens de células vivas
Com a opção de incubadora integrada (no M7000 ou M5000), você pode tirar imagens em time-lapse de culturas de células vivas para capturar a dinâmica celular dentro da incubadora.
Análise avançada de imagens
Com a opção Software de Análise de imagem Celleste, quantifique e analise automaticamente as imagens das células. Ferramentas avançadas de deconvolução e visualização de objetos ajudam você a tirar o máximo proveito de suas imagens.