Search Thermo Fisher Scientific
Entre em contato com seu representante local para obter informações sobre a disponibilidade do AMF3000.
O sistema de geração de imagens EVOS M3000 foi projetado para ser o carro-chefe de qualquer laboratório de cultura celular ou de pesquisa, democratizando a capacidade de produzir imagens e vídeos de células confiáveis, impressionantes e de alta qualidade. Este sistema mede, de forma automática e precisa, a confluência celular em tempo real, sem necessidade de conhecimento especializado. Este sistema compacto, atualizável e fácil de usar oferece opções de fluorescência de duas cores, imagens coloridas, campo claro e contraste de fase, o que faz dele o seu microscópio manual ideal.
Análise de imagem em tempo real, automatizada e incorporada para medir a confluência celular
Capture imagens em campo claro, contraste de fase, imagens coloridas e fluorescência
Compatível com a seleção completa de objetivas EVOS (1,25-60X) e cubos de luz
Interface de usuário simples com tela sensível ao toque
Nosso EVOS com a menor área se encaixa facilmente na bancada do laboratório ou na capela de cultura de células
Instrumento compatível com rede que facilita a transferência contínua de dados, o armazenamento e a colaboração, aumentando a produtividade e a gestão de dados
A ferramenta de confluência em tempo real EVOS, com patente pendente, normalmente mede a confluência em menos de 1 segundo sem a necessidade de capturar imagens, o que a torna excelente para eliminar o viés do usuário na cultura celular de rotina. O resultado gerado por esta bioaplicação exclusiva apresenta boa correlação com as medições de confluência de outros softwares, como por exemplo, o Cell Profiler, e é padrão em todos os instrumentos M3000.
Células-tronco pluripotentes induzidas capturadas ao longo do tempo com o instrumento EVOS M3000. Células-tronco pluripotentes induzidas derivadas de fibroblastos humanos foram cultivadas em uma placa de 6 poços revestida com vitronectina no Gibco Essential 8 Flex Medium por 3 dias. As células foram capturadas com o instrumento EVOS M3000 na microscopia de fase, com e sem a máscara e a medição de confluência gerada automaticamente
O sistema de geração de imagens EVOS M3000 é um microscópio digital invertido para fluorescência de duas cores, luz transmitida e imagens coloridas. Baixe a Ficha de Especificações Técnicas
Atributo | Descrição | |
---|---|---|
Óptica | Modos de imagem | Fluorescência, campo claro, campo claro colorido e contraste de fase |
Métodos de imagem | Captura de cor única, multicolorida e de vídeo | |
Sistema óptico | Sistema óptico corrigido ao infinito; objetivas com rosca RMS, com distância parfocal de 45 mm | |
Iluminação | LED de intensidade ajustável (>vida útil de 50.000 horas por cubo de luz) | |
Métodos de contraste | Epifluorescência e luz transmitida (para aplicações de campo claro e contraste de fase) | |
Capacidade do cubo de luz | Câmara de 2 posições para até 2 cubos de LED fluorescentes | |
Cubos de luz | Seleção de cubos de LED fluorescentes Invitrogen EVOS, incluindo, entre outros: • DAPI (357/447 nm) • GFP (482/524 nm) • RFP (542/593 nm) • Texas Red (585/628 nm) • Cy5 (635/692 nm) Mecanismo de troca de cubo de LED motorizado Cubos de LED personalizados disponíveis mediante solicitação | |
Capacidade de objetivas | Turret manual de 4 posições (não automatizado) | |
Objetivas | Seleção a partir de mais de 35 objetivas de alta qualidade com distância de trabalho longa (LWD) e corrigidas para lamínulas (CC); ampliação de 1,25x a 60x | |
Condensador | Turret de 4 posições com abertura clara e 3 anéis de fase | |
Mecanismo de foco | Foco manual e controlado por tela sensível ao toque com resolução submícron (0,15 μm) | |
Câmera | Câmera CMOS colorida de alta sensibilidade (resolução de 2064 × 1536 pixels, 3,2 megapixels) com resolução de pixels de 3,45 µm | |
Imagens capturadas | Monocromáticas de 8 bits: TIFF, PNG, JPG Coloridas de 8 bits: TIFF, PNG, JPG Vídeos: MP4 | |
Tela LCD | Tela LCD sensível ao toque de alta resolução de 10,1 polegadas (resolução de 1920 × 1200 pixels) | |
Mecânica | Controle da platina | Manual (acréscimo opcional de platina mecânica) |
Tamanho da platina | 7 x 9 pol (18 x 22.2 cm) | |
Amplitude da platina mecânica (opcional) | 5 x 3 pol (12 x 8 cm) | |
Recipientes | Compatibilidade | Lâminas de câmara e microscópio Hemocitômetros microplacas de 6, 12, 24, 48, 96 e 384 poços Placas de Petri de 35, 50, 60 e 100 mm Frascos T-25, T-75 e T-175 |
Software e PC | Software operacional integrado | Interface gráfica do usuário (GUI) embutida controlada por tela sensível ao toque Medição de confluência com detecção de movimento e ajuste de sensibilidade em imagens ao vivo/capturadas Ajuste de contraste em imagens ao vivo/capturadas Captura única e gravação de vídeo |
Salvar imagens | Salve imagens no disco rígido embutido, em um dispositivo USB externo, em uma unidade de rede local, no Thermo Fisher Connect ou no Microsoft OneDrive | |
Computador | PC integrado com 8 GB RAM | |
Armazenamento | SSD de 120 GB, suporte para cartão de memória USB 3.0, unidade de rede e armazenamento em nuvem | |
Sistema | Portas de saída | 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Capacidade de rede | Conexão através da rede Windows/SMB sem fio usando o adaptador Wi-Fi fornecido | |
Conectividade em nuvem | Conecte-se à plataforma Thermo Fisher Connect ou ao Microsoft OneDrive para acesso remoto a imagens e dados via internet | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação universal (12 V, 5 A) e cabo de alimentação | |
Características físicas | Dimensões (C x L x A) | 19,1 x 11,7 x 12,7 pol. (48,6 x 29,6 x 32,3 cm) |
Peso | 18,4 lb (8,3 kg) |
Os usuários podem compartilhar facilmente arquivos do instrumento por meio do ecossistema de nuvem Thermo Fisher Connect, bem como MS OneDrive, tornando-o uma solução excepcional para as equipes de pesquisa.
A análise de imagens em tempo real para confluência celular permite medições rápidas de confluência em vários pontos em uma amostra, bem como entre amostras, sem a necessidade de capturar e analisar imagens estáticas.
Como em todos os instrumentos EVOS, é possível sobrepor barras de escala, linhas de grade ou ajustar o brilho, saturação e correção de gama antes de gerar as imagens.
Após a aquisição, é possível navegar por todas as imagens e vídeos em uma visualização de galeria para marcar aquelas que forem de interesse ou excluir facilmente as que você não desejar.
Software poderoso integrado, com ferramentas de processamento de imagem. A interface EVOS M3000 de fácil utilização permite capturar imagem sem esforço no modo de luz transmitida ou fluorescência (esquerda), além de facilitar a exploração de imagens salvas por meio do recurso de galeria de imagens (direita).
Entre em contato com seu representante local para obter informações sobre a disponibilidade do AMF3000.