Search Thermo Fisher Scientific
Estamos dedicados a fornecer produtos de meio de cultura de células Gibco de qualidade que atendam a todas as suas necessidades de pesquisa.
Use nossa ferramenta interativa de formulação de meio abaixo para comparar o meio basal lado a lado. Primeiro, escolha o meio e, em seguida, escolha modificações específicas para encontrar a correspondência certa para seu experimento. Compare facilmente o meio selecionado com o recurso de download para sua referência futura.
If refrigerated, warm your cell culture media before use. Your cells would be cold at 2–8°C, and you would be too!
Keep your cell culture media protected from light. Light exposure degrades the essential vitamins in media that your cells need to grow.
Once you have supplemented the cell culture media with FBS, place the complete media into the refrigerator (2–8°C ) to maintain performance.
Use your supplemented media within 2–4 weeks to reduce the chances of contamination and the impact of pH drift.
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Centro de Aprendizagem de transfecção e cultura celular
Acesse recursos educacionais de cultura celular e transfecção para melhor planejamento e execução de experimentos.
Fundamentos da cultura de células Gibco
O manual e os vídeos de Fundamentos da cultura de células Gibco podem ajudar seu laboratório a obter resultados reproduzíveis.
Centro de suporte de transfecção e cultura celular
Encontre recomendações de suporte técnico para seus fluxos de trabalho de cultura e transfecção de células, incluindo dicas para configuração experimental e ajuda detalhada para solução de problemas.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório