Gibco Cell Culture Media Family
Qualidade e consistência superiores para resultados em que você pode confiar
Testados ao longo do tempo e confiáveis, nossa linha de meios de cultura celular Gibco inclui produtos projetados para suportar o crescimento e a manutenção de uma variedade de células e linhas celulares de mamíferos. Desenvolvemos produtos de meio de cultura celular prontos para usar, bem como formulações concentradas liquidas e em pó para se adequar à sua configuração experimental e ao seu orçamento. Use os links rápidos abaixo para acessar o meio Gibco.
Compre todos os meios basais   Ferramenta de formulação
Links rápidos:
Gibco Human Plasma-like Medium
Gibco Human Plasma-like Medium (HPLM) is a new formulation designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Physiologically relevant - designed to resemble the natural cellular environment found in the body formulated with more than 60 polar metabolites and salt concentrations
  • Peer reviewed – extensive research publications completed using HPLM formulation
Discover Human Plasma-like Medium
Meio clássico de cultura celular Gibco
Somos dedicados a fornecer produtos de meio de cultura celular Gibco de qualidade que atendam a todas as suas necessidades de pesquisa.
Atualize seu meio de cultura celular
Leve sua cultura celular para o próximo nível, com formulações aprimoradas de seusmeios de cultura do dia a dia. Escolha a qualidade Gibco para obter resultados consistentes e reproduzíveis.
Meio GlutaMAX
  • Pré-suplementado com forma estável de L-glutamina para evitar acúmulo de amônia
  • Alta viabilidade para culturas de longo prazo
Meio avançado
  • Meio de soro reduzido para reduzir o custo do soro em 50% a 90%
  • Maior consistência com menos trocas de soro de lote para lote
Meio FluoroBrite
  • Reduz a fluorescência de fundo na formação de imagens celulares
  • Baseado em DMEM para preservar a viabilidade celular
Produtos de meio de cultura celular adicionais
Cell culture media best practices
Here are a few simple tips & tricks to help ensure your cell culture media are maintained for optimal performance.
icon of upward facing arrows
If refrigerated, warm your cell culture media before use. Your cells would be cold at 2–8°C, and you would be too!
lightbulb icon
Keep your cell culture media protected from light. Light exposure degrades the essential vitamins in media that your cells need to grow.
snowflake icon
Once you have supplemented the cell culture media with FBS, place the complete media into the refrigerator (2–8°C ) to maintain performance.
calendar icon
Use your supplemented media within 2–4 weeks to reduce the chances of contamination and the impact of pH drift.
Fundamentos da cultura celular Gibco
A cultura de células é essencial para o seu sucesso, por isso, certifique-se de que todos no seu laboratório utilizem os melhores procedimentos e produtos para obter consistentemente os resultados que espera. O curso Fundamentos da cultura celular Gibco é uma introdução à cultura de células, abrangendo tópicos como configuração de laboratório, segurança e técnica asséptica.
Saiba mais
leaf icon Less waste
When minimizing waste in your lab, every little bit helps. The 1 L Gibco bottle uses 38% less source material (32% less for the 0.5 L bottle) than comparable media bottles on the market today. This reduces the consumption of non-renewable resources helping shrink your footprint.
Download the Green Fact Sheet
Learn more about sustainable solutions
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Learn more about GMP manufacturing
Resources
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Support
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products