DMEM/F-12 Dulbecco’s Modified Eagle Medium F-12
Gibco Dulbecco's Modified Eagle Medium: O Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) Media é formulado para uma qualidade superior, proporciona maior confiabilidade, consistência e melhor controle na cultura de células de mamíferos.
DMEM/F-12 é um meio basal amplamente utilizado para apoiar o crescimento de muitas células de mamífero diferentes, incluindo MDCK, células gliais, fibroblastos, células endoteliais humanas e fibroblastos de ratos. Uma mistura 1:1 de DMEM e Ham F-12, esta formulação combina as altas concentrações de glicose, aminoácidos e vitaminas do DMEM com a ampla variedade de componentes do F-12.
Oferecemos uma variedade de modificações de DMEM/F-12 para uma variedade de aplicações de cultura de células.
Gibco Human Plasma-like Medium
Gibco Human Plasma-like Medium (HPLM) is a new formulation designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Physiologically relevant - designed to resemble the natural cellular environment found in the body formulated with more than 60 polar metabolites and salt concentrations
  • Peer reviewed – extensive research publications completed using HPLM formulation
Discover Human Plasma-like Medium
Escolha o DMEM/F-12 certo
Selecione o Gibco DMEM/F-12 certo para sua cultura de células. Navegue pelo catálogo e você poderá restringir a lista de acordo com:
  • Suplementação de glutamina/GlutaMAX
  • Indicador vermelho de fenol
  • Formato líquido x pó
  • Suplementação sérica
  • Aditivo de piruvato de sódio
  • Aplicação
Formulações especiais de DMEM/F12
Leve sua cultura de células para outro patamar com formulações aprimoradas de seus favoritos do dia a dia.
  • Meio de soro reduzido para diminuir o custo do soro em 50% a 90%
  • Maior consistência com menos trocas de soro de lote para lote
Escolha o DMEM/F12 avançado
  • Pré-suplementado com forma estável de L-glutamina para evitar o acúmulo de amônia
  • Alta viabilidade para culturas de longo prazo
Escolha o DMEM/F12 com GlutaMAX
Precisa de uma formulação personalizada de DMEM/F12? Personalize seu meio DMEM/F-12 on-line
Levando seu trabalho para a clínica? Não se esqueça de verificar o CTS KnockOut DMEM/F-12
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
Recursos
Centro de Aprendizagem de transfecção e cultura celular
Acesse recursos educacionais de cultura celular e transfecção para melhor planejamento e execução de experimentos.
Fundamentos da cultura de células Gibco
O manual e os vídeos de Fundamentos da cultura de células Gibco podem ajudar seu laboratório a obter resultados reproduzíveis.
Produtos relacionados
Suporte
Centro de suporte de transfecção e cultura celular
Encontre recomendações de suporte técnico para seus fluxos de trabalho de cultura e transfecção de células, incluindo dicas para configuração experimental e ajuda detalhada para solução de problemas.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório