RPMI 1640 media
O meio Gibco Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 tem sido adequado para uma variedade de células de mamíferos, incluindo HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrócitos e carcinomas.
O RPMI 1640 Medium é exclusivo de outros meios porque contém o agente O meio RPMI 1640 é exclusivo de outros meios porque contém o agente redutor glutationa e altas concentrações de vitaminas. O meio RPMI 1640 contém biotina, vitamina B12 e PABA que não são encontrados nos meios Eagle´s Minimal ou Dulbecco´s Modified Eagle.
Estamos dedicados a fornecer produtos para meio de cultura celular Gibco de qualidade que atendam a todas as suas necessidades de pesquisa.
Gibco Human Plasma-like Medium
Gibco Human Plasma-like Medium (HPLM) is a new formulation designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Physiologically relevant - designed to resemble the natural cellular environment found in the body formulated with more than 60 polar metabolites and salt concentrations
  • Peer reviewed – extensive research publications completed using HPLM formulation
Discover Human Plasma-like Medium
Escolha o meio RPMI 1640 certo
Selecione o Gibco RPMI 1640 certo para sua cultura de células. Navegue pelo catálogo e você poderá restringir a lista de acordo com:
  • Suplementação de glutamina/GlutaMAX
  • Indicador vermelho de fenol
  • Formato líquido x pó
  • Suplementação sérica
  • Aditivo de piruvato de sódio
  • Aplicação
Formulações do meio RPMI 1640 especiais
Leve sua cultura de células para outro patamar com formulações aprimoradas de seus favoritos do dia a dia.
  • Meio de soro reduzido para diminuir o custo do soro em 50% a 90%
  • Maior consistência com menos trocas de soro de lote para lote
Escolha o RPMI 1640 avançado
  • Pré-suplementado com forma estável de L-glutamina para evitar o acúmulo de amônia
  • Alta viabilidade para culturas de longo prazo
Escolha o RPMI 1640 com GlutaMAX
Escolha o RPMI 1640 com GlutaMAX e HEPES
Precisa de uma formulação de meio RPMI 1640 personalizada? Personalize seu meio RPMI 1640 on-line
cell culture media icon GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Learn more about GMP manufacturing
leaf icon Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
Learn more about sustainable solutions
Recursos
Centro de Aprendizagem de transfecção e cultura celular
Acesse recursos educacionais de cultura celular e transfecção para melhor planejamento e execução de experimentos.
Fundamentos da cultura de células Gibco
O manual e os vídeos de Fundamentos da cultura de células Gibco podem ajudar seu laboratório a obter resultados reproduzíveis.
Produtos relacionados
Suporte
Centro de suporte de transfecção e cultura celular
Encontre recomendações de suporte técnico para seus fluxos de trabalho de cultura e transfecção de células, incluindo dicas para configuração experimental e ajuda detalhada para solução de problemas.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório