Search Thermo Fisher Scientific
Encha as placas em segundos com excelente precisão e reprodutibilidade, o que ajuda você a executar testes mais rapidamente e aumentar a produtividade. Os dispensadores compactos Thermo Scientific Multidrop se encaixam facilmente na bancada, e a interface do usuário intuitiva facilita a configuração e a programação. Os dispensadores de reagentes Multidrop baseados na tecnologia de dispensação de bomba peristáltica utilizam cassetes Multidrop autoclaváveis removíveis para a dispensação de reagentes, diluentes, células e esferas.
Solicite uma cotação/demonstração Faça o download do software Pico
![]() Multidrop Combi SMART | ![]() Multidrop Combi nL | |||
Interface do usuário | Interface integrada ou software de PC FILLit | Interface integrada ou software de PC FILLit | Software de PC PicoIT | Software de PC PicoIT |
---|---|---|---|---|
Volumes | 0,5-2500 µl | 50 nL - 50 µL | 11 pL - 20 µL ou 1 nL - 200 µL | 11 pL - 20 µL ou 1 nL - 200 µL |
Formatos de placa | Placas de 6-1536 poços incluindo 96 e 384 tubos em formato de suporte | Placas de 96-1536 poços incluindo 96 e 384 tubos em formato de suporte | Placa de 12, 24, 48, 96, 384,1536 poços | Placa de 12, 24, 48, 96, 384 poços |
Ajuste da altura da placa | Automático | Automático | Automático | Manual |
Compatível com automação/robô | Sim | Sim | Sim | Não |
Cassetes disponíveis** | Tubulação pequena - plástico, Tubulação pequena - metal, Tubulação padrão - plástico | N/D | Tubulação padrão - plástico | Tubulação padrão - plástico |
Tecnologia de dispensação | Bomba peristáltica | Sistema de válvula pressurizada | Dispensação digital sem contato | Dispensação digital sem contato
|
Software de PC incluído na compra | Sim | Sim | Sim | Sim |
*Por exemplo, grânulos alpha screen, grânulos de poliestireno, grânulos de óxido de ítrio, grânulos carboxilados de tetraetilenoglicol (0,8 µm)
Baixe as especificações | Baixe as especificações | |
![]() SOMENTE Cassetes Multidrop 384 | ![]() SOMENTE Cassetes Multidrop DW | |
Tela de toque colorida interativa integrada | Não | Não |
Interface do usuário | 5-395 µl | 20-995 µl |
Formatos de placa | Placas padrão de 96 e 384 poços, incluindo placas de baixo perfil de 384 poços | Placas padrão de 96 e placas DW (poço profundo) |
Ajuste da altura da placa | Fixa para placas de 96 e 384 poços | Fixa para placas padrão de 96 e 96 poços fundos |
Dispensação celular | Sim | Sim |
Dispensação de esferas | Sim | Sim |
Formato de enchimento da placa | Linhas, colunas | Linhas, colunas |
Compatível com automação/robô | Sim | Não |
Cassetes disponíveis** | Tubulação padrão - plástico | Tubulação padrão - plástico |
Tecnologia de dispensação | Bomba peristáltica | Bomba peristáltica |
Software FiLLIt incluso na compra | N/D | N/D |
*Por exemplo, grânulos alpha screen, grânulos de poliestireno, grânulos de óxido de ítrio, grânulos carboxilados de tetraetilenoglicol (0,8 µm)
**Consulte o Guia de seleção de cassetes para obter todos os números de peça e configurações disponíveis.
Uma plataforma de software Multidrop PicoIT fácil de usar com assistentes focados em aplicativos e um guia de carregamento destacado permite configurar e operar a placa com rapidez e facilidade. Disponível nos formatos de 1 e 8 poços para suportar diferentes produtividades e número de reagentes e amostras.
Os dispensadores de reagentes Multidrop Combi e Multidrop Combi nL vêm com o software dedicado para PC Thermo Scientific FILLit, que permite aos usuários desenvolver protocolos que podem ser executados diretamente do PC ou transferidos para a memória do instrumento.
O software FILLit é incluído gratuitamente na compra de um MD Combi, MD Combi SMART2 ou MD Combi nL.
Quer você trabalhe em um laboratório de controle de qualidade ou apenas queira aumentar o número de amostras que pode preparar em menos tempo do que com uma pipeta, os dispensadores Multidrop oferecem uma solução conveniente. Assista aos quatro vídeos da série para saber como os dispensadores Multidrop podem ajudar você.