Search Thermo Fisher Scientific
A seleção do sistema concentrador a vácuo ideal é importante para uma excelente performance e confiabilidade. Os kits Savant SpeedVac vêm em dois formatos:
|
|
Use os gráficos a seguir para escolher o sistema correto da sua aplicação. Envie um e-mail para speedvac@thermofisher.com para fazer perguntas sobre pedidos ou para discutir um sistema personalizado que atenda às suas necessidades.
Modelos SpeedVac* | DNA130 | SPD1030P1 com | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular | Modular |
Capacidade máxima do tubo de 1,5 mL | 36 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
DNA/RNA Etanol, H2O, tampões | ||||||||
DNA/RNA Hidróxido de amônio (oligos) | ||||||||
DNA/RNA DNA em acetonitrila ou H2O. | ||||||||
Proteínas, enzimas, frações HPLC H20, acetonitrila, metanol, etanol + TFA a 1% | ||||||||
Solventes de baixo ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas Clorofórmio, acetato de etila, acetona, cloreto de metileno, hexano | ||||||||
Solventes de alto ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas DMSO, DMF, tolueno, nitrobenzeno, piridina | ||||||||
Ácidos e bases fortes Química orgânica, descoberta de fármacos TFA, |
*Todos os kits vinculados aos modelos 115V/60 Hz. Os modelos 230/50 Hz também estão disponíveis nas páginas de produtos relevantes.
Modelos SpeedVac* | SPD1030 | SPD2030P1 com | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular |
Capacidade máxima do tubo de 1,5 mL | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DNA/RNA Etanol, H2O, tampões | |||||||
DNA/RNA Hidróxido de amônio (oligos) | |||||||
DNA/RNA DNA em acetonitrila ou H2O. | |||||||
Proteínas, enzimas, frações HPLC H20, acetonitrila, metanol, etanol + TFA a 1% | |||||||
Solventes de baixo ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas Clorofórmio, acetato de etila, acetona, cloreto de metileno, hexano | |||||||
Solventes de alto ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas DMSO, DMF, tolueno, nitrobenzeno, piridina | |||||||
Ácidos e bases fortes Química orgânica, descoberta de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido de sódio |
*Todos os kits vinculados aos modelos 115V/60 Hz, quando disponíveis. Os modelos 230 V/50 Hz também estão disponíveis nas páginas de produtos relevantes
Modelos SpeedVac* | DNA130 | SPD1030P1 com | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular | Modular |
Capacidade máxima do tubo de 1,5 mL | 36 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
DNA/RNA Etanol, H2O, tampões | ||||||||
DNA/RNA Hidróxido de amônio (oligos) | ||||||||
DNA/RNA DNA em acetonitrila ou H2O. | ||||||||
Proteínas, enzimas, frações HPLC H20, acetonitrila, metanol, etanol + TFA a 1% | ||||||||
Solventes de baixo ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas Clorofórmio, acetato de etila, acetona, cloreto de metileno, hexano | ||||||||
Solventes de alto ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas DMSO, DMF, tolueno, nitrobenzeno, piridina | ||||||||
Ácidos e bases fortes Química orgânica, descoberta de fármacos TFA, |
*Todos os kits vinculados aos modelos 115V/60 Hz. Os modelos 230/50 Hz também estão disponíveis nas páginas de produtos relevantes.
Modelos SpeedVac* | SPD1030 | SPD2030P1 com | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular |
Capacidade máxima do tubo de 1,5 mL | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DNA/RNA Etanol, H2O, tampões | |||||||
DNA/RNA Hidróxido de amônio (oligos) | |||||||
DNA/RNA DNA em acetonitrila ou H2O. | |||||||
Proteínas, enzimas, frações HPLC H20, acetonitrila, metanol, etanol + TFA a 1% | |||||||
Solventes de baixo ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas Clorofórmio, acetato de etila, acetona, cloreto de metileno, hexano | |||||||
Solventes de alto ponto de ebulição Química orgânica (agressiva), descoberta de drogas DMSO, DMF, tolueno, nitrobenzeno, piridina | |||||||
Ácidos e bases fortes Química orgânica, descoberta de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido de sódio |
*Todos os kits vinculados aos modelos 115V/60 Hz, quando disponíveis. Os modelos 230 V/50 Hz também estão disponíveis nas páginas de produtos relevantes