Imagem da família SpeedVac
Busque novas descobertas com velocidade e precisão
As amostras são preciosas, assim como o tempo. Os concentradores a vácuo, os coletores a vapor refrigerados e as bombas Thermo Scientific Savant SpeedVac usam tecnologias modernas de centrifugação, vácuo e aquecimento para remoção de solventes e concentração de amostras, enquanto mantém a integridade da amostra. Escolha um dos nove modelos de concentradores a vácuo para atender às suas necessidades, de amostras biológicas a não biológicas, de baixo a alto volume.
Categorias em destaque de concentradores a vácuo SpeedVac
SpeedVac SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to benchtop space. It offers unique programming capability to maintain chamber temperature pre- and post-sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules.
Da secagem tradicional de preparações de DNA em água e metanol até aplicações mais complexas e agressivas oferecidas pelos setores de química combinatória e descoberta de fármacos da indústria farmacêutica, temos o sistema ideal para o seu laboratório. 
Concentradores a vácuo individuais para atualizar um equipamento existente ou quando você está procurando construir seu sistema do zero.
Coletores a vapor refrigerados estão disponíveis com duas faixas de temperatura, de temperatura ambiente até -50 °C e  temperatura ambiente até -105 °C
Os sistemas a vácuo Savant universais são os mais eficientes em termos de economia de energia e segurança ambiental disponíveis, pois proporcionam uma recuperação completa dos solventes evaporados
Os rotores estão disponíveis em uma variedade de estilos e tamanhos para acomodar todos os requisitos da amostra
Dois estilos de bomba estão disponíveis na Thermo Scientific: as tradicionais bombas a óleo de hélice rotativa e as novas bombas a vácuo isentas de óleo e manutenção
Os coletores químicos são altamente recomendados para absorver vapores voláteis residuais que podem escapar do coletor criogênico principal
Melhore a funcionalidade dos concentradores Thermo Scientific Savant SpeedVac com os acessórios do concentrador Savant SpeedVac
Por que usar a centrifugação para evaporação?
A centrifugação gera uma força centrífuga para evitar vácuos (bolhas), ebulição e perda física da amostra. Para secar completamente a amostra, o soluto é depositado no fundo do recipiente para recuperação quantitativa completa.
Exemplos de evaporação de solvente SpeedVac
group-1-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 mL azul H2O, 65 °C, sem luz após 1 hora
group-2-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 mL, azul H2O, 65 °C, sem luz Vac 14 torr após 1 hora
group-3-Blue-Water-flat-175
SPD2030 4 mL, Blue H2O, 65 °C, sem luz Vac 0,1 torr após 1 hora
group-4-Blue-Water-flat-175
SPD140DDA, VLP120, RVT400 4 mL, azul H2O, 65 °C, sem luz Vac 0,1 torr após 2 horas
O vácuo promove a evaporação do solvente na câmara SpeedVac. As amostras são mantidas em estado líquido em temperatura subambiente durante todo o processo de concentração, evitando a perda de atividade ou danos a substâncias sensíveis ao calor. Ao aplicar um vácuo controlado, o ponto de ebulição dos solventes pode ser reduzido até o ponto em que o líquido evapora com calor mínimo, o que evita a oxidação das amostras durante o processo de secagem. As bombas a vácuo de alto desempenho garantem as baixas pressões necessárias para uma remoção mais rápida do solvente.
O calor é aplicado às amostras para acelerar o processo de evaporação. Os concentradores a vácuo SpeedVac usam aquecedores de câmara integrados. Alguns modelos estão equipados com uma lâmpada incandescente na tampa para gerar mais calor e evitar a condensação dos solventes.
Smart Note: Sistema Savant SpeedVac
Informações em destaque
Evaporação de amostra com concentradores a vácuo Thermo Scientific Savant SpeedVac
Assista ao vídeo para saber mais sobre os meios eficazes de preparação de amostras.
Perguntas a serem consideradas ao selecionar um sistema SpeedVac
Temos muitas opções disponíveis para qualquer pessoa que queira concentrar amostras usando o sistema SpeedVac. Se você não souber qual é a opção certa para o seu caso, leia as seis perguntas abaixo para entender melhor sobre qual SpeedVac é o ideal para suas necessidades.
Pergunta 1: Qual é o material ou soluto que você está concentrando ou secando?
É biológico ou não biológico? Geralmente dividimos os solutos em duas categorias – biológicas (DNA, RNA, enzimas, proteínas, vacinas, etc.) e não biológicas (produtos de síntese orgânica, metabólitos de fármacos, pesticidas).
A técnica de concentração e secagem da amostra escolhida para materiais não biológicos é a evaporação a vácuo. Essas amostras geralmente têm altas concentrações de solventes orgânicos e/ou ácidos e bases fortes. A concentração a vácuo oferece concentração rápida de materiais não biológicos. A principal questão dos produtos biológicos está na dúvida entre congelar a seco (liofilizar) ou concentrar a vácuo. O congelamento a seco é geralmente recomendado quando o material deve ser armazenado por longos períodos, deve ser fácil e rapidamente reconstituído, e precisa reter a atividade biológica (ou seja, proteínas/enzimas). A maioria das aplicações de biologia molecular que envolve DNA/RNA, em orgânicos aquosos ou aquosos + baixa concentração, usa concentração a vácuo para preparação de amostras. Considere sistemas como o Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA130 ou SPD1030.
O congelamento a seco pode ser realizado de forma eficiente em um concentrador a vácuo. No entanto, esse método requer um vácuo profundo (ou seja, bomba a óleo com hélice rotativa) para manter a amostra congelada durante a sublimação. Dependendo do soluto/solvente e das condições, um sistema SpeedVac configurado adequadamente pode ser usado para congelamento a seco ou concentração a vácuo, como o SpeedVac SPD120P2.
Pergunta 2: Qual é o solvente em que seu material está preparado?
Se for um solvente orgânico, é um solvente agressivo (cloreto de metileno, tolueno) ou um solvente não agressivo (etanol, metanol, acetonitrila) ou um solvente de ponto de ebulição alto (DMSO, DMF)?
Esse é um dos fatores decisivos mais importantes na escolha adequada de um sistema SpeedVac. Nosso objetivo é oferecer a solução mais econômica para suas necessidades de preparação de amostras. Em razão da necessidade de obedecer às normas de um ambiente cada vez mais rigoroso, o custo de um concentrador SpeedVac aumenta com a aspereza do solvente da seguinte forma:
Orgânicos aquosos < Orgânicos não agressivos < Orgânicos agressivos < Ácidos/bases fortes
Um sistema SpeedVac projetado para uso com ácidos/bases fortes seria adequado para uso com outros solventes, como orgânicos não agressivos, orgânicos agressivos ou aquosos. Considere sistemas como o Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD140DDA P1 ou PSD300DDA P1. No entanto, se você estiver usando somente compostos orgânicos aquosos ou de baixa concentração não agressivos, talvez não queira analisar sistemas como o Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD1030 ou SPD2030.
Ao ponderar seus solventes a evaporar, você pode selecionar o SpeedVac que atenderá às suas necessidades de forma mais econômica. (Pense em suas necessidades futuras; consulte também a pergunta 6.)
Pergunta 3: Que tipos de vasos serão utilizados? Qual é o volume da amostra e o número de amostras a serem processadas?
A Thermo Scientific Savant oferece sistemas SpeedVac e rotores capazes de processar uma grande variedade de volumes de amostras e recipientes. Determine o formato, o volume de trabalho e o número de tubos/placas ou frascos, e isso ajudará a determinar o tamanho do sistema que atende às suas necessidades: grande capacidade ou pequena capacidade.
Pergunta 4: Deseja um sistema totalmente integrado ou modular?
A Thermo Scientific Savant foi pioneira em tecnologia integrada para concentração a vácuo. Nossos sistemas SpeedVac totalmente integrados apresentam todos os componentes integrados em um sistema compacto, otimizados para desempenho e testados em fábrica para que seu sistema esteja livre de vazamentos a vácuo. Você o tira da caixa, liga e pronto. Os sistemas integrados incluem DNA130 e SPD1030.
A única possível desvantagem dos sistemas integrados é a flexibilidade de atualizar conforme suas necessidades no laboratório mudam. O design flexível dos sistemas modulares permite alterar os componentes do sistema caso seja necessário adicionar um coletor criogênico secundário ou uma bomba a vácuo diferente à medida que as aplicações do laboratório mudam. Um sistema de componentes pode ser facilmente atualizado. Os kits Savant SpeedVac estão disponíveis para facilitar o pedido de um sistema modular completo, como SPD120P2, SPD210DXL, DNA140DDAP1 e SPD300DDAP1, incluindo sistema SpeedVac, coletor criogênico, bomba a vácuo e rotor.  
Pergunta 5: Deseja uma tecnologia de bomba a vácuo de óleo ou isenta de óleo?
Qualquer componente do sistema SpeedVac pode ser configurado com uma bomba de diafragma isenta de óleo ou com uma bomba a óleo de hélice rotativa. Geralmente, recomendamos a tecnologia isenta de óleo para todas as aplicações, exceto para o congelamento a seco (que requer o vácuo mais profundo obtido com uma bomba a óleo) e a evaporação de solventes de alto ponto de ebulição, como o DMSO. Os benefícios da tecnologia isenta de óleo são muitos, como facilidade de manutenção e eliminação do custo de óleo, filtros de óleo, descarte de óleo contaminado e recondicionamento de bombas devido à má manutenção (ou seja, "quem se esqueceu de verificar o óleo?").
O custo inicial de uma bomba a óleo pode ser menor do que de uma bomba isenta de óleo… uma consideração importante na hora de comprar. No entanto, ao longo da vida útil da bomba, a tecnologia isenta de óleo é a opção de manutenção mais econômica e baixa.
Pergunta 6: Quais são suas necessidades futuras de aplicação?
Não pense apenas nas suas necessidades atuais de aplicação, mas também nas futuras. Por exemplo, se você estiver usando atualmente apenas solventes aquosos, mas prevê a necessidade futura de usar solventes agressivos, adquira um sistema que permitirá que você faça os dois.
  Saiba mais sobre as ofertas especiais de equipamentos de laboratório por tempo limitado.
  Vá para a Loja de laboratórios ›
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.