Search Thermo Fisher Scientific
Não há problema se preocupar com a segurança de suas amostras. Nós concordamos. Elas representam a promessa de sua pesquisa, a esperança de uma resposta, um avanço, talvez até uma cura. As soluções de monitoramento sem fio da Thermo Scientific foram projetadas para ajudar você a relaxar. Saber que um sistema de monitoramento sem fio de última geração está observando, protegendo e registrando dados de parâmetros críticos dos equipamentos, e saber que, em caso de falha mecânica ou de energia, você será notificado imediatamente, traz tranquilidade.
Escolha entre várias opções projetadas para equipamentos estacionários, como a cadeia fria, além de novas soluções baseadas em nuvem para dar suporte a um laboratório conectado.
Baseado em cliente-servidor, fácil de usar, fácil de manter com um monitor de temperatura Wi-Fi e muito mais.
Monitore e gerencie proativamente as temperaturas do gabinete e do ambiente, o uso de eletricidade e energia e as aberturas das portas
**O InSight está disponível apenas na América do Norte.
Leve o acompanhamento de temperatura diretamente para o seu smartphone para que a cadeia fria tenha sido preservada durante o transporte ou armazenamento.
Módulos do Smart-Tracker
Peças e acessórios do Smart-Tracker
Aplicativo Smart-Tracker para PC
Folhetos do Smart-Tracker
Aplicativo para dispositivo móvel
iPhone | Android
Smart-Vue Pro | Smart-Vue | InSight | Smart Tracker | |
---|---|---|---|---|
Temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umidade | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pressão diferencial | ✓ | |||
CO2 | ✓ | ✓ | ||
Energia | ✓ | |||
Aplicativo para dispositivo móvel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Conformidade | ISO 17025 (COFRAC) e rastreável por NIST | FDA, cGxP | ISA/IED 17025 (Cofrac) | |
Personalização de alertas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Funciona por bateria | ✓ (linha de alimentação opcional) | ✓ | ✓ | |
Conectividade | LoRa | 915Mhz | Wi-Fi/915 Mhz | Bluetooth |
Software | Web/móvel | Web/móvel | Web/móvel | Web/móvel |
Baseado em nuvem | ✓ (disponível em regiões obscuras) | ✓(opcional) | ✓ | ✓ |
Tipos de equipamentos |
|
(monitoramento de sensor independente) |
| Transporte (cadeia fria) |
Veja como o SmartVue pode funcionar para o seu laboratório
Melhore a proteção de amostras sem fio com o monitoramento SmartVue, que é inteligente, simples e escalável. Obtenha monitoramento contínuo em tempo real de 24/7/365 de:
|
|
Acesse nossa equipe de serviço especializada, obtenha informações sobre planos de suporte e treinamento, recursos de peças e consumíveis e outros serviços de instrumentos. O Unity Lab Services fornece um conjunto personalizável de ofertas para criar uma única fonte para o gerenciamento integrado de serviços de laboratório, suporte e suprimentos. (Somente EUA)