Search Thermo Fisher Scientific
Nossos padrões de controle de qualidade garantem que você receba placas e frascos Thermo Scientific e Applied Biosystems livres de defeitos e com tolerâncias dimensionais muito restritas, o que permite um desempenho superior.
Uma ampla variedade de superfícies para atender a várias necessidades. Placas em mais de 100 combinações de formato e superfície, com excelente qualidade óptica para imagens manuais ou automatizadas.
Prepare e armazene meios de cultura e execute inúmeras técnicas de cultura com nossos frascos de paredes retas e acessórios, frascos giratórios de plástico e frascos Erlenmeyer de plástico.
Ideais para rastreio de alta produtividade. Trabalhe com pequenos volumes e rastreie 4 vezes mais amostras em uma placa.
Acomode as etapas de sequenciamento e lavagem. O aumento do volume do poço permite que aplicações pós-PCR sejam realizadas diretamente na mesma placa.
A baixa capacidade de ligação do polipropileno impede a ligação de proteínas e DNA, permitindo a recuperação completa da amostra. As placas suportam temperaturas extremas e estão disponíveis em várias cores.
A nossa gama de acessórios permite maximizar o desempenho da microplaca utilizando vedação, localização e organização superiores.
As placas de armazenamento de polipropileno são uma escolha econômica e confiável para ensaios de baixa ligação e armazenamento de amostras genômicas e células. Os seladores de placa fixam as amostras com uma vedação confiável e impedem a contaminação ou evaporação.
Placas, tubos, tiras, opções de vedação e placas de armazenamento para PCR e aplicações relacionadas.
Os materiais plásticos Applied Biosystems MicroAmp oferecem excelente desempenho de PCR ou qPCR em formatos desenvolvidos para atender às suas necessidades experimentais.
Nossos insertos e placas portadoras para cultura celular atendem aos padrões ANSI e são equipados com identificação alfanumérica de poços. Todos os itens estão em conformidade com USP Classe VI, são estéreis e incluem tampas.
Ferramentas e suprimentos para ELISA, incluindo microplacas de poliestireno brancas, reservatórios para pipetagem de reagentes, fita de vedação de placas, sistemas de tubos em rack e um aparelho de tubo coletor a vácuo exclusivo para procedimentos de ELISA baseados em filtros.
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.