Search Thermo Fisher Scientific
A escolha dos materiais plásticos certos para uso em aplicações científicas é fundamental para alcançar o sucesso científico. Nem todos os plásticos são feitos com o rigor do laboratório científico em mente, e alguns materiais de commodity e aditivos de moldagem podem realmente colocar seu trabalho em risco com itens extraíveis que podem comprometer ou destruir sua pesquisa. É por isso que os materiais de laboratório e os recipientes da Thermo Scientific Nalgene são feitos apenas de resinas plásticas de alta qualidade para laboratório, produtos farmacêuticos e alimentos.1 Nossas resinas são selecionadas para minimizar aditivos e reduzir possíveis lixiviações. Não usamos plastificantes2 ou enchedores. As resinas Nalgene têm menor teor total de cinzas (uma medida de impurezas inorgânicas) do que as marcas concorrentes.
Para saber mais sobre os materiais plásticos e os produtos Nalgene que produzimos com eles, clique nestes links.
A maioria de nossas resinas tem registro Drug Master File (DMF) e atende a uma série de especificações regulamentares, incluindo monografias USP Classe VI, EP e não citotoxicidade (indicando compatibilidade com materiais biológicos), 40 CFR PT 177 e diretivas de contato com alimentos da UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Seção 313, 21, entre outros. A maioria das resinas plásticas Nalgene está isenta de compostos derivados de animais (ADCs), bisfenol-A (BPA)3, ftalatos2 e contato com látex.
Os dados regulamentares específicos da resina estão disponíveis para uso em aplicações críticas sob a confidencialidade do cliente, por meio do contato com o Suporte regulamentar da Nalgene.
1. Alguns utensílios de laboratório de PMP não são de grau alimentício. Entre em contato com o Suporte regulamentar da Nalgene para esclarecer dúvidas sobre alegações específicas de produtos.
2. Exceto tubulação de PVC. Os tubos de PVC Nalgene contêm DEHP, um plastificante com ftalato.
3. Os produtos de PC e PSF contêm BPA.
Plásticos são uma família de materiais sintéticos de alto peso molecular, compostos de polímeros orgânicos e aditivos que estabilizam o material.
Monômero | Isopropileno | Estireno | Metilpentano | Etileno propileno fluorado |
Polímero | Polipropileno | Poliestireno | Polimetilpentano | Teflon FEP |
Monômero |
Monômero |
Polímero |
Polímero |
Metilpentano |
Monômero |
Monômero |
Polímero |
Polímero |
Metilpentano |
LDPE | HDPE | |
Ramificação da cadeia | ||
Dobra da cadeia |
Cristalino | Amorfo | ||
|
|
Os materiais plásticos são sintetizados em uma usina química onde são transformados em grânulos pequenos ou em pós a granel denominados resina. Empresas como a Thermo Fisher Scientific compram material plástico na forma de grânulos de resina e, em seguida, moldam essas resinas em produtos.
Resina plástica = polímero + aditivos + impurezas
Os aditivos necessários geralmente incluem estabilizadores de calor que permitem que o material plástico seja derretido e moldado em produtos úteis sem degradação do polímero, e antioxidantes que proporcionam tempo de vida ao produto, desacelerando a quebra do polímero e o início de sinais de envelhecimento, como descoloração, fragilidade e rachaduras. O segredo para o sucesso no laboratório é usar o mínimo possível desses aditivos (e nenhum aditivo desnecessário) para criar produtos utilizáveis com o menor potencial possível de extraíveis. É imperativo que aditivos desnecessários, como agentes de deslizamento, enchimentos e plastificantes, não estejam presentes em plásticos destinados ao uso laboratorial.
A qualificação de materiais é fundamental para a qualidade e a consistência da Nalgene. Ao fabricar materiais de laboratório e frascos Nalgene, escolhemos nossas resinas plásticas com muito cuidado, garantindo que elas sejam da mais alta qualidade para nossos clientes de laboratório. Qualificamos e especificamos as resinas exatas que usaremos para cada produto, e, se possível, não alteramos esses materiais. Enquanto nossos concorrentes possam comprar as resinas de commodity mais baratas do mercado de um dia para o outro, não fazemos isso. Nós trabalhamos com resinas de alta qualidade testadas e qualificadas para todos os produtos que produzimos. Caso tenhamos de fazer uma alteração (por exemplo, se o fornecedor da resina alterar a formulação), realizamos um teste de validação de material extensivo e notificamos os clientes que se registrarem em nosso banco de dados de notificações.
Diferentes tipos de plástico têm diferentes propriedades químicas e físicas. E podem realizar diferentes trabalhos no laboratório. Alguns plásticos, como os polietilenos (LDPE e HDPE), o polipropileno (PP e PPCO), o polimetilpentano (PMP) e os Teflons (PFA e FEP) são muito compatíveis com uma grande variedade de produtos químicos de laboratório e têm muitas aplicações no laboratório, como frascos, béqueres, cilindros graduados, reservatórios, funis, etc. Outros plásticos, como policarbonato (PC), copolímero G polietileno tereftalato (PETG) e poliestireno (PS), oferecem clareza semelhante à do vidro para facilitar a visualização do conteúdo de materiais de laboratório e são usados para itens como frascos de meio, dessecadores, caixas criogênicas e materiais de filtro, por exemplo. Alguns plásticos são autoclaváveis, enquanto outros derretem. Alguns mantêm suas propriedades elásticas protetoras em temperaturas abaixo de congelamento (–20 °C, –80 °C e até mesmo –250 °C), enquanto outros se tornam frágeis nessas temperaturas e devem ser manuseados com mais cuidado.
Procure as propriedades físicas de seus produtos Nalgene com base em material, resina e propriedade física.
Você não precisa ser especialista em ciência de polímeros para usar materiais plásticos em seu laboratório e obter o máximo valor de suas compras. Fornecemos recursos para facilitar esse processo.