ProFlex PCR System
A última palavra em flexibilidade e produtividade
O sistema de PCR ProFlex Applied Biosystems combina a confiabilidade e o desempenho que você passou a esperar dos termocicladores Applied Biosystems, com os recursos de configuração e de controle flexíveis que se adequam a como você trabalha hoje. Formatos de blocos intercambiáveis permitem maximizar a produtividade ou executar experimentos independentes ao mesmo tempo. E agora você pode acessar seu sistema de PCR ProFlex com o Thermo Fisher Connect, o que oferece a liberdade de projetar e carregar de forma segura seus métodos e monitorar execuções de qualquer smartfone ou computador.
Sistema de PCR ProFlex, o ciclador térmico com a última palavra em flexibilidade e produtividade
O sistema de PCR ProFlex se adequa a como você trabalha hoje e no futuro, com 5 formatos de blocos intercambiáveis. Maximize sua produtividade ou execute três experimentos de uma única vez.
Retire, fácil e rapidamente, blocos para atender às suas necessidades de PCR
O sistema de PCR ProFlex tem cinco blocos diferentes que podem ser trocados com o apertar de um botão, incluindo o primeiro de seu tipo, o bloco de 3 x 32 poços. Esse bloco permite que até três experimentos sejam executados simultaneamente, de forma completamente independente um do outro e sem interferência. Blocos de 96 poços duplos e de 384 poços duplos estão disponíveis para suas necessidades de sequenciamento de alta produtividade e um bloco plano duplo está disponível para apoiar a tecnologia de placa OpenArray da Applied Biosystems para análise de genotipagem no sistema de PCR em tempo real QuantStudio 12K Flex Applied Biosystems.
3 x 32-well block
Bloco de 3 x 32 poços para execução de até três experimentos independentes simultaneamente.
96-well block
Bloco de 96 poços para aplicações de PCR padrão.
Dual 96-well block
Bloco de 96 poços duplos para sequenciamento de alta produtividade.
Dual 384-well block
Bloco de 384 poços duplos para sequenciamento de mais alta produtividade.
Dual flat block
O bloco plano duplo suporta tecnologia de placa OpenArray para análise de genotipagem no sistema de PCR em tempo real QuantStudio 12K.
Aumente a produtividade com acesso remoto seguro ao seu ciclador térmico ProFlex
O termociclador ProFlex é um instrumento ativado na nuvem, permitindo garantir acesso privado com uma conta Thermo Fisher Connect. Em qualquer lugar, a qualquer momento, com qualquer dispositivo móvel ou computador você pode:
  • Projetar e compartilhar protocolos
  • Agendar um instrumento
  • Iniciar ou parar uma execução
  • Verificar o status da execução
A configuração é fácil e sua conta vem com 10 GB livres para armazenamento.
Visualizar configuração rápida
Armazenar
Store Armazenar
Projete protocolos em qualquer lugar e mantenha, facilmente, relatórios de execução.
Desenvolva protocolos em qualquer computador ou dispositivo móvel e os armazene em sua conta pessoal segura na nuvem. Depois de sua execução estar preparada, inicie-a no instrumento ou remotamente, com o Thermo Fisher Connect. Depois de cada execução, o relatório de execução será convenientemente salvo em sua conta.
Monitorar
Store Monitorar
Verifique o status da execução e a disponibilidade do instrumento em tempo real.
Faça download de nosso aplicativo de monitoramento remoto Instrument Connect para:
  • Verificar a disponibilidade do instrumento
  • Agendar um instrumento
  • Verificar o status da execução
Compartilhar
Store Compartilhar
Acesso discricionário a pastas e protocolos do projeto.
Compartilhe seus protocolos ou outros arquivos com outros usuários do Thermo Fisher Connect no campus e no mundo todo. É fácil, conveniente e protegido pelos mais altos níveis de padrões de privacidade.
iconSaiba mais sobre o Thermo Fisher Connect ›
Para ter tranquilidade, a nuvem da Thermo Fisher tem alto padrão de segurança do setor e, portanto, seu trabalho permanece seguro. Fizemos parceria com o Amazon Web Services™ (AWS) para oferecer uma plataforma robusta.
Otimização precisa de PCR com a tecnologia VeriFlex
Os blocos VeriFlex oferecem uma abordagem melhor que gradiente para otimização de PCR. Com esses blocos Peltier separados, você tem controle preciso sobre três zonas de temperatura.
  • Permite determinação altamente precisa de temperatura ideal de tratamento térmico
  • Ajuda a eliminar a adivinhação geralmente associada aos cicladores com gradiente padrão
  • Ajuda a poupar tempo, executando até três reações com diferentes temperaturas de tratamento térmico na mesma execução de PCR
  • Use o ciclador térmico como incubadora, aproveite o controle de temperatura de precisão
O software de controle de frota vem pré-instalado em um servidor que está seguro, atrás do seu firewall
Fique no controle com o software de controle de frota de termocicladores
Gerencie vários usuários, métodos e instrumentos com uma única interface intuitiva, de forma segura, protegido por um firewall
Saiba mais
Plásticos de PCR
Plásticos de PCR de alto desempenho para resultados de PCR ideais
Os plásticos de PCR da Applied Biosystem têm sido criados e validados para trabalhar com nossos termocicladores há mais de 25 anos. Opções para todos os formatos e produtividade necessários estão disponíveis para garantir resultados consistentes e precisos para qualquer experimento.
Sistema de PCR ProFlex, o ciclador térmico com a última palavra em flexibilidade e produtividade
O sistema de PCR ProFlex se adequa a como você trabalha hoje e no futuro, com 5 formatos de blocos intercambiáveis. Maximize sua produtividade ou execute três experimentos de uma única vez.
Retire, fácil e rapidamente, blocos para atender às suas necessidades de PCR
O sistema de PCR ProFlex tem cinco blocos diferentes que podem ser trocados com o apertar de um botão, incluindo o primeiro de seu tipo, o bloco de 3 x 32 poços. Esse bloco permite que até três experimentos sejam executados simultaneamente, de forma completamente independente um do outro e sem interferência. Blocos de 96 poços duplos e de 384 poços duplos estão disponíveis para suas necessidades de sequenciamento de alta produtividade e um bloco plano duplo está disponível para apoiar a tecnologia de placa OpenArray da Applied Biosystems para análise de genotipagem no sistema de PCR em tempo real QuantStudio 12K Flex Applied Biosystems.
3 x 32-well block
Bloco de 3 x 32 poços para execução de até três experimentos independentes simultaneamente.
96-well block
Bloco de 96 poços para aplicações de PCR padrão.
Dual 96-well block
Bloco de 96 poços duplos para sequenciamento de alta produtividade.
Dual 384-well block
Bloco de 384 poços duplos para sequenciamento de mais alta produtividade.
Dual flat block
O bloco plano duplo suporta tecnologia de placa OpenArray para análise de genotipagem no sistema de PCR em tempo real QuantStudio 12K.
Aumente a produtividade com acesso remoto seguro ao seu ciclador térmico ProFlex
O termociclador ProFlex é um instrumento ativado na nuvem, permitindo garantir acesso privado com uma conta Thermo Fisher Connect. Em qualquer lugar, a qualquer momento, com qualquer dispositivo móvel ou computador você pode:
  • Projetar e compartilhar protocolos
  • Agendar um instrumento
  • Iniciar ou parar uma execução
  • Verificar o status da execução
A configuração é fácil e sua conta vem com 10 GB livres para armazenamento.
Visualizar configuração rápida
Armazenar
Store Armazenar
Projete protocolos em qualquer lugar e mantenha, facilmente, relatórios de execução.
Desenvolva protocolos em qualquer computador ou dispositivo móvel e os armazene em sua conta pessoal segura na nuvem. Depois de sua execução estar preparada, inicie-a no instrumento ou remotamente, com o Thermo Fisher Connect. Depois de cada execução, o relatório de execução será convenientemente salvo em sua conta.
Monitorar
Store Monitorar
Verifique o status da execução e a disponibilidade do instrumento em tempo real.
Faça download de nosso aplicativo de monitoramento remoto Instrument Connect para:
  • Verificar a disponibilidade do instrumento
  • Agendar um instrumento
  • Verificar o status da execução
Compartilhar
Store Compartilhar
Acesso discricionário a pastas e protocolos do projeto.
Compartilhe seus protocolos ou outros arquivos com outros usuários do Thermo Fisher Connect no campus e no mundo todo. É fácil, conveniente e protegido pelos mais altos níveis de padrões de privacidade.
iconSaiba mais sobre o Thermo Fisher Connect ›
Para ter tranquilidade, a nuvem da Thermo Fisher tem alto padrão de segurança do setor e, portanto, seu trabalho permanece seguro. Fizemos parceria com o Amazon Web Services™ (AWS) para oferecer uma plataforma robusta.
Otimização precisa de PCR com a tecnologia VeriFlex
Os blocos VeriFlex oferecem uma abordagem melhor que gradiente para otimização de PCR. Com esses blocos Peltier separados, você tem controle preciso sobre três zonas de temperatura.
  • Permite determinação altamente precisa de temperatura ideal de tratamento térmico
  • Ajuda a eliminar a adivinhação geralmente associada aos cicladores com gradiente padrão
  • Ajuda a poupar tempo, executando até três reações com diferentes temperaturas de tratamento térmico na mesma execução de PCR
  • Use o ciclador térmico como incubadora, aproveite o controle de temperatura de precisão
O software de controle de frota vem pré-instalado em um servidor que está seguro, atrás do seu firewall
Fique no controle com o software de controle de frota de termocicladores
Gerencie vários usuários, métodos e instrumentos com uma única interface intuitiva, de forma segura, protegido por um firewall
Saiba mais
Plásticos de PCR
Plásticos de PCR de alto desempenho para resultados de PCR ideais
Os plásticos de PCR da Applied Biosystem têm sido criados e validados para trabalhar com nossos termocicladores há mais de 25 anos. Opções para todos os formatos e produtividade necessários estão disponíveis para garantir resultados consistentes e precisos para qualquer experimento.
Recursos
Software do termociclador e arquivos de firmware
Transfira as atualizações mais recentes para o seu instrumento
Interessado em termocicladores de marca própria?
Envie uma consulta
Serviço
Fornecemos uma gama completa de opções de serviço para todos os termocicladores da Applied Biosystems.
Planos de serviço
  • O Centro de reparos oferece uma maneira econômica de maximizar o tempo de atividade e obter desempenho superior
Serviços adicionais disponíveis
Serviço de qualificação do instrumento: Tenha um de nossos engenheiros realizando qualificações de temperatura em seu local de trabalho. Você também pode entrar em contato com Instrument Services para adquirir uma ferramenta de verificação de temperatura e realizar a qualificação por conta própria.