Search Thermo Fisher Scientific
iBright Imaging Systems da Invitrogen oferece várias caraterísticas poderosas para facilitar a captura de imagens e a análise de western blots e géis. A câmera de 9,1 MP de alta resolução e o conjunto de recursos automatizados ajudam você a produzir dados com qualidade de publicação rapidamente. A interface da tela sensível ao toque é cuidadosamente criada para proporcionar uma experiência fácil de captura de imagem. O software integrado do sistema e o nosso software iBright Analysis autônomo foram concebidos para otimizar o processo de análise de imagens. Os fluxos de trabalho para normalização de proteínas totais e de proteínas de referência permitem uma análise de imagens mais simples do início ao fim, independentemente do seu nível de experiência.