SepraSeal Caps
O septo Thermo Scientific Matrix SepraSeal permite o tampamento individual dos tubos, além da capacidade de aplicar 96 septos de uma só vez e armazená-los a -20 °C.
  • Disponível nos tipos estéril, não estéril, sólido ou pré-dividido e em várias cores para rápida identificação visual da amostra
  • As vedações sólidas podem ser removidas com a ferramenta de remoção de tampas Thermo Scientific Matrix SepraSeal para acesso à amostra ou podem ser perfuradas uma vez
  • Para aplicações que envolvem acesso repetitivo a amostras, um Matrix SepraSeal pré-dividido pode ser perfurado por equipamentos automatizados de manipulação de líquidos, exigindo muito pouca pressão, enquanto mantém a integridade da vedação com fechamento autovedante
Para obter melhores resultados, aplique tapetes de vedação com o Thermo Scientific SuperSealer
Informações para pedidos
  • Projetados para armazenamento a -20 °C
  • As vedações sólidas podem ser removidas com a ferramenta de remoção de tampas Thermo Scientific Matrix SepraSeal para acesso à amostra ou podem ser perfuradas uma vez
  • Projetadas para armazenamento a -20 °C, estéreis
  • As vedações sólidas podem ser removidas com a ferramenta de remoção de tampas Thermo Scientific Matrix SepraSeal para acesso à amostra ou podem ser perfuradas uma vez
  • Projetados para armazenamento a -20 °C
  • Os Matrix SepraSeals pré-divididos podem ser perfurados por equipamentos automatizados de manipulação de líquidos, exigindo muito pouca pressão, enquanto mantém a integridade da vedação com fechamento autovedante
  • Projetadas para armazenamento a -20 °C, estéreis
  • Os Matrix SepraSeals pré-divididos podem ser perfurados por equipamentos automatizados de manipulação de líquidos, exigindo muito pouca pressão, enquanto mantém a integridade da vedação com fechamento autovedante
  • Projetados para armazenamento a -20 °C
  • As vedações sólidas podem ser removidas com a ferramenta de remoção de tampas Thermo Scientific Matrix SepraSeal para acesso à amostra ou podem ser perfuradas uma vez
  • Projetadas para armazenamento a -20 °C, estéreis
  • As vedações sólidas podem ser removidas com a ferramenta de remoção de tampas Thermo Scientific Matrix SepraSeal para acesso à amostra ou podem ser perfuradas uma vez
  • Projetados para armazenamento a -20 °C
  • Os Matrix SepraSeals pré-divididos podem ser perfurados por equipamentos automatizados de manipulação de líquidos, exigindo muito pouca pressão, enquanto mantém a integridade da vedação com fechamento autovedante
  • Projetadas para armazenamento a -20 °C, estéreis
  • Os Matrix SepraSeals pré-divididos podem ser perfurados por equipamentos automatizados de manipulação de líquidos, exigindo muito pouca pressão, enquanto mantém a integridade da vedação com fechamento autovedante