Search Thermo Fisher Scientific
El módulo de extensión del muestreador y los muestreadores automáticos Thermo Scientific, innovadores y cuidadosamente diseñados, permiten una inyección fiable, precisa y exacta de volúmenes de muestras en cantidades de nanolitros a mililitros. Admiten una amplia gama de formatos y rendimientos de muestra. Elija entre diversas separaciones: rápida, nano, capilar, micro, estándar, semipreparativa y otras muchas.
Descripción | |
Los muestreadores automáticos Vanquish Thermo Scientific ofrecen una excelente precisión de inyección con una enorme capacidad para muestras, y proporcionan fiabilidad superior durante la identificación y cuantificación de picos, además de una precisión de tamaño de muestras. Hay disponible un muestreador dividido dual diseñado para uso con el sistema UHPLC Vanquish Duo Thermo Scientific para flujos de trabajo LC doble. | Los muestreadores automáticos UltiMate 3000 Thermo Scientific ofrecen fiabilidad, excelentes formas de pico y separaciones eficientes y son compatibles con una gran variedad de formatos de muestra e intervalos de presiones de hasta 1000 bares. Hay disponibles varias opciones, como un muestreador automático con compartimento de columna integrado y un muestreador automático con colector de fracciones integrado, que permiten realizar fácilmente procedimientos de cromatografía líquida multidimensionales fuera de línea. |
Módulo cargador Vanquish
Este módulo robótico inteligente es un complemento opcional que automatiza la carga de muestras en los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish con el fin de aumentar la capacidad de muestra en operaciones desatendidas de larga duración.
Ofrecemos una amplia selección de soluciones de contención y manipulación de muestras para todos sus requisitos de cromatografía. Nuestros viales, cierres y placas de pocillo se suministran con niveles mínimos de extraíbles y lixiviables, fabricados de vidrio con baja adsorción de compuestos y los máximos estándares y niveles de certificación disponibles en el mercado.
Independientemente de que sea necesario analizar muestras de rutina y difíciles o que necesite garantizar el máximo nivel de fiabilidad y cumplimiento, nuestra gama de productos líder en el mercado de cierres y viales, placas de pocillos y accesorios de manipulación de muestras para almacenamiento y muestreadores automáticos le ofrece todo lo que necesita.