Search Thermo Fisher Scientific
Experimente unas condiciones de precisión, presión y flujo sin rival en la industria al utilizar bombas Vanquish y UltiMate 3000 Thermo Scientific. Ofrecemos una bomba isocrática para mayor velocidad, bombas cuaternarias para mayor flexibilidad en la proporción de disolventes, bombas de doble gradiente para incrementar el rendimiento o aplicaciones 2D-LC y bombas nano/capilares/micro rentables y resistentes para obtener gradientes precisos con caudales bajos. Las bombas de HPLC y UHPLC Vanquish proporcionan un retardo de gradiente mínimo, perfiles de gradiente excepcionales, una precisión de flujo inigualable y una durabilidad extrema gracias a la tecnología SmartFlow Thermo Scientific integrada para compensar automáticamente los cambios en la compresibilidad del diluyente y ofrecer rendimiento y flexibilidad precisos. Las bombas de HPLC y UHPLC UltiMate 3000 ofrecen fiabilidad comprobada para cumplir las necesidades y requisitos de su aplicación con una amplia gama de opciones.
|
|
|
|
|
Descripción | ||||
Alto rendimiento para aplicaciones de HPLC, UHPLC o LC-MS de alta resolución. | Amplia variedad de aplicaciones y flexibilidad en la composición de la fase móvil. | Mayor productividad, flexibilidad e intercambio entre aplicaciones sin necesidad de reconexión. | Tiempos de retención de picos estables para aplicaciones isocráticas de rutina. | Gradientes precisos y precisión en flujos de nano a micro para una máxima sensibilidad y eficacia. |
Elija bombas binarias para aplicaciones de HPLC, UHPLC o LC-MS de alto rendimiento y resolución. Utilice bombas binarias semipreparativas biocompatibles para purificar compuestos biológicos de pocos mg o µg.
|
|
Descripción | |
Las bombas binarias de Vanquish, que ofrecen niveles uniformes de flujo y precisión de gradiente para tiempos de retención y fiabilidad en los datos inigualables, se han diseñado para aprovechar al máximo la presión extendida para aplicaciones de alto rendimiento y alta resolución. Todas las bombas Vanquish utilizan tecnología SmartFlow para compensar automáticamente los cambios en la compresibilidad de diluyentes; hay disponibles versiones biocompatibles. | Con gradientes exactos y tiempos de retención precisos, las bombas binarias UltiMate 3000 cumplen los requisitos de diversos tipos de muestras con una amplia variedad de caudales. Hay disponibles versiones biocompatibles. |
Las bombas cuaternarias Thermo Scientific ofrecen el rango de aplicación más amplio posible, con máxima flexibilidad en la composición en fase móvil y tiempos de retención estables.
|
Bombas cuaternarias UltiMate 3000
|
Descripción | |
Las bombas cuaternarias Vanquish Thermo Scientific garantizan un excelente flujo y precisión de gradiente gracias a la tecnología SmartFlow, y ofrecen características incomparables de precisión en el tiempo de retención y fiabilidad de datos, incluso cuando se ejecutan gradientes ternarios y cuaternarios. También ofrecen mayor libertad para la transferencia y desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones. | Las bombas cuaternarias UltiMate 3000 Thermo Scientific, que ofrecen flexibilidad a través de una amplia gama de aplicaciones analíticas de LC con muy diversas opciones para proporción y mezcla de disolventes, admiten el uso de hasta cuatro disolventes para facilitar el desarrollo de métodos, lavado del sistema o preparación de disolventes. |
Las bombas Thermo Scientific de HPLC de doble gradiente y UHPLC ofrecen un mayor rendimiento de muestra, mayor productividad o intercambio entre aplicaciones sin necesidad de reconexión. Las bombas dobles tienen dos bombas ternarias integradas para proporcionar máxima flexibilidad y un uso óptimo del espacio de trabajo en el laboratorio.
|
Bombas de gradiente dual UltiMate 3000
|
Descripción | |
Mediante el uso de dos flujos de disolvente ternarios independientes en un solo equipo, las bombas dobles Vanquish Thermo Scientific ofrecen flexibilidad de aplicación para LC doble, LC en tándem o LC-MS y flujos de trabajo de gradiente inverso. Estas bombas integran la tecnología SmartFlow con compensación automática para cambiar la compresibilidad de los eluyentes y garantizar una excelente precisión de caudal y gradiente, con independencia de la composición del eluyente. | Al integrar dos aplicaciones diferentes en un sistema doble con diferentes disolventes y columnas, o permitir la conmutación sin supervisión entre aplicaciones, las bombas de doble gradiente UltiMate 3000 aumentan el rendimiento de la muestra, permiten alcanzar una resolución cromatográfica más elevada o automatizar la preparación de la muestra. |
Las bombas isocráticas Thermo Scientific proporcionan tiempos de retención de picos estables para aplicaciones isocráticas de rutina. Estas bombas son ideales para: Control de calidad con detección de índice de refracción; alta sensibilidad para analitos de bajo nivel cuando se usa con una bomba electroquímica; o como una bomba auxiliar para flujos de compensación LC-MS.
|
Bombas isocráticas UltiMate 3000
|
Descripción | |
Con tecnología de bombeo SmartFlow en una sola línea de disolventes, las bombas isocráticas Vanquish Thermo Scientific ofrecen unos excelentes niveles de precisión de flujo y tiempo de retención para separaciones isocráticas a presiones máximas de hasta 700 bares. | Las bombas isocráticas UltiMate 3000 Thermo Scientific, que ofrecen alto rendimiento económico y fiabilidad, son ideales para aplicaciones de control de calidad y detección de índice de refracción, o como bombas de HPLC auxiliares. |
Obtenga gradientes precisos con los caudales nano más bajos para obtener la máxima sensibilidad.
Bombas capilares/nano de separación rápida binaria UltiMate NCS-3500RS Thermo Scientific
Las bombas nano/capilares de separación rápida binaria NCS-3500RS UltiMate Thermo Scientific ofrecen análisis rápidos y de alta resolución e integran la tecnología ProFlow para mejorar el control del índice de flujo nano con el fin de obtener tiempos de retención de alta precisión y datos de mayor calidad.
Controle el tiempo de retención y selectividad, resuelva mezclas iónicas complejas sin usar columnas de intercambio iónico y mejore la simetría de pico para sus análisis de cromatografía con los reactivos adecuados.