Search Thermo Fisher Scientific
Conecte rápidamente módulos LC, válvulas y columnas con los accesorios de apriete manual Viper y nanoViper Thermo Scientific, para conexiones de fluidos HPLC y UHPLC sin fugas que minimizan el volumen muerto y mejoran los resultados cromatográficos. Los accesorios de apriete manual Viper y nanoViper no requieren herramientas para la instalación, son compatibles con conexiones estrechas (p. ej., válvulas de 10 puertos) y combinan la simplicidad con el alto rendimiento.
Los accesorios de apriete manual Viper y nanoViper admiten presiones de hasta 1500 bares (según el tipo) y se fabrican con acero inoxidable (SST) o material biocompatible como MP35N, PEEK o sílice fundido con revestimiento de PEEK.
|
|
|
Descripción | ||
Capilares Viper y nanoViper de acero inoxidable, MP35N biocompatibles, sílice fundida con revestimiento de PEEK. | Los kits preensamblados incluyen todos los conectores y capilares de HPLC necesarios para ejecutar flujos de trabajo estándar o avanzados con los sistemas de HPLC y LC-MS. | Conectores, tapones, filtros, precalefactores y enfriadores poscolumna con tecnología de accesorio de apriete manual Viper. |