Search Thermo Fisher Scientific
Elimine las interrupciones en su trabajo analítico rutinario con los sistemas de HPLC Vanquish Core Thermo Scientific. Independientemente de los sistemas que utilice actualmente, podrá cambiar a Vanquish Core de forma sencilla y sin problemas. Este completo conjunto de herramientas de transferencia de métodos, que incluye volumen ajustable de retardo de gradiente, facilita considerablemente la adopción. Al igual que el resto de los productos de nuestra gama de productos Vanquish, los sistemas de HPLC Vanquish Core ofrecen hardware preciso, detectores de alta sensibilidad y simplicidad de funcionamiento.
El exclusivo método de volumen de retardo de gradiente (GDV) ajustable y los múltiples modos de termoestatización contribuyen a perfeccionar las separaciones de forma que se adapten al sistema originario. Los usuarios pueden ajustar el volumen inactivo sin repetir ni volver a realizar una nueva consulta El sistema.
Nuestra tecnología de bombeo SmartFlow Thermo Scientific incluye compensación automática, una función que permite cambiar la compresibilidad de los eluyentes para garantizar una excelente precisión del flujo y el gradiente con independencia de la composición del eluyente y la contrapresión La bomba puede funcionar a un máximo de 700 bares y está disponible en opción binaria, cuaternaria y de gradiente doble..
Hay disponibles dos componentes opcionales para mejorar la productividad, garantizar el cumplimiento normativo y mantener un funcionamiento fluido del laboratorio. El monitor de disolventes Vanquish Thermo Scientific rastrea los niveles de disolventes para evitar derrames de residuos y canales de disolventes secos. Mientras tanto, la interfaz de usuario Vanquish, con pantalla táctil, proporciona un sistema de control visual del estado del sistema.
Las diversas opciones de detección garantizan la recuperación de la mayor cantidad de información posible en la separación. Nuestra cartera de productos incluye detección de matriz de diodo, detección casi universal de aerosoles cargados, detección de fluorescencia, detección de espectrometría de masas y otros muchos.
Los sistemas HPLC Vanquish Core están equipados con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que permiten conexiones de volumen muerto casi cero, picos más pronunciados y configuración sin herramientas.
El sistema HPLC Vanquish Core se integra perfectamente con el sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos. Ofrecemos paquetes de Standard Instrument Integration (SII) para conectar los sistemas HPLC Thermo Scientific a otros programas de software CDS y MS.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas HPLC Vanquish Core con configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones pueden variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en las Especificaciones del componente, a continuación.
Categoría | Sistemas de HPLC Vanquish Core |
Presión del sistema, máxima | 700 bar |
Intervalo de flujo | 0-10 ml/min |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (400 µl) Cuaternaria (679 µl) Isocrática El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | No |
Intervalo de pH | 1–13, concentración de cloruro de hasta 0,1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con kit de transferencia de método |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-100 µL |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C Depende del muestreador seleccionado |
Capacidad de muestras (estándar) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 a 85°C Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo (opcional) |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | No |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas HPLC Vanquish Core estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Sistema HPLC binario Vanquish Core | HPLC cuaternario Vanquish Core | Sistema HPLC isocrático Vanquish Core | |
Bomba
|
Bomba binaria Vanquish C | Bomba cuaternaria Vanquish C/CN | Bomba isocrática Vanquish C |
Muestreador automático
|
Muestreador dividido Vanquish C/CT | ||
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
|
Cargador Vanquish (opcional) | ||
Compartimento de la columna
|
Compartimento de columna Vanquish C | ||
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
|
Kits de accesorios para UHPLC Viper | ||
Detectores
|
Página de detectores de HPLC y UHPLC | ||
Componentes opcionales: Colector de fracciones | Visite nuestra página Vanquish Fraction Collector FT |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.