Search Thermo Fisher Scientific
Mejore las capacidades de cuantificación de su laboratorio con los sistemas HPLC y UHPLC Vanquish Duo Thermo Scientific para gradiente inverso, mediante el uso de detección de aerosoles cargados única y universal, para cuantificar de manera uniforme todos los compuestos no volátiles y semivolátiles, aunque no haya disponible un estándar de referencia.
El sistema Vanquish Duo para gradiente inverso utiliza el exclusivo y versátil detector de aerosol cargado (CAD), un detector universal para la medición sensible de compuestos no volátiles y semivolátiles, desde moléculas pequeñas a biomoléculas, alimentos y bebidas, sustancias químicas o polímeros especiales.
El cambio de la composición orgánica en una elución de gradiente da como resultado la fluctuación en la respuesta de analitos. La aplicación poscolumna de una compensación de gradiente inversa elimina este efecto, al garantizar que el diluyente que entre en el detector siempre tenga la misma composición de disolvente, independientemente de dónde se eluya el compuesto durante la separación de gradiente.
El hecho de que el detector responda de forma coherente significa que se pueden cuantificar sustancias desconocidas, incluso si no cuenta con un estándar individual de un compuesto específico.
Aplique fácilmente un gradiente inverso con los asistentes del software del sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific, que tiene en cuenta todos los volúmenes del sistema y calcula automáticamente todos los parámetros necesarios.
La vía de fluidos de los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para gradiente inverso está equipada con accesorios Viper Thermo Scientific, que admiten conexiones de volumen muerto casi cero, permiten picos más pronunciados y cuya configuración no precisa herramientas.
Los sistemas Vanquish Duo se integran perfectamente con nuestro software CDS Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer excelentes herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos.
El sistema de gradiente inverso permite cuantificar de manera coherente todos los compuestos no volátiles y semivolátiles mediante detección de aerosol cargado universal.
En los siguientes diagramas se ilustra cómo se aplica un gradiente inverso y cómo la variación de la composición orgánica afecta a la respuesta del detector.
En comparación con la LC estándar, un método de gradiente inverso agrega la parte inversa del gradiente, de modo que la composición del diluyente resultante sea consistente.
Recuperación de cuantificación de compuestos desconocidos
En una separación de gradiente, la recuperación de la cuantificación de compuestos desconocidos con CAD se realiza mejor con las condiciones de elución del método de gradiente inverso. En un CAD estándar, la recuperación de cuantificación dependerá del contenido orgánico. La recuperación de la detección UV depende del coeficiente de extinción del analito.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para especificaciones de gradiente inverso con configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones podrían variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en Especificaciones de los componentes, a continuación.
Categoría | Vanquish Duo HPLC and UHPLC Systems for Inverse Gradient (Sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Duo para gradiente inverso) |
Presión del sistema, máxima | 700, 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración del sistema |
Intervalo de flujo | 0-5, 0-8, 0-10 ml/min, dependiendo de la configuración del sistema |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35, 200 o 400 µl) Cuaternaria (679 µl) Doble (679 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí, depende de la configuración del sistema |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L
|
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, depende de la configuración del sistema |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: Hasta 0,01-25 o 0,01-100 µl (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C Depende del muestreador seleccionado |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E. | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 °C a 120 °C, dependiendo de la configuración del sistema Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo Depende de la configuración del sistema |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí Depende del compartimiento de columna seleccionado |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish |
Los sistemas estándar HPLC y UHPLC Vanquish Duo para gradiente inverso constan de los siguientes componentes. Encontrará información más detallada a continuación.
Sistema UHPLC Vanquish Horizon Duo para gradiente inverso | Sistema UHPLC Vanquish Flex Duo para gradiente inverso | Sistema HPLC Vanquish Core Duo para gradiente inverso | |
Bomba
| 2 Bomba binaria Vanquish H | 2 Bomba binaria Vanquish F o 2 Bomba cuaternaria Vanquish F o 1 Bomba doble Vanquish F | 2 Bomba binaria Vanquish C/CN o 2 Bomba cuaternaria Vanquish C/CN o 1 Bomba doble Vanquish C/CN |
Muestreador automático
| Muestreador dividido Vanquish HT | Muestreador dividido Vanquish FT | Muestreador dividido Vanquish C o Muestreador dividido Vanquish CT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | ||
Compartimento de la columna
| Compartimento de la columna H de Vanquish | Compartimento de la columna C de Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
| Kits de accesorios para UHPLC Viper | ||
Detectores
| Para obtener más información sobre los detectores, visite nuestra página Detectores de HPLC y UHPLC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.