Search Thermo Fisher Scientific
Los sistemas de UHPLC Vanquish Flex Thermo Scientific le permiten aumentar su productividad e impulsar la innovación sin poner en riesgo la calidad en aquellos ensayos que requieren más flexibilidad para adaptarse a todas las aplicaciones. Tanto si necesita una solución LC o LC-MS, la flexibilidad de los sistemas Vanquish Flex con mezcla de disolventes binaria o cuaternaria proporciona el rendimiento más avanzado con mejores separaciones, más resultados y una interacción más sencilla. Al igual que el resto de los productos de nuestra gama de productos Vanquish, los sistemas de UHPLC Vanquish Flex ofrecen hardware preciso, detectores de alta sensibilidad y simplicidad de funcionamiento.
Nuestra tecnología de bombeo SmartFlow Thermo Scientific incluye compensación automática, una función que permite cambiar la compresibilidad de los eluyentes para garantizar una excelente precisión del flujo y el gradiente, con independencia de la composición del eluyente y las contrapresiones. La bomba puede funcionar a un máximo de 1000 bares y está disponible en opción binaria, cuaternaria y de gradiente doble.
El muestreador dividido Vanquish FT Thermo Scientific ofrece una excelente velocidad y precisión de inyección gracias a la tecnología SmartInject Thermo Scientific. Con una capacidad predeterminada de vial de 216 muestras, que se puede ampliar a 8832 muestras con la extensión de muestreador Vanquish Thermo Scientific.
Hay disponibles dos componentes opcionales para mejorar la productividad, garantizar el cumplimiento normativo y mantener un funcionamiento fluido del laboratorio. El monitor de disolventes Vanquish rastrea los niveles de disolventes para evitar derrames de residuos y canales de disolventes secos. Mientras tanto, la interfaz de usuario Vanquish, con pantalla táctil, proporciona un sistema de control visual del estado del sistema.
Las diversas opciones de detección garantizan la recuperación de la mayor cantidad de información posible en la separación. Nuestra cartera de productos incluye detección de matriz de diodo, detección casi universal de aerosoles cargados, detección de fluorescencia, detección de espectrometría de masas y otros muchos.
La vía de fluidos de los sistemas de UHPLC Vanquish Flex es completamente biocompatible y está equipada con accesorios de apriete manual Viper Thermo Scientific, que admiten conexiones de volumen muerto casi cero, permiten picos más pronunciados y cuya configuración no precisa herramientas.
El sistema UHPLC Vanquish Flex se integra perfectamente con el sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos. Ofrecemos paquetes de Standard Instrument Integration (SII) para conectar los sistemas HPLC Thermo Scientific a otros programas de software CDS y MS.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas de UHPLC Vanquish Flex con configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Sus especificaciones podrían variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en Especificaciones de los componentes, a continuación.
Categoría | Sistemas de UHPLC Vanquish Flex |
Presión del sistema, máxima | 1000 bar |
Rango de flujo, máximo | 0-8 ml/min |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (200 µl) Cuaternaria (679 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatibilidad | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con dispositivo de medición |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01 - 25 µL Opcional: 0,01 - 100 µL |
Refrigeración de muestras | 4 - 40 °C |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 mL) | 4 gradillas de 54 viales (≤1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 a 120 °C Aire constante y forzado |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí |
Opciones de detector | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas de UHPLC Vanquish Flex estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Sistema UHPLC binario Vanquish Flex | Sistema UHPLC cuaternario Vanquish Flex | |
Bomba
|
Bomba binaria Vanquish F | Bomba cuaternaria Vanquish F |
Muestreador automático
|
Muestreador dividido Vanquish FT | |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
|
Cargador Vanquish (opcional) | |
Compartimento de la columna
|
Compartimento de la columna H de Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
|
Kits de accesorios para UHPLC Viper | |
Detectores
|
Visite nuestra página de detectores de HPLC y UHPLC | |
Componentes opcionales: Colector de fracciones | Visite nuestra página Vanquish Fraction Collector FT |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.