Search Thermo Fisher Scientific
Los usuarios de GC-MS han estado demasiado tiempo sin comprender las muestras al completo. El sistema de GC-MS/MS Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap y el nuevo sistema de GC-MS Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap han cambiado todo esto. El sistema de GC-MS/MS Q Exactive GC Orbitrap está aquí con la potencia de resolución superior, la precisión de masa y la sensibilidad que solo la tecnología Orbritrap puede ofrecer. El sistema de GC-MS Exactive GC Orbitrap lleva la potencia del análisis de alta resolución con masa exacta (HRAM) al entorno rutinario por primera vez. Ambos sistemas permiten a los científicos que trabajan en los campos de la seguridad alimentaria, ambiental, industrial, forense y antidopaje revolucionar sus flujos de trabajo llevando sus funciones analíticas al siguiente nivel.
Función | Ventaja | Sistema de GC-MS/MS Q Exactive GC Orbitrap | Exactive GC Orbitrap |
---|---|---|---|
Multipolo plano doblado con campo axial | Para el menor ruido posible y la máxima solidez. | ||
Filtro de masa Thermo Scientific HyperQuad con tecnología avanzada cuadrupolo (AQT) | Alta transmisión de masas seleccionadas para la detección y cuantificación de bajo nivel de compuestos de baja abundancia en matrices altamente complejas. | ||
Trampa en C de línea curva | La inyección de iones precisa ofrece un excelente rango dinámico en el espectro y garantiza un rendimiento de HRAM excepcional en una amplia gama de concentraciones mediante el control de ganancia automático (AGC). | ||
Celda de disociación colisional de energía superior (HCD) | Disociación colisional de energía superior para la caracterización de iones MS/MS, utilizada en combinación con la ionización química para ayudar a dilucidar las estructuras químicas. | – | |
Analizador de masas Orbitrap | Increíble poder de resolución de hasta 120 000 FWHM (para el Q Exactive GC) a m/z 200; hasta 50 000 FWHM (para el Exactive GC) a m/z 272. Precisión de masa por debajo de ppm con una alta velocidad de adquisición, lo que da lugar a una calidad espectral sin igual. | ||
Ajuste de tensión de electrones variable (VeV) | Técnica Softer EI para promover el ión molecular y señales de masa más altas. | ||
Software de control de instrumentos y procesamiento de datos Thermo Scientific Xcalibur | Adquisición de datos en tiempo real ultrarrápida, AGC y sintonización y calibración automatizadas. | ||
Software Thermo Scientific TraceFinder | Detecta los componentes de las muestras y genera espectros limpios, identifica los compuestos candidatos de las bibliotecas de ionización de electrones. | ||
Thermo Scientific TRACE 1310 GC | Diseño modular, control local directo de instrumentos. |