Search Thermo Fisher Scientific
El espectrómetro de masas Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid está diseñado para revelar complejas estructuras químicas para la identificación de compuestos y la elucidación de estructuras de moléculas pequeñas. El sistema combina la tecnología de analizador de masas líder del sector con automatización inteligente con toma de decisiones en tiempo real, software intuitivo y calibración remota y manos libres para abordar las complejidades de la identificación y caracterización de moléculas pequeñas, de manera que pueda recopilar con confianza datos más significativos.
Desde la adquisición hasta el análisis, el sistema le permite detectar y caracterizar analitos de más baja abundancia en matrices complejas para la elucidación de estructuras y la anotación de compuestos desconocidos. Esto se activa mediante la adquisición de datos inteligente mediante la búsqueda de bibliotecas espectrales en tiempo real y los flujos de trabajo Thermo Scientific AcquireX para revelar más compuestos con certeza.
El software de control de instrumentos con plantillas preconstruidas y los parámetros experimentales listos para su uso están diseñados para ayudarle a perfilar rápidamente sus muestras complejas. La calibración automatizada del instrumento mediante el hardware de fuente iónica Auto-Ready dedicado garantiza que el instrumento esté listo para su uso cuando lo necesite.
La herramienta inteligente de búsqueda en bibliotecas en tiempo real y adquisición de datos AcquireX automatiza la adquisición de datos de MSⁿ y aumenta la eficacia de la creación de perfiles para ayudarle a obtener un mayor número de compuestos con fragmentaciones distinguibles para potenciar un análisis más profundo.
Un conjunto exhaustivo e integrado de herramientas de adquisición y análisis de datos le permite producir de forma segura y rápida datos de MSⁿ ricos en información a partir de muestras complejas.
Las herramientas de software de LC-MS, incluidos los árboles espectrales de masas MSⁿ, las novedosas técnicas de predicción espectral, el modelado de fragmentación en sílice y la identificación de huellas digitales de iones precursores, le ayudarán a identificar conocidos y elucidar las estructuras de las incógnitas.
El diseño de hardware del instrumento y un flujo de trabajo de adquisición de datos eficaz y completo convierten al espectrómetro de masas Orbitrap IQ-X Tribrid en la solución preferida para realizar la identificación, la caracterización y la cuantificación de moléculas pequeñas.
La arquitectura probada de Tribrid combina un cuadrupolo, una trampa iónica lineal y las tecnologías HRAM Orbitrap de Thermo Scientific para adquirir los datos de MSⁿ enriquecidos de cada muestra. Múltiples técnicas de fragmentación: la disociación inducida por colisión (CID), la disociación colisional de mayor energía (HCD) y la fotodisociación ultravioleta (UVPD) opcional están disponibles en cualquier fase de MSⁿ, con análisis de masa subsiguiente en el analizador de masas Orbitrap de ultra alta resolución o la trampa iónica.
A lo largo del MS Orbitrap IQ-X Tribrid, las mejores tecnologías de su clase ofrecen resultados sólidos. La fuente iónica Auto-Ready estandariza la calibración con hardware dedicado para ofrecer un rendimiento uniforme a lo largo del tiempo. La fuente iónica Thermo Scientific EASY-IC utiliza una segunda fuente iónica para generar iones calibrantes específicos que proporcionan un ajuste en tiempo real de la precisión de masa del instrumento a menos de 1 ppm, lo que permite realizar correcciones para las variaciones de barrido a barrido y una precisión de masa superior. La avanzada tecnología cuadrupolar incluye un filtro de masa de cuadrupolo segmentado que permite una mayor transmisión con un ancho de aislamiento más estrecho, de hasta 0,4 m/z, lo que mejora la sensibilidad y la selectividad. El analizador Orbitrap de campo ultraalto puede alcanzar resoluciones de hasta 500.000 a m/z 200, que distinguen entre iones de interés e iones que interfieren con la potencia de resolución opcional de hasta 1.000.000 (1M) de resolución para una estructura de isótopos fina. La trampa iónica lineal de doble presión proporciona velocidades de MSⁿ de hasta 45 Hz y un análisis de masa sensible de tres tipos de fragmentación complementarios: CID, HCD y UVPD opcional.
La tecnología de búsqueda en bibliotecas en tiempo real proporciona una búsqueda espectral sobre la marcha en una biblioteca mzVault local y personalizable para permitir la activación basada en decisiones de los barridos de MSⁿ. El uso de esta técnica inteligente aumenta la confianza en la identificación y caracterización de metabolitos y mejora el análisis estructural de especies isoméricas.
La adquisición de datos Met-IQ utiliza específicamente la tecnología de búsqueda en bibliotecas en tiempo real para permitir la detección y la caracterización selectiva de compuestos desconocidos relacionados estructuralmente con compuestos conocidos, como metabolitos de fármacos a profármacos.
El flujo de trabajo AcquireX captura más analitos de baja abundancia con un conjunto integrado de herramientas de análisis de software para mejorar la identificación de elucidación estructural de moléculas pequeñas. El uso de la herramienta de adquisición de datos AcquireX agiliza significativamente el flujo de trabajo, lo que reduce los cuellos de botella y hace que la identificación y la caracterización sean más rápidas y viables.
La adquisición de datos AcquireX admite cinco flujos de trabajo para maximizar la flexibilidad de sus experimentos. Las opciones de adquisición de datos permiten realizar perfiles rápidos en varias muestras y realizar interrogaciones exhaustivas de muestras mediante inyecciones replicadas. Cada método aumenta la calidad y el número de muestras de compuestos que se han tomado con espectros de fragmentación distinguibles para la caracterización de muestras y estudios.
Descargue Smart Note para conocer las formas en que la adquisición de datos AcquireX puede ayudarle a afrontar los retos del estudio de moléculas pequeñas y a caracterizar sus muestras con datos espectrales ricos en fragmentos, a la vez que mejora la eficacia del laboratorio.
La combinación de la búsqueda en bibliotecas en tiempo real con los flujos de trabajo de adquisición de datos AcquireX y otras herramientas capacitadoras de activación ofrece una reducción drástica del número de compuestos sin espectros de MSⁿ y un aumento significativo del número de compuestos identificados. El uso del software Thermo Scientific Compound Discoverer en combinación con una amplia gama de bibliotecas espectrales (biblioteca de fragmentación espectral de masas Thermo Scientific mzCloud), bases de datos de compuestos y herramientas de clasificación (algoritmo Thermo Scientific mzLogic) ayuda significativamente a identificar y caracterizar las incógnitas. El uso de información de fragmentación de bibliotecas espectrales y bases de datos estructurales proporciona una mayor confianza en las asignaciones de más compuestos en menos tiempo.
El software de análisis de datos de espectrometría de masas Compound Discoverer agiliza la identificación de incógnitas, la determinación de diferencias reales entre muestras y la elucidación de vías biológicas. Es un centro donde se conectan los usuarios sin problemas con las herramientas que necesitan para analizar de forma productiva y segura.
Obtenga más información sobre cómo abordamos los retos de la identificación de moléculas pequeñas con bibliotecas espectrales de masas. Las bibliotecas espectrales mzCloud y el software Thermo Scientific mzVault están diseñados para hacer frente a los retos de la identificación de moléculas pequeñas para aplicaciones rutinarias y de investigación.
Las bases de datos de compuestos mzCloud y las herramientas de clasificación de algoritmos mzLogic permiten una identificación putativa de las incógnitas para ayudarle a encontrar respuestas rápidamente y a tomar decisiones. Las herramientas están disponibles en línea y comprenden una amplia biblioteca de fragmentación espectral de masas, así como bases de datos estructurales.
El software Thermo Scientific Mass Frontier es compatible con la búsqueda de árboles de iones espectrales MSⁿ y permite crear bibliotecas personalizadas. El software utiliza bibliotecas espectrales y de fragmentación experimentales de alta calidad y completamente curadas para proporcionar mayor información, comprensión y confianza al convertir sus datos en conocimiento procesable.
La anotación de compuestos mediante datos de alta calidad de MSⁿ proporcionados por el espectrómetro de masas Orbitrap IQ-X Tribrid combina la identificación de huellas de iones precursores con el análisis de subestructuras de metabolitos desconocidos para hacer frente a cuellos de botella comunes en la identificación de compuestos. Entre las herramientas adicionales disponibles para la elucidación de estructuras basadas en LC-MS se incluyen los árboles espectrales de masa del MSⁿ y la fragmentación en sílice.
En la imagen anterior se muestran espectros comparativos de MS/MS para dos isómeros estructurales flavonoides donde la única diferencia estructural está asociada con la subestructura de la aglicona. La adición de los dos anillos de azúcar a la subestructura de la base de la aglicona da lugar a patrones espectrales MS/MS similares que impiden una identificación estructural correcta a pesar de los errores de masa baja de los iones precursores y del producto MS/MS. La incorporación de MS³ desencadenado por pérdida neutra realiza análisis espectrales de masa en tándem y la adquisición posterior de MS³, lo que da como resultado una definición clara de los dos compuestos isoméricos.
La plataforma Thermo Fisher Connect forma parte de nuestro conjunto completo de capacidades digitales para el almacenamiento de datos seguro y basado en la nube, aplicaciones de análisis científico y herramientas de colaboración entre pares. Además, nuestras herramientas de gestión de activos le permiten programar de forma remota el tiempo en los instrumentos de su laboratorio y supervisar su funcionamiento a través de su dispositivo móvil.
Con Thermo Fisher Connect, es fácil conectar, guardar y sincronizar sus archivos con su cuenta personal segura, que incluye 1 TB de almacenamiento libre. Las herramientas de colaboración entre pares y documentos permiten una colaboración de grupo segura.
Obtenga más información sobre cómo las tecnologías basadas en la nube, incluido el software de análisis de espectrometría de masas, se están volviendo más frecuentes en los laboratorios.
Especificaciones | Atributo | Descripción |
---|---|---|
Especificaciones de hardware | Fuente iónica Thermo Scientific OptaMax NG | Cuenta con pulverizador con mejora de la alineación y la estabilidad, sonda HESI/APCI intercambiable y un diseño de puerto de escape que elimina de forma eficaz el vapor de disolvente, para reducir el ruido químico y mejorar el tiempo de actividad. |
Fuente iónica Auto-Ready | Integra la fuente con el emisor dedicado y el tubo de transferencia de iones para simplificar la calibración y el mantenimiento. Controla e informa los resultados directamente en la interfaz del software de control de instrumentos. Los consumibles para la solución de calibración interna Thermo Scientific Pierce FlexMix duran ≥3 meses con uso regular. | |
Embudo de iones electrodinámico | Captura iones a medida que se van mientras que la sintonización automática da como resultado curvas de transmisión amplias, para reducir las pérdidas de iones y aumentar la sensibilidad. | |
Guía avanzada de haz de iones activos | Reduce el ruido con un campo axial y un filtro de paso bajo, lo que evita que los neutrales y los grupos de alta velocidad entren en el filtro de masas cuadrupolar. | |
Filtro de masas cuadrupolar | Cuenta con selección de iones precursores de MSⁿ con transmisión de alta eficacia de m/z 50 a 2000 y anchos de ventana de aislamiento de precursores altamente específicos de hasta 0,4 amu. | |
Enrutamiento iónico multipolo | Proporciona una captura de iones y una transferencia de iones eficaces a los analizadores de masas de trampa iónica lineal y Orbitrap mientras realiza una disociación de colisión de mayor energía (HCD) en cualquier fase de MSⁿ. | |
Analizador de masas Orbitrap | Consigue una potencia de resolución de hasta 500.000 FWHM a m/z 200 y una fidelidad isotópica de hasta 240.000 FWHM. Admite una potencia de resolución opcional de 1.000.000 (1M) a m/z 200. | |
Trampa iónica lineal de doble presión | Mejora la cuantificación con el detector de doble dínodo para un rango dinámico lineal alto, el aislamiento de precursores desde m/z 50-2000 y el análisis de masas sensibles de tres tipos de fragmentación, incluidos CID, HCD y UVPD opcional. | |
Sistema de vacío | Utiliza cámaras de analizador de alto vacío de acero inoxidable. Mejora la transmisión de los iones en el analizador de masas Orbitrap al reducir la presión en la región de vacío ultraalto a <2 x 10-10. Utiliza bombas turbomoleculares de flujo dividido para controlar el vacío en tres regiones. | |
Hardware opcional | Fuente iónica de fotodisociación ultravioleta (UVPD) | Incluye un sistema láser de clase 1, 213 nm con una frecuencia de repetición de 2,5 kHz, que proporciona >1,2 μJ por pulso. |
Resolución de 1M | Permite mediciones de masa a una resolución ultraalta de 1.000.000 FWHM a m/z 200. | |
Interfaz Thermo Scientific FAIMS Pro Duo | Realiza la separación en fase gaseosa en línea basada en la movilidad de iones diferenciales para la separación ortogonal y la selectividad. Optimiza el rendimiento para caudales de 100 nl/min a 1 ml/min. | |
Rendimiento | Intervalo de masas | Intervalo de masas de MS completo: 50-2000 m/z; Intervalo de masas MSⁿ (solo detección): 40-2000 m/z. |
Resolución del analizador de masas Orbitrap | 7500-500.000 (FWHM) a m/z 200. El uso de la opción 1M admite hasta 1.000.000 (FWHM) a m/z 200. | |
Velocidad de adquisición (en condiciones definidas) | Analizador de masas Orbitrap MSⁿ a hasta 40 Hz. Trampa iónica MSⁿ a hasta 45 Hz. | |
Exactitud de masa (en condiciones definidas) | <3 ppm RMS con calibración externa. <1 ppm RMS con calibración interna con fuente EASY-IC. | |
Sensibilidad de la trampa iónica de ionización por electrospray (ESI) MS/MS | Con una sonda HESI III, la sensibilidad se mide con 2 μl de una solución de reserpina de 50 fg/μl (100 femtogramos en total). Inyectado a un flujo de 500 μl/min para producir una relación señal/ruido mínima de 100:1 para la transición de los iones moleculares protonados aislados a m/z 609 a los dos iones de producto más grandes, m/z 397 y m/z 448, Cuando el espectrómetro de masas se utiliza con la resolución de la unidad en el modo de barrido completo de MSRepresente, m/z 165-615. | |
Rango dinámico | >5000 en una sola adquisición de MS. | |
Multiplexado mediante enrutamiento iónico multipolo | Hasta 10 precursores por adquisición mediante el filtro de masas cuadrupolar para MS² objetivo y la monitorización de iones seleccionados (SIM). | |
Cambio de polaridad | Un ciclo completo en 1,1 segundos (un barrido completo en modo positivo y un barrido completo en modo negativo con un ajuste de resolución de 30.000). | |
Requisitos para la instalación | Potencia | 230 V CA ± 10 % monofásico, 15 A, 50/60 Hz, con puesta a tierra para el instrumento. Monofásico de 120 o 230 V CA con puesta a tierra para el sistema de datos. |
Gas | Helio de pureza ultraalta (99,999 %) con menos de 1 ppm de agua, oxígeno e hidrocarburos totales, respectivamente. Suministro de gas de nitrógeno de alta pureza (puro al 99,5 %, caudal de 15 l/min) para la fuente API y el multipolo de enrutamiento de iones (IRM). | |
Dimensiones (an. x pr. x al.) | 1270 × 767 × 703 mm (50 × 30,2 × 27,7 pulg.) | |
Peso | 318 kg (700 lb) sin sistema de datos, bombas de vacío preliminar y elementos opcionales. | |
Medio ambiente | El sistema promedia una salida de 2800 W (10.000 Btu/h) cuando se consideran las necesidades de aire acondicionado. El entorno de funcionamiento debe ser de 16 a 26 °C (59 a 78 °F) y la humedad relativa debe ser del 50 al 80 % sin condensación. La temperatura de funcionamiento óptima es de 18 a 21 °C (65 a 70 °F). |
Serie de seminarios web sobre LC-MS
Entradas del blog sobre LC-MS
Centro de aprendizaje de LC-MS
Centro de asistencia para instrumentos de LC-MS
Centro de asistencia para software de LC-MS
Aplicaciones de laboratorio para móviles