Search Thermo Fisher Scientific
ICP-OES Thermo Scientific serie iCAP PRO combina potentes funciones de varios elementos con la flexibilidad, para que su laboratorio esté preparado para cualquier problema. Produzca datos coherentes y fiables de forma rápida y sencilla. Experimente un procesamiento de muestras mejorado, tolerancia de matriz y flexibilidad para producir resultados en los que pueda confiar.
Ofrezca análisis elementales de trazas sólidos y sin complicaciones para su laboratorio con los sistemas de ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO e ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO X. Estos sistemas ofrecen un software fácil de usar y proporcionan una tecnología de detección de varios elementos mucho mejor que la de las técnicas de AAS de un único elemento y plasma de microondas de varios elementos. Estos instrumentos son idóneos para laboratorios que requieren un bajo procesamiento de muestras. Para facilitar el uso, se definen como estándar una serie de ajustes optimizados, lo que los hace idóneos para los usuarios que se inician en la técnica o para aquellos que necesitan una solución sencilla para el análisis de varios elementos.
Analice muestras elementales de trazas de matriz elevada con detección sensible de varios elementos y cumpla sus requisitos de datos con el rendimiento óptimo de ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO XP. Resistente en todos los frentes, este sistema necesita sorprendentemente poco espacio en la mesa o mantenimiento por parte del usuario. El instrumento alcanza un nivel avanzado de rendimiento con el modo de análisis iFR que mide todo el rango de longitud de onda en una medición, o el modo de análisis eUV que mide la región UV del espectro con mayor sensibilidad.
Analice muestras elementales en el menor tiempo posible con ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO XPS. La óptica de gran procesamiento de la luz combinada con el detector del dispositivo de inyección de carga, el CID821, garantiza los tiempos de análisis más cortos posibles. Cuando se utiliza el modo de análisis iFR, el espectro completo se captura en una medición, lo que reduce aún más los tiempos de análisis. Para las aplicaciones más exigentes que requieren la mayor sensibilidad en la región UV del espectro para determinar elementos como el mercurio, la antinomia y el plomo, el modo de análisis eUV mejora la sensibilidad, lo que garantiza que las normativas para los elementos tóxicos se cumplan fácilmente.
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | iCAP PRO XP ICP-OES | iCAP PRO XPS ICP-OES | ||
---|---|---|---|---|---|
Visualización de plasma | Radial vertical o dual vertical | ||||
Tiempo de inicio | 1 hora (desde el modo apagado) | 15 minutos (desde el modo de espera) | 5 minutos (desde el modo de espera) | ||
Intervalo de longitud de onda | Modo iFR 167,021 nm - 852,145 nm | Modo iFR 167,021 nm - 852,145 nm Modo eUV 167,021 nm - 240,063 nm | |||
Resolución a 200 nm | 7 pm | ||||
Modos de medición | iFR | iFR y eUV | |||
Tecnología de la cámara | CID821 | ||||
Captura de espectro completo | Sí | ||||
Fuente de RF radial | 1150 W | 750, 1150 o 1350 W | 750 hasta 1600 W | ||
Fuente de RF dual | 1150 W | 750, 1150 o 1350 W | 750 hasta 1600 W | ||
Controles de flujo de gas | MFC optimizado | MFC variable | |||
Gas plasmático | Fijo a 12,5 l/minuto | Fijo, optimizado a 8,5, 12,5 o 14,5 l/minuto | 0 hasta 20 l/minuto | ||
Gas auxiliar | Fijo a 0,5 l/min | Seleccionable 0,5, 1 o 1,5 l/minuto | 0 hasta 2 l/minuto | ||
Gas nebulizador | de 0,3 a 0,8 l/min | 0 hasta 1,5 l/min | de 0,0 a 1,5 l/min | ||
Gas adicional | — | de 0 a 0,25 l/min |
Eche un vistazo a través de la óptica ICP-OES serie iCAP PRO y obtenga un primer plano de sus características de plasma, separación de luz y detección.