Search Thermo Fisher Scientific
Mejore la funcionalidad ya robusta de su ultracongelador y su flujo de trabajo con una gran variedad de accesorios y opciones diseñados para funcionar perfectamente con la selección de productos.
Mejore la seguridad y su tranquilidad con muestras críticas mediante el uso de sistemas de respaldo de CO₂ y LN₂ de Thermo Scientific con ultracongeladores. Estos sistemas inyectan CO₂ o LN₂ líquido en el armario cuando la temperatura del armario se calienta hasta un nivel predeterminado. El sistema de respaldo de LN₂ mantiene la temperatura hasta –80 °C con nitrógeno líquido. El respaldo de CO₂ mantiene una temperatura de hasta –67 °C con CO₂.
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta –150 °C mediante registradores gráficos de Thermo Scientific para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 pulg.) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ. Estos registradores de gráficos están disponibles como opciones de tinta y sin tinta. También hay disponibles recargas de papel para registrador de gráficos circulares de temperatura.
Restrinja el acceso a las muestras y obtenga registros de datos del personal que accedió al congelador y abrió la puerta, así como el día, la hora y la duración de la apertura de la puerta con las opciones de llaves de acceso de Thermo Scientific para ultracongeladores. Nuestro paquete de llaves de acceso incluye 5 tarjetas.
Los estantes interiores configurables se ajustan a sus necesidades de almacenamiento. Estas unidades de estantes proporcionan tranquilidad al proporcionar lo mejor en organización y almacenamiento con requisitos de uniformidad de temperatura muy ajustados. Estables. Fiables. Y sin sacrificar espacio.
Cuando el almacenamiento es de primera calidad, es esencial maximizar el espacio que tiene. Organice y aumente los pies cuadrados de su almacenamiento con nuestras gradillas para ultracongeladores, gradillas para cajones deslizantes (incluidas las opciones para tubos), gradillas para cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en un pocillo de profundidad estándar. Tenemos una opción que se adapta a su modelo de congelador y aplicación.
Mejore la monitorización y la seguridad de las muestras almacenadas en congeladores TSX con iluminación exterior que indica visualmente los códigos de alarma y alerta del sistema. Un brillo verde, naranja o rojo en la parte inferior del congelador proporciona una indicación continua del estado operativo del sistema de un solo vistazo. Esta opción resulta especialmente útil en laboratorios con gran volumen de trabajo y en aquellos con varios congeladores.
El almacenamiento de muestras a temperaturas ultrabajas ofrece seguridad para muestras biológicas y derivados de estas, material genómico y compuestos durante períodos prolongados. Thermo Scientific ofrece una amplia gama de recipientes y consumibles de almacenamiento diseñados para garantizar la protección y la seguridad a largo plazo de las muestras dentro del congelador y en formatos y tamaños que optimizan el espacio.
La conservación de la información asociada a las muestras almacenadas es una parte esencial del proceso de almacenamiento, ya que las muestras almacenadas no identificadas no pueden utilizarse y no sirven para nada. Thermo Scientific cuenta con soluciones contrastadas para organizar, realizar un seguimiento y conservar las muestras, incluidos los sistemas de sellado y codificación de barras de recipientes de almacenamiento.