Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific ofrece soluciones sólidas para una separación biológica más limpia, rápida y de mayor rendimiento en todas las aplicaciones, desde la I+D hasta la producción a gran escala de productos biológicos, proteínas recombinantes, vacunas, terapias celulares, medicamentos veterinarios y biocombustibles. Acelere su proceso desde el descubrimiento hasta la comercialización con técnicas mejoradas de recogida, clarificación y purificación, incluidas soluciones de centrífuga esterilizadas de un solo uso, lo que garantiza la seguridad de las muestras y un mayor rendimiento.
Paso 1 Recogida: Separación y recogida del producto de interés de los medios de cultivo |
Paso 2 Clarificación: Extracción del líquido del producto de interés |
Paso 3 Purificación y concentración del producto de interés |
Cultivo y recogida | ||
Modelo de centrífuga | Rotores | Accesorios y consumibles |
| ||
Recogida y clarificación | ||
Modelo de centrífuga | Rotores | Accesorios y consumibles |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Purificación y concentración | ||
Modelo de centrífuga | Rotores | Modo de centrifugado |
Serie Sorvall WX + ultracentrífugas
|
| |
|
|
|
Rotores de gran capacidad | Interfaz Centri-Touch | Tecnología Auto-Door y Auto-Lid | Flexibilidad para ampliar |
Maximice la productividad y el rendimiento con centrífugas de alta capacidad que ofrecen rotores de fibra de carbono de última generación y la flexibilidad necesaria para albergar una gran variedad de rotores de ángulo fijo y basculantes para procesar diversos productos en tubos, bolsas o frascos. | Gracias a la interfaz Centri-Touch de gran tamaño y brillante de las centrífugas para bioprocesamiento Sorvall BIOS puede programar fácilmente las rutinas y acceder cómodamente a las principales funciones de la centrífuga. La conectividad en tiempo real con la aplicación Centri-Vue le permite monitorizar los protocolos y el estado de la centrífuga en un dispositivo inteligente, lo que aporta tranquilidad y mejora la productividad. | Ergonomía mejorada con un diseño que ahorra espacio y energía. Las tecnologías Auto-Door y Auto-Lid le permiten abrir y cerrar la puerta de la centrífuga y las tapas del rotor con solo pulsar un botón. Nuestras centrífugas para bioprocesos también ofrecen un ahorro energético excepcional sin comprometer el rendimiento gracias a los rotores con protección de alta capacidad Thermo Scientific Eco-Spin. Estos rotores ligeros y resistentes a la corrosión ayudan a optimizar el uso diario de la centrífuga. | Flexibilidad para ampliar la centrifugación para bioprocesamiento. Los modelos de centrífuga industrial de alta capacidad le ayudan a ampliar los procesos de laboratorio. Estas opciones de alta resistencia son ideales para investigación, desarrollo y producción de pequeños volúmenes de productos biofarmacéuticos. |
|
|
| ||
Sorvall BIOS 16 | Sorvall BIOS A | Serie Sorvall LYNX | Serie Sorvall WX+ | Serie Sorvall CC40 |
Amplíe su capacidad de producción por lotes y recuperación celular sin inversión de capital. | Mayor fuerza g y capacidad para mejorar su capacidad de producción de lotes. | Separación rápida y eficaz de cultivos celulares de biorreactores u otras fuentes, con elevadas fuerzas g, a la vez que simplifica la productividad, la seguridad y la fiabilidad. | Alcanza hasta 100 000 rpm y sus dimensiones son reducidas, de forma que puede aprovechar al máximo el espacio en el laboratorio. | Purifique muestras de gran valor, como las vacunas. |
Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|
16 L (8 frascos de 2000 mL) | 10 L (10 frascos de 1000 mL) | 6 L (6 frascos de 1000 mL) Sedimento 1,35 L máx. | Sedimento 1,69 L máx. | Sedimento 8,0 L máx. |
Velocidad máxima para bioprocesamiento | ||||
5400 rpm | 6250 rpm | 20 000 rpm | 32 000 rpm | 40 000 rpm |
RCF máx. para bioprocesamiento | ||||
8500 x g | 12 000 x g | 42 931 x g | 102 000 x g | 118 000 x g |
Tipos de células de aplicación | ||||
Mamíferos, levaduras, bacterias | Mamíferos, levaduras, bacterias | Levadura, bacterias, proteínas | Virus, proteínas | Virus, proteínas |
Para uso en laboratorio. Es responsabilidad del cliente garantizar que el rendimiento del producto sea adecuado para los usos o aplicaciones específicos de los clientes.