carboys-jugs-jerricans-banner-470x200
Almacene y dispense soluciones y medios
Los garrafones, bidones y bidones «jerrycan» Thermo Scientific™ Nalgene™ son una excelente opción para el almacenamiento de reactivos, soluciones, medios y líquidos corrosivos. Están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños, esterilizables en autoclave, estériles, de un solo uso y otras opciones, para satisfacer cualquiera de sus necesidades de almacenamiento para su aplicación.
Productos populares de garrafones, bidones y bidones «jerrycan»
Frascos Nalgene™ planos apilables «Lowboy» de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave con llave
Juntas y tapones de rosca Nalgene™ de repuesto para garrafones
Bidón «jerrycan» de polietileno de alta densidad (HDPE) de 13 l Nalgene™ con tapón de polipropileno con sujeción
Categorías destacadas de garrafones, bidones y bidones «jerrycan»
Almacene y dispense soluciones y medios con los garrafones Nalgene con dispensador en la parte inferior, que cuentan con una copa de llave moldeada en el garrafón para mayor comodidad y resistencia.
Utilice nuestros bidones «jerrycan» rectangulares para organizar y optimar el valioso espacio de trabajo. Su cuerpo ancho y centro bajo proporcionan mayor estabilidad y mejor control de vertidos.
Almacene líquidos corrosivos en nuestros bidones resistentes a productos químicos, que están disponibles en polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE) y plásticos de polipropileno y cuentan con una boquilla de vertido desplazada.
Optimice el uso de los garrafones con accesorios como tapones, llaves, tapones de llenado/ventilación y tapones con racores de mamparo dentados.
Almacene y transporte medios, principios activos a granel, agua destilada, medios para cultivo, reactivos, sólidos, polvos y líquidos en nuestros garrafones y depósitos resistentes a productos químicos.
Break the glass habit
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.
Asistencia
  • Unity Lab Services: acceda a nuestro equipo de expertos en servicios, información sobre planes de servicio de asistencia, recursos de piezas y consumibles, así como otros servicios de instrumentos.