HDPE Carboys
Los garrafones de polietileno de alta densidad Nalgene son instrumentos de laboratorio de fiabilidad probada que ofrecen una construcción duradera. Son excelentes para almacenar y dispensar agua desionizada y otras soluciones para laboratorio, son compatibles con una gran variedad de reactivos de laboratorio, se mantienen a prueba de rotura hasta -100 °C y cuestan menos que muchos otros materiales, lo que los convierte en una buena opción para muchos laboratorios. El tipo de cuerpo rectangular proporciona eficiencia de espacio; organice varios garrafones de forma contigua para crear un banco de reactivos de laboratorio perfectamente organizado. El tipo de cuerpo redondo favorece una mezcla eficiente.
Los garrafones de polietileno de alta densidad proporcionan una excelente compatibilidad química con muy diversos reactivos de laboratorio, incluidos la mayoría de ácidos, bases, alcoholes, aldehídos, ésteres e hidrocarburos alifáticos.
Para conocer los índices de compatibilidad química según sustancias químicas y temperaturas de aplicación específicas, consulte la  Guía de resistencia química de Nalgene o solicite una copia del gráfico mural impreso. Las garrafas de polietileno de alta densidad están fabricadas únicamente con materiales de resina de alta calidad para uso en laboratorio que cumplen con una serie de especificaciones normativas, entre las que se incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177.15201 para contacto con alimentos. Para reivindicaciones normativas y  certificaciones aplicables a garrafones Nalgene específicos, póngase en contacto con el  servicio de asistencia normativa de Nalgene.
Si desea ayuda para seleccionar el garrafón Thermo Scientific Nalgene más adecuado para sus aplicaciones de laboratorio, utilice nuestra guía de selección en línea , o para recibir asistencia personal, póngase en contacto con el  equipo de asistencia técnica de Nalgene.
Garrafón rectangular con llave
(serie 2320)
Garrafón rectangular
(serie 2211)
Garrafón ámbar
(2256-7020)
Garrafón estéril de un solo uso (serie 342289)Garrafón rectangular de alta resistencia
(2214-0050)
Garrafón rectangular con tubo
(serie 2303)
Dispensación de agua para laboratorio y reactivos.  Excelente opción para bancos de reactivos con uso eficiente del espacio.Almacenamiento con uso eficiente del espacio  para soluciones de laboratorio con grandes volúmenes. Almacenamiento y transporte de grandes volúmenes de soluciones fotosensiblesSe suministran estériles para un solo uso, son idóneos para almacenar líquidos estériles y productos farmacéuticos y biotecnológicos.Diseño muy duradero que permite ahorrar espacio para almacenar y enviar reactivos de laboratorio de gran volumen y otros líquidos. Dispensación de medios, agua desionizada y otros reactivos de laboratorio por gravedad. El diseño rectangular optimiza el espacio en los estantes
HDPE con llave de PP y tapón de PP blancoHDPE con tapón de PP  blancoHDPE ámbar con cierre de PP ámbarHDPE con tapón de PP  blancoHDPE con tapón de PP blancoHDPE con tapón de PP  blanco
Rectangular Rectangular Forma redondaForma redondaRectangular Rectangular 
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoÁmbar opacoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
9 l (2 gal) - 20 l (5 gal) 9 l (2 gal) - 20 l (5 gal) 10 l (2,5 gal)20 l (5 gal) - 33 l (8,7 gal)20 l (5 gal)20 l (5 gal)
Boca anchaBoca anchaBoca estrecha Boca estrecha Boca estrecha Boca ancha
LlaveSin desagüeSin desagüeSin desagüeSin desagüePuerto de adaptador de tubos
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Intervalo de temperatura: de -100°C a 120°CIntervalo de temperatura: de -100°C a 120°CIntervalo de temperatura: de -100°C a 120°CIntervalo de temperatura: de -100°C a 120°CIntervalo de temperatura: de -100°C a 120°CIntervalo de temperatura: de -100°C a 120°C
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
No estérilesNo estérilesNo estérilesEstérilNo estérilNo estériles
Graduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galonesSin graduacionesSin graduacionesGraduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galones
Asa de acero inoxidableAsa de acero inoxidable y 20 l, con agarre moldeadoAsas de hombro moldeadasEl asa de acero inoxidable se vende por separado/asa de hombro moldeadaAsa moldeadaAsa de acero inoxidable y agarre moldeado
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario1
Sin BPASin BPASin BPASin BPASin BPASin BPA
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Garrafón rectangular con llave 
(serie 2320)
Garrafón rectangular 
(serie 2211)
Garrafón ámbar
(2256-7020)
Garrafón estéril de un solo uso (serie 342289)Garrafón rectangular de alta resistencia 
(2214-0050)
Garrafón rectangular con tubo
(serie 2303)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGGG
Hidrocarburos, aromáticosNNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la  Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. 
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes".
Otros recipientes de almacenamiento de HDPE de gran capacidad Nalgene 
Recursos
Recursos adicionales
  • Folleto Break the Glass Habit (Acabe con la costumbre de utilizar instrumentos de vidrio)
  • Bottle and Carboy Selection Guide (Guía de selección de garrafones y frascos)
  • Imán de consulta de propiedades del plástico
  • Póster de pared de resistencia química para instrumental de laboratorio de plástico
Solicitar recursos