PP and PPCO carboys
Los garrafones de polipropileno y copolímero de polipropileno Nalgene son productos de laboratorio emblemáticos y esenciales para el almacenamiento y la dispensación de grandes volúmenes líquidos que requieren esterilización en autoclave. Su construcción robusta ofrece la máxima resistencia a los impactos en el laboratorio o sobre el terreno. Son compatibles con una gran variedad de reactivos de laboratorio. El tipo de cuerpo redondo favorece una mezcla eficiente. El tipo de cuerpo rectangular proporciona eficiencia de espacio: organice varios garrafones de forma contigua para crear un banco de reactivos de laboratorio perfectamente organizado u optimizar el espacio de carga en los trabajo sobre el terreno.  
Los garrafones de polipropileno y copolímero de polipropileno proporcionan una excelente compatibilidad química con muy diversos reactivos de laboratorio, incluidos la mayoría de ácidos, bases, alcoholes, aldehídos, ésteres e hidrocarburos alifáticos.  Elija el polipropileno para aplicaciones de temperaturas más altas, de hasta 135 °C. El copolímero de polipropileno es adecuado para aplicaciones de temperaturas más bajas, ya que mantiene su resistencia a impactos hasta -40 °C.  Ambos materiales son esterilizables en autoclave.
Para conocer los índices de compatibilidad química según sustancias químicas y temperaturas de aplicación específicas, consulte la  Guía de resistencia química de Nalgene o solicite una copia del gráfico mural impreso. Los garrafones de polipropileno y copolímero de polipropileno están fabricados únicamente con materiales de resina de alta - calidad para uso en laboratorio que cumplen con una serie de especificaciones normativas, entre las que se incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177,1520 para contacto con alimentos.  Para reivindicaciones normativas y  certificaciones aplicables a garrafones Nalgene específicos, póngase en contacto con el  servicio de asistencia normativa de Nalgene.
Si desea ayuda para seleccionar el garrafón Thermo Scientific Nalgene más adecuado para sus aplicaciones de laboratorio, utilice nuestra guía de selección en línea , o para recibir asistencia personal, póngase en contacto con el  equipo de asistencia técnica de Nalgene.
Garrafón redondo de boca estrecha con llave (serie 2319, serie 8319 APAC)Garrafón redondo de boca estrecha (serie 2250, serie 8250 en APAC)Garrafón redondo de boca ancha (serie 2235)Garrafón redondo de boca estrecha con puerto de tubo (serie 2301)Garrafón rectangular con llave (serie 2321)Garrafón rectangular (serie 2212)
Dispensación de agua para laboratorio y reactivos.  Compatible con la esterilización mediante autoclaveAlmacenamiento y envío de líquidos.  Aplicaciones en las que se requiere esterilización en autoclave.Almacenamiento de líquidos en situaciones en las que se requiere esterilización en autoclave. La  boca ancha ofrece un acceso fácil para llenar y limpiarPara la dispensación de líquidos por gravedad a través de tubos.  Aplicaciones en las que se requiere esterilización en autoclave.Dispensación de agua para laboratorio y reactivos.  Excelente opción para bancos de reactivos con uso eficiente del espacio. Esterilizable en autoclaveAlmacenamiento con uso eficiente del espacio para soluciones de laboratorio de gran volumen en las que se requiere esterilización en autoclave
PP con tapón de PP blanco/junta de TPE, llave de PPPP con tapón de PP blanco/junta de TPEPPCO con tapón de PP blancoPP con tapón de PP blanco/junta de TPEPPCO con tapón de PP blanco, llave de PPPPCO con tapón de PP blanco
Forma redondaForma redondaForma redondaForma redondaRectangular Rectangular 
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
10 l (2,5 gal) - 50 l (13 gal) 10 l (2,5 gal) - 50 l (13 gal) 10 l (2,5 gal) - 20 l (5 gal)10 l (2,5 gal) - 20 l (5 gal)9 l (2 gal) - 20 l (5 gal) 9 l (2 gal) - 20 l (5 gal) 
Boca estrecha Boca estrecha Boca anchaBoca estrecha Boca anchaBoca ancha
LlaveSin desagüeSin desagüePuerto de adaptador de tubosLlaveSin desagüe
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Intervalo de temperatura: de 0 °C a 135 °CIntervalo de temperatura: de 0 °C a 135 °CIntervalo de temperatura: de -40 °C a 121 °CIntervalo de temperatura: de 0 °C a 135 °CIntervalo de temperatura: de -40 °C a 121 °CIntervalo de temperatura: de -40 °C a 121 °C
Esterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclave
Graduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galonesGraduado en litros y en galones
Asas de hombro moldeadasAsas de hombro moldeadasAsas de hombro moldeadasAsas de hombro moldeadasAsa de acero inoxidable y 20 l, con agarre moldeadoAsa de acero inoxidable y 20 l, con agarre moldeado
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentarioConforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentarioConforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentarioConforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentarioConforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentarioConforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario
Sin BPASin BPASin BPASin BPASin BPASin BPA
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Garrafón redondo de boca estrecha con llave 
(serie 2319, serie 8319 APAC)
Garrafón redondo de boca estrecha (serie 2250, serie 8250 en APAC)Garrafón redondo de boca ancha (serie 2235)Garrafón redondo de boca estrecha con puerto de tubo (serie 2301)Garrafón rectangular con llave 
(serie 2321)
Garrafón rectangular 
(serie 2212)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGGG
Hidrocarburos, aromáticosNNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la  Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. 
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes".
Otros recipientes de almacenamiento de PP/PPCO de gran capacidad Nalgene
Recursos
Recursos adicionales
  • Folleto Break the Glass Habit (Acabe con la costumbre de utilizar instrumentos de vidrio)
  • Bottle and Carboy Selection Guide (Guía de selección de garrafones y frascos)
  • Imán de consulta de propiedades del plástico
  • Póster de pared de resistencia química para instrumental de laboratorio de plástico
Solicitar recursos