Matraces Erlenmeyer
Los matraces Erlenmeyer Nalgene son una alternativa más segura que el vidrio. No se rompen, astillan ni se fragmentan entre el ajetreo y las sacudidas de los trabajos diarios en el laboratorio. Disfrute de su peso ligero y su facilidad de manejo. Confíe en los matraces Erlenmeyer Nalgene; están fabricados con materiales de copolímero de polipropileno (PPCO), policarbonato (PC), polimetilpenteno (PMP) y fluoropolímero (FEP) de la máxima calidad para uso en laboratorios que le ofrecen un nivel bajo fiable de extraíbles en una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio.
Elija el polipropileno por su reducido coste y su buena compatibilidad química con numerosos productos químicos de laboratorio. Obtenga una excelente resistencia química y claridad, también, con PMP. El FEP proporciona las mejores prestaciones de resistencia química, intervalo de temperatura e inercia para las aplicaciones de laboratorio más exigentes. O bien, elija el policarbonato por su claridad de ventana para disponer de un matraz de cultivo idóneo. Los matraces con tapón de rosca son a prueba de fugas.*
¿Qué matraces son los más adecuados para su aplicación?
Nalgene de PPCO
Matraces Erlenmeyer
Nalgene de PC
Matraces Erlenmeyer
Nalgene de PC
abombado
Matraces Erlenmeyer
Nalgene de PC
Matraces Erlenmeyer
con tapón de rosca
Nalgene de PMP
Matraces Erlenmeyer
con tapón de rosca
Nalgene de FEP
Matraces Erlenmeyer
con tapón de rosca
Estilo tradicional,
blanco lechoso,
resistentes a productos químicos
Estilo tradicional, ventana transparenteEstilo tradicional,
ventana transparente
con deflectores
Roscado
diseño de tapón,
ventana transparente
Roscado
diseño de tapón,
buena claridad,
resistentes a productos químicos
Roscado
Diseño de tapón,
resistencia química superior
Mezcla de reactivosPreparación de medios, 
técnicas de cultivo
Suspensión,
técnicas de cultivo
Almacenamiento de medios,
técnicas de cultivo
Preparación de reactivos,
almacenamiento, valoraciones
Preparación de sustancias químicas
agresivas, análisis de
trazas metálicas
Sin tapónSin tapónSin tapónTapón roscado, a prueba de fugas*Tapón roscado, a prueba de fugas*Tapón roscado, a prueba de fugas*
Sin graduacionesGraduaciones moldeadas, mlGraduaciones
moldeadas, ml
Graduaciones moldeadas, mlGraduaciones moldeadas, mlGraduaciones
moldeadas, ml
125 ml-2000 ml125 ml-500 ml250 ml-2000 ml125 ml-500 ml125 ml-1000 ml125 ml-250 ml
Matraz de PPCOMatraz de PCMatraz de PCMatraz de PC
con tapón de PP
Matraz de PMP
con tapón de PP
Matraz de FEP
con tapón de ETFE
Blanco lechoso translúcidoVentana transparenteVentana transparenteVentana transparenteBuena claridadBlanco opaco
translúcido
Intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
Intervalo de temperatura
De -135 oC a 135 oC
Intervalo de temperatura
De -135 oC a 135 oC
Intervalo de temperatura
De -135 oC a 135 oC
Intervalo de temperatura
De 20 oC a 153 oC
Intervalo de temperatura
De -270 oC a 205 oC
Esterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclave (acorta la vida útil)Esterilizable en autoclave (acorta la vida útil)Esterilizable en autoclave (acorta la vida útil)Esterilizable en autoclaveEsterilizable en autoclave
Cumple con
Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario
Cumple con
Parte 21
CFR 177,1580
para uso alimentario
Cumple con
Parte 21
CFR 177,1580
para uso alimentario
Cumple con
Parte 21
CFR 177,1580
para uso alimentario
No conforme para uso alimentarioCumple con
Parte 21
CFR 177,1550
para uso alimentario
Sin BPAContiene BPAContiene BPAContiene BPASin BPASin BPA
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Nalgene de PPCO 
Matraz Erlenmeyer
Nalgene de PC 
Matraz Erlenmeyer
Nalgene de PC 
abombado 
Matraz Erlenmeyer
Nalgene de PC
Matraz Erlenmeyer
con tapón de rosca
Nalgene de PMP 
Matraz Erlenmeyer 
con tapón de rosca
Nalgene de FEP 
Matraz Erlenmeyer 
con tapón de rosca
Ácidos, diluidos o débilesEEEEEE
Ácidos, fuertes, concentradosGN N N EE
Alcoholes, alifáticosEGGGEE
AldehídosGVVVGE
Bases/álcalisENNN EE
ÉsteresGNN N EE
Hidrocarburos, alifáticosGGGGGE
Hidrocarburos, aromáticos NNN N N E
Hidrocarburos, halogenados NNNN N E
Cetonas, aromáticasNN N N FE
Agentes oxidantes, fuertesVVVVGE
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^ Excepto ácidos oxidantes. Para conocer los ácidos oxidantes, véase «Agentes oxidantes, fuertes».
Comience cada día con instrumental de laboratorio fiable | Instrumental de laboratorio Thermo Scientific Nalgene
Su trabajo depende de la calidad y la uniformidad, y creemos que todos los laboratorios debe contar con las mejores herramientas. Ver el vídeo
Matraces de vacío con vías laterales Nalgene
Los matraces de vacío con vías laterales Nalgene son resistentes y están preparados para el uso diario en el laboratorio. Sustituya todos sus matraces de vacío de vidrio por matraces de vacío Nalgene, que ofrecen la máxima resistencia a los impactos sin astillarse, agrietarse ni fragmentarse. Moldeado en una sola pieza para un vacío total.