Frascos de HDPE
Los frascos de polietileno de alta densidad Nalgene son nuestros frascos de laboratorio más populares gracias a su rendimiento a prueba de fugas, compatibilidad con una amplia gama de reactivos de laboratorio, resistencia a impactos hasta -100 °C y menor coste que muchos otros materiales. Los frascos de polietileno de alta densidad proporcionan una excelente compatibilidad química con muy diversos reactivos de laboratorio, incluidos la mayoría de ácidos, bases, alcoholes, aldehídos, ésteres e hidrocarburos alifáticos.
Para conocer los índices de compatibilidad química según sustancias químicas y temperaturas de aplicación específicas, consulte la  Guía de resistencia química de Nalgene o solicite una copia del gráfico mural impreso. Los frascos de polietileno de alta densidad están fabricados únicamente con materiales de resina de alta calidad para uso en laboratorio que cumplen con una serie de especificaciones normativas, entre las que se incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177,1520 para contacto con alimentos.  Para reivindicaciones normativas  y certificaciones aplicables a frascos Nalgene específicos, póngase en contacto con el  servicio de asistencia normativa de Nalgene.
Si desea ayuda para seleccionar el frasco Thermo Scientific Nalgene más adecuado para sus aplicaciones de laboratorio, utilice nuestra guía de selección en línea , o para recibir asistencia personal, póngase en contacto con el  equipo de asistencia técnica de Nalgene.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene high-density polyethylene bottles are reusable, durable and readily recyclable at end-of-life; discover more about Nalgene bottle sustainability and green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
Frasco con calidad de laboratorio
redondo
de boca estrecha
(serie 2002)
Frasco económico redondo
de boca estrecha
(serie 2089)
Embalaje a granel de frascos
económicos redondos
de boca estrecha
(serie 332089)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie 2004)
Frasco económico
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie DS2085)
Frasco de laboratorio
reutilizable tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
Menor coste, peso más ligero, pared más delgada
para aplicaciones de baja exigencia
Embalaje a granel para
un mayor ahorro de
costes, más ligero, pared más delgada para aplicaciones
de baja exigencia 
El color ámbar protege
las soluciones
fotosensibles, frasco de laboratorio reutilizable tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
El color ámbar protege
las soluciones fotosensibles, menor coste, más ligero,
pared más fina para aplicaciones de baja exigencia
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso
translúcido
Frasco ámbar opacoFrasco ámbar opaco
4 ml-1 l30 ml-1 l125 ml-1 l4 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT LabelACT LabelACT Label  
También disponible
a granel, sin montar
También disponible a granel, sin montarTambién disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
Compatibilidad química
 Frasco con calidad de laboratorio
redondo
de boca estrecha
(serie 2002)
Frasco económico redondo
de boca estrecha
(serie 2089)
Embalaje a granel de frascos
económicos redondos
de boca estrecha
(serie 332089)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie 2004)
Frasco económico
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie DS2085)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEE
AldehídosGGGGG
Bases/álcalisEEEEE
ÉsteresGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Frasco con calidad de laboratorio
redondo de boca ancha
(serie 2104)
Frasco redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco económico redondo
de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel
de frascos
económicos redondos
de boca ancha
(serie 332189)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca ancha
(serie 2106)
Frasco económico ámbar redondo
de boca ancha
(serie DS2185)
Frasco de laboratorio reutilizable
tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
Construcción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamañoMenor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaEmbalaje a granel por un ahorro de costes
adicional, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia
El color ámbar
protege las soluciones fotosensibles,
frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo, aplicaciones críticas
El color ámbar
protege las soluciones fotosensibles, menor coste, más ligero, pared más delgada
para aplicaciones de baja exigencia
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP blanco
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Frasco
ámbar opaco
Frasco
ámbar opaco
30 ml-1,5 l2 l-4 l30 ml-1 l60 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugasA prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Intervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oC
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT Label ACT LabelACT Label  
También disponible a granel, sin montar También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
Compatibilidad química
 Frasco con calidad de laboratorio 
redondo de boca ancha
(serie 2104)
Frasco redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco económico 
redondo de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel 
de frascos 
económicos redondos 
de boca ancha
(serie 332189)
Frasco con calidad de laboratorio 
ámbar redondo 
de boca ancha
(serie 2106)
Frasco económico ámbar redondo 
de boca ancha
(serie DS2185)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. 
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Frascos de HDPE
Frascos de HDPE
(serie 2018)
Frascos de HDPE
Frascos de HDPE
(serie 2114)
Frasco de HDPE
cuadrado de boca ancha grande
(serie 2123)
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca estrecha, graduada 
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca ancha
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca ancha, gran capacidad,
agarre moldeado
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
30 ml-1 l60 ml-1 l4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugas
Graduaciones moldeadasSin graduacionesSin graduaciones
Boca estrechaBoca anchaBoca ancha
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT LabelACT Label 
Compatibilidad química general
 Frascos de HDPE
cuadrados de boca estrecha
(serie 2018)
Frascos de HDPE
cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frasco de HDPE
cuadrado de boca ancha grande
(serie 2123)
Ácidos, diluidos o débilesEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGG
Alcoholes, alifáticosEEE
AldehídosGGG
Bases/álcalisEEE
ÉsteresGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNN
Hidrocarburos, halogenados NNN
Cetonas, aromáticasNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Frasco rectangular de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular de boca ancha ámbar
(serie 2009)
Forma rectangular que ahorra espacioEl color ámbar protege las soluciones fotosensibles,
forma rectangular que ahorra espacio
Frasco de HDPE ámbar/tapón de PPFrasco de HDPE ámbar/tapón de PP
Blanco lechoso
translúcido
Ámbar opaco
de 28,35 g
125 ml-2 l125 ml-2 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduaciones
Boca anchaBoca ancha
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatos
ACT Label 
Compatibilidad química general
 Frasco rectangular de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular de boca ancha ámbar
(serie 2009)
Ácidos, diluidos o débilesEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGG
Alcoholes, alifáticosEE
AldehídosGG
Bases/álcalisEE
ÉsteresGG
Hidrocarburos, alifáticosGG
Hidrocarburos, aromáticos NN
Hidrocarburos, halogenados NN
Cetonas, aromáticasNN
Agentes oxidantes, fuertesVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Frasco con calidad de laboratorio
redondo
de boca estrecha
(serie 2002)
Frasco económico redondo
de boca estrecha
(serie 2089)
Embalaje a granel de frascos
económicos redondos
de boca estrecha
(serie 332089)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie 2004)
Frasco económico
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie DS2085)
Frasco de laboratorio
reutilizable tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
Menor coste, peso más ligero, pared más delgada
para aplicaciones de baja exigencia
Embalaje a granel para
un mayor ahorro de
costes, más ligero, pared más delgada para aplicaciones
de baja exigencia 
El color ámbar protege
las soluciones
fotosensibles, frasco de laboratorio reutilizable tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
El color ámbar protege
las soluciones fotosensibles, menor coste, más ligero,
pared más fina para aplicaciones de baja exigencia
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso
translúcido
Frasco ámbar opacoFrasco ámbar opaco
4 ml-1 l30 ml-1 l125 ml-1 l4 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT LabelACT LabelACT Label  
También disponible
a granel, sin montar
También disponible a granel, sin montarTambién disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
Compatibilidad química
 Frasco con calidad de laboratorio
redondo
de boca estrecha
(serie 2002)
Frasco económico redondo
de boca estrecha
(serie 2089)
Embalaje a granel de frascos
económicos redondos
de boca estrecha
(serie 332089)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie 2004)
Frasco económico
ámbar redondo
de boca estrecha
(serie DS2085)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEE
AldehídosGGGGG
Bases/álcalisEEEEE
ÉsteresGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Frasco con calidad de laboratorio
redondo de boca ancha
(serie 2104)
Frasco redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco económico redondo
de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel
de frascos
económicos redondos
de boca ancha
(serie 332189)
Frasco con calidad de laboratorio
ámbar redondo
de boca ancha
(serie 2106)
Frasco económico ámbar redondo
de boca ancha
(serie DS2185)
Frasco de laboratorio reutilizable
tradicional para
uso a largo plazo, aplicaciones críticas
Construcción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamañoMenor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaEmbalaje a granel por un ahorro de costes
adicional, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia
El color ámbar
protege las soluciones fotosensibles,
frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo, aplicaciones críticas
El color ámbar
protege las soluciones fotosensibles, menor coste, más ligero, pared más delgada
para aplicaciones de baja exigencia
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP blanco
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Frasco
ámbar opaco
Frasco
ámbar opaco
30 ml-1,5 l2 l-4 l30 ml-1 l60 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugasA prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Intervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oC
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
No
esterilizable en autoclave
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme
con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT Label ACT LabelACT Label  
También disponible a granel, sin montar También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
También disponible
a granel, sin montar
Compatibilidad química
 Frasco con calidad de laboratorio 
redondo de boca ancha
(serie 2104)
Frasco redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco económico 
redondo de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel 
de frascos 
económicos redondos 
de boca ancha
(serie 332189)
Frasco con calidad de laboratorio 
ámbar redondo 
de boca ancha
(serie 2106)
Frasco económico ámbar redondo 
de boca ancha
(serie DS2185)
Ácidos, diluidos o débilesEEEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. 
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Frascos de HDPE
Frascos de HDPE
(serie 2018)
Frascos de HDPE
Frascos de HDPE
(serie 2114)
Frasco de HDPE
cuadrado de boca ancha grande
(serie 2123)
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca estrecha, graduada 
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca ancha
Forma de cuadrado que ahorra espacio,
boca ancha, gran capacidad,
agarre moldeado
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
Blanco lechoso
translúcido
30 ml-1 l60 ml-1 l4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugas
Graduaciones moldeadasSin graduacionesSin graduaciones
Boca estrechaBoca anchaBoca ancha
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
ACT LabelACT Label 
Compatibilidad química general
 Frascos de HDPE
cuadrados de boca estrecha
(serie 2018)
Frascos de HDPE
cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frasco de HDPE
cuadrado de boca ancha grande
(serie 2123)
Ácidos, diluidos o débilesEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGG
Alcoholes, alifáticosEEE
AldehídosGGG
Bases/álcalisEEE
ÉsteresGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNN
Hidrocarburos, halogenados NNN
Cetonas, aromáticasNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Frasco rectangular de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular de boca ancha ámbar
(serie 2009)
Forma rectangular que ahorra espacioEl color ámbar protege las soluciones fotosensibles,
forma rectangular que ahorra espacio
Frasco de HDPE ámbar/tapón de PPFrasco de HDPE ámbar/tapón de PP
Blanco lechoso
translúcido
Ámbar opaco
de 28,35 g
125 ml-2 l125 ml-2 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduaciones
Boca anchaBoca ancha
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21
CFR 177,1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatos
ACT Label 
Compatibilidad química general
 Frasco rectangular de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular de boca ancha ámbar
(serie 2009)
Ácidos, diluidos o débilesEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGG
Alcoholes, alifáticosEE
AldehídosGG
Bases/álcalisEE
ÉsteresGG
Hidrocarburos, alifáticosGG
Hidrocarburos, aromáticos NN
Hidrocarburos, halogenados NN
Cetonas, aromáticasNN
Agentes oxidantes, fuertesVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes."
Soporte técnico
Para obtener ayuda a la hora de elegir los productos adecuados para su aplicación, póngase en contacto por teléfono con un equipo de representantes de asistencia técnica de Nalgene en el número +1.585.586.8800 (1.800.625.4327, llamada gratuita en EE. UU.), o envíe su solicitud por correo electrónico a
  technicalsupport@thermofisher.com.
En Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono en el +800 1234 9696 (llamada gratuita) o el +49.6184.90.6321, o envíe su solicitud por correo electrónico a  techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Asistencia normativa: Para obtener documentación normativa sobre reclamaciones de productos o materiales, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene en la dirección  RocRegSupport@thermofisher.com
ACT
: Accountability. Consistency. Transparency.
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.
Learn more
Recursos
Recursos adicionales
  • Folleto Break the Glass Habit (Acabe con la costumbre de utilizar instrumentos de vidrio)
  • Bottle and Carboy Selection Guide (Guía de selección de garrafones y frascos)
  • Imán de consulta de propiedades del plástico
  • Póster de pared de resistencia química para instrumental de laboratorio de plástico
Solicitar recursos