Search Thermo Fisher Scientific
Los frascos de lavado de plástico Nalgene tienen una construcción robusta y ofrecen siempre una eficacia garantizada. Disponibles en más estilos y más resinas para más aplicaciones que otros frascos de lavado disponibles en el mercado. Tanto si está desinfectando una encimera con una solución de lejía, enjuagando portaobjetos de microscopio o instrumental de laboratorio reutilizable, limpiando electrodos, completar el volumen de reactivos o trabajando con productos químicos especialmente agresivos como si está realizando otras aplicaciones, hay un frasco de lavado Thermo Scientific Nalgene que hará que el trabajo sea más fácil y seguro.
Los frascos de lavado de dispensación en la parte superior Nalgene incluyen un tubo de aspiración y un tapón con ajuste hermético. El tapón y el tubo están moldeados en una sola pieza para proporcionar un servicio uniforme a prueba de fugas*. Punta moldeada de precisión para un flujo continuo y recto. La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de boca ancha de LDPE Nalgene | Frascos de lavado codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado esterilizables en autoclave Nalgene | Frasco de lavado resistente a disolventes fluorados Nalgene | Frascos de lavado resistentes a disolventes de FEP Nalgene |
Frasco de lavado de calidad, sencillo y funcional, precio económico | Diseño de boca ancha para facilitar el llenado | Tapón y tubo codificado por colores para facilitar la identificación del contenido | Útil para dispensar agua estéril o reactivos y reducir el riesgo de contaminación | Fluorado para mejorar la compatibilidad química con disolventes, diseño de boca ancha para facilitar el llenado | Resistencia química superior, resiste la exposición prolongada |
Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con hidrocarburos aromáticos & alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, alcoholes | Posibilidad de usar con prácticamente cualquier sustancia química de laboratorio |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de PPCO | HDPE fluorado | Frasco de FEP |
Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PPCO fluorado | Tapón y tubo de ETFE |
Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PP | Tubo de aspiración de ETFE |
Cuello estrecho | Boca ancha | Cuello estrecho | Cuello estrecho | Boca ancha | Cuello estrecho |
Tapón natural | Tapón natural | Tapón amarillo, azul, verde o rojo | Tapón azul | Tapón rojo | Tapón natural |
Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso, transparente | Frasco opaco | Frasco opaco, mayor claridad que LDPE o PPCO |
125 ml-1 l | 500 ml-1 l | 500 ml | 500 ml-1 l | 500 ml | 125 ml-1 l |
4-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16-32 oz | 16 oz | 4-32 oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177.1615, para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177.1550, para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de boca ancha de LDPE Nalgene | Frascos de lavado codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado esterilizables en autoclave Nalgene | Frasco de lavado resistente a disolventes fluorados Nalgene | Frascos de lavado resistentes a disolventes de FEP Nalgene | |
Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
Alcoholes, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldehídos | G | G | G | G | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | F | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarburos, alifáticos | V | V | V | G | E | E |
Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N | G | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | G | E |
Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V | V | V | E |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
^ Excepto ácidos oxidantes Para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
El sistema de etiquetado informativo personalizado Nalgene ayudará a su laboratorio a cumplir con los requisitos de etiquetado de productos químicos de forma segura. Fabricadas con nuestro material de papel de plástico, estas etiquetas son resistentes a rasgaduras y desgarros, así como al deterioro ocasionado por la exposición química. El sistema incorpora simbología compatible con GHS.
Dispense el contenido fácilmente hasta la última gota con los frascos de lavado Nalgene Unitary. Diseño de vías laterales con tubo de dispensación moldeado en la pared del frasco en una pieza para un servicio y flujo de precisión informes a prueba de fugas* sin salpicaduras. Punta moldeada de precisión para un flujo continuo y recto. La punta puede recortarse para aumentar el flujo. El tapón de boca ancha está separado de la punta de dispensación y del tubo de aspiración para facilitar el acceso y ayudar a evitar la contaminación durante el llenado.
Frascos de lavado Unitary de LDPE Nalgene | Frascos de lavado Unitary codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de seguridad Unitary de LDPE rojos Nalgene |
Sencillos y funcionales, su mejor aliado en el trabajo | Tapones codificados por colores para facilitar la identificación, surtidos | Frasco rojo para una fácil identificación y un reconocimiento instantáneo |
Posibilidad de usar con agua desionizada y la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE rojo |
Tapón de PPCO | Tapón de PPCO | Tapón de PPCO |
Boca ancha | Boca ancha | Boca ancha |
Tapón natural | Tapón rojo, blanco, azul o amarillo | Tapón rojo |
Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Tapón rojo opaco |
125 ml-1 l | 500 ml | 250-500 ml |
4-32 oz | 16 oz | 8-16oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Frascos de lavado Unitary de LDPE Nalgene | Frascos de lavado Unitary codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de seguridad Urinary de LDPE rojo Nalgene | |
Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
Ácidos*** fuertes, concentrados | G | G | G |
Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
Aldehídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarburos, alifáticos | V | V | V |
Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
El sistema de etiquetado informativo personalizado Nalgene ayudará a su laboratorio a cumplir con los requisitos de etiquetado de productos químicos de forma segura. Fabricadas con nuestro material de papel de plástico, estas etiquetas son resistentes a rasgaduras y desgarros, así como al deterioro ocasionado por la exposición química. El sistema incorpora simbología compatible con GHS.
Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Nalgene ayudan a su laboratorio a cumplir los requisitos normativos para el etiquetado de recipientes de productos químicos en el lugar de trabajo. La simbología del sistema armonizado global (GHS) se utiliza en todas nuestros frascos de lavado etiquetadas para proporcionar advertencias de peligro reconocibles al instante con respecto a los productos químicos de laboratorio de uso común. Los frascos de lavado con etiquetas informativas Nalgene incorporan la información de fórmula estándar del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA) y la Sociedad Química Internacional (ISC). Los nuevos frascos de lavado con etiquetas informativas se acogen estrictamente a las normas de etiquetado del sistema armonizado global (GHS) sin que haya otro sistema de etiquetado o simbología representados. De esa forma se evita la posible confusión que se origina al representar normas diferentes y conflictivas en el mismo frasco.
Frascos de lavado con etiqueta informativa Unitary, ventilados, de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de FEP Nalgene |
Estilo de dispensación con vías laterales, flujo continuo recto sin salpicaduras, tapón ventilado que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, rombo de NFPA de cuatro colores e información básica de GHS estampada | Tapón de dispensación de una pieza, tubo de goteo ventilado, flujo recto que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, rombo de NFPA de cuatro colores e información básica de GHS estampada | Tapón de dispensación de una pieza, tubo de goteo ventilado, flujo recto que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, información ampliada de GHS estampada | Tapón dispensador de una pieza, tubo de goteo sin ventilación, recto, flujo continuo sin salpicaduras, información de seguridad de GHS ampliada grabada con láser, inercia química excepcional |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de FEP |
Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de ETFE |
Tubo de aspiración de PP/HDPE | Tubo de aspiración de PP/HDPE | Tubo de aspiración de ETFE | |
Dispensa a través de la boquilla lateral | Dispensa a través del tapón | Dispensa a través del tapón | Dispensa a través del tapón |
Boca ancha | Boca estrecha | Boca estrecha | Boca estrecha |
Estampado con tinta resistente a productos químicos | Estampado con tinta resistente a productos químicos | Estampado con tinta resistente a productos químicos | Información de seguridad grabada con láser en la pared del frasco |
Posibilidad de usar con acetona, hipoclorito de sodio, alcohol etílico, metanol, isopropanol, agua destilada o agua desionizada | Posibilidad de usar con acetona, hipoclorito de sodio, alcohol etílico, metanol, isopropanol, agua destilada o agua desionizada | Posibilidad de usar con etanol, metanol, isopropanol, agua destilada, hipoclorito de sodio o agua desionizada | Posibilidad de usar con xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloruro de metileno o metilcetona |
Tapón rojo, blanco, verde, amarillo o natural | Tapón y tubo rojo, verde, blanco, amarillo o natural | Tapón y tubo verde, amarillo, natural o blanco | Tapón y tubo natural |
Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Opaco, con más claridad que el LDPE |
500 ml-1 l | 500 ml-1 l | 500 ml | 500 ml |
16-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16 oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1550 para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Los frascos de lavado de dispensación en la parte superior Nalgene incluyen un tubo de aspiración y un tapón con ajuste hermético. El tapón y el tubo están moldeados en una sola pieza para proporcionar un servicio uniforme a prueba de fugas*. Punta moldeada de precisión para un flujo continuo y recto. La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de boca ancha de LDPE Nalgene | Frascos de lavado codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado esterilizables en autoclave Nalgene | Frasco de lavado resistente a disolventes fluorados Nalgene | Frascos de lavado resistentes a disolventes de FEP Nalgene |
Frasco de lavado de calidad, sencillo y funcional, precio económico | Diseño de boca ancha para facilitar el llenado | Tapón y tubo codificado por colores para facilitar la identificación del contenido | Útil para dispensar agua estéril o reactivos y reducir el riesgo de contaminación | Fluorado para mejorar la compatibilidad química con disolventes, diseño de boca ancha para facilitar el llenado | Resistencia química superior, resiste la exposición prolongada |
Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, detergentes, surfactantes | Posibilidad de usar con hidrocarburos aromáticos & alifáticos, éteres, ésteres, cetonas, alcoholes | Posibilidad de usar con prácticamente cualquier sustancia química de laboratorio |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de PPCO | HDPE fluorado | Frasco de FEP |
Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PP | Tapón y tubo de PPCO fluorado | Tapón y tubo de ETFE |
Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PPCO | Tubo de aspiración de PP | Tubo de aspiración de ETFE |
Cuello estrecho | Boca ancha | Cuello estrecho | Cuello estrecho | Boca ancha | Cuello estrecho |
Tapón natural | Tapón natural | Tapón amarillo, azul, verde o rojo | Tapón azul | Tapón rojo | Tapón natural |
Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso, transparente | Frasco opaco | Frasco opaco, mayor claridad que LDPE o PPCO |
125 ml-1 l | 500 ml-1 l | 500 ml | 500 ml-1 l | 500 ml | 125 ml-1 l |
4-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16-32 oz | 16 oz | 4-32 oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario 1 | Conforme con Parte 21 CFR 177.1520, para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177.1615, para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177.1550, para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Frascos de lavado económicos de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de boca ancha de LDPE Nalgene | Frascos de lavado codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado esterilizables en autoclave Nalgene | Frasco de lavado resistente a disolventes fluorados Nalgene | Frascos de lavado resistentes a disolventes de FEP Nalgene | |
Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E | E | E |
Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G | G | G | E |
Alcoholes, alifáticos | E | E | E | E | E | E |
Aldehídos | G | G | G | G | G | E |
Bases/álcalis | E | E | E | E | F | E |
Ésteres | G | G | G | G | G | E |
Hidrocarburos, alifáticos | V | V | V | G | E | E |
Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | N | E | E |
Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N | G | E |
Cetonas, aromáticas | N | N | N | N | G | E |
Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V | V | V | E |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
^ Excepto ácidos oxidantes Para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
El sistema de etiquetado informativo personalizado Nalgene ayudará a su laboratorio a cumplir con los requisitos de etiquetado de productos químicos de forma segura. Fabricadas con nuestro material de papel de plástico, estas etiquetas son resistentes a rasgaduras y desgarros, así como al deterioro ocasionado por la exposición química. El sistema incorpora simbología compatible con GHS.
Dispense el contenido fácilmente hasta la última gota con los frascos de lavado Nalgene Unitary. Diseño de vías laterales con tubo de dispensación moldeado en la pared del frasco en una pieza para un servicio y flujo de precisión informes a prueba de fugas* sin salpicaduras. Punta moldeada de precisión para un flujo continuo y recto. La punta puede recortarse para aumentar el flujo. El tapón de boca ancha está separado de la punta de dispensación y del tubo de aspiración para facilitar el acceso y ayudar a evitar la contaminación durante el llenado.
Frascos de lavado Unitary de LDPE Nalgene | Frascos de lavado Unitary codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de seguridad Unitary de LDPE rojos Nalgene |
Sencillos y funcionales, su mejor aliado en el trabajo | Tapones codificados por colores para facilitar la identificación, surtidos | Frasco rojo para una fácil identificación y un reconocimiento instantáneo |
Posibilidad de usar con agua desionizada y la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes | Posibilidad de usar con agua desionizada, la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes, lejía, detergentes y surfactantes |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE rojo |
Tapón de PPCO | Tapón de PPCO | Tapón de PPCO |
Boca ancha | Boca ancha | Boca ancha |
Tapón natural | Tapón rojo, blanco, azul o amarillo | Tapón rojo |
Frasco translúcido de color blanco lechoso | Frasco translúcido de color blanco lechoso | Tapón rojo opaco |
125 ml-1 l | 500 ml | 250-500 ml |
4-32 oz | 16 oz | 8-16oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Frascos de lavado Unitary de LDPE Nalgene | Frascos de lavado Unitary codificados por colores de LDPE Nalgene | Frascos de lavado de seguridad Urinary de LDPE rojo Nalgene | |
Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
Ácidos*** fuertes, concentrados | G | G | G |
Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
Aldehídos | G | G | G |
Bases/álcalis | E | E | E |
Ésteres | G | G | G |
Hidrocarburos, alifáticos | V | V | V |
Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
Cetonas, aromáticas | N | N | N |
Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
El sistema de etiquetado informativo personalizado Nalgene ayudará a su laboratorio a cumplir con los requisitos de etiquetado de productos químicos de forma segura. Fabricadas con nuestro material de papel de plástico, estas etiquetas son resistentes a rasgaduras y desgarros, así como al deterioro ocasionado por la exposición química. El sistema incorpora simbología compatible con GHS.
Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Nalgene ayudan a su laboratorio a cumplir los requisitos normativos para el etiquetado de recipientes de productos químicos en el lugar de trabajo. La simbología del sistema armonizado global (GHS) se utiliza en todas nuestros frascos de lavado etiquetadas para proporcionar advertencias de peligro reconocibles al instante con respecto a los productos químicos de laboratorio de uso común. Los frascos de lavado con etiquetas informativas Nalgene incorporan la información de fórmula estándar del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA) y la Sociedad Química Internacional (ISC). Los nuevos frascos de lavado con etiquetas informativas se acogen estrictamente a las normas de etiquetado del sistema armonizado global (GHS) sin que haya otro sistema de etiquetado o simbología representados. De esa forma se evita la posible confusión que se origina al representar normas diferentes y conflictivas en el mismo frasco.
Frascos de lavado con etiqueta informativa Unitary, ventilados, de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de LDPE Nalgene | Frascos de lavado con etiqueta informativa de FEP Nalgene |
Estilo de dispensación con vías laterales, flujo continuo recto sin salpicaduras, tapón ventilado que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, rombo de NFPA de cuatro colores e información básica de GHS estampada | Tapón de dispensación de una pieza, tubo de goteo ventilado, flujo recto que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, rombo de NFPA de cuatro colores e información básica de GHS estampada | Tapón de dispensación de una pieza, tubo de goteo ventilado, flujo recto que evita la autodispensación, tapones codificados por colores, información ampliada de GHS estampada | Tapón dispensador de una pieza, tubo de goteo sin ventilación, recto, flujo continuo sin salpicaduras, información de seguridad de GHS ampliada grabada con láser, inercia química excepcional |
Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de LDPE | Frasco de FEP |
Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de PP excepto NaClO (Tapón de HDPE) | Tapón de ETFE |
Tubo de aspiración de PP/HDPE | Tubo de aspiración de PP/HDPE | Tubo de aspiración de ETFE | |
Dispensa a través de la boquilla lateral | Dispensa a través del tapón | Dispensa a través del tapón | Dispensa a través del tapón |
Boca ancha | Boca estrecha | Boca estrecha | Boca estrecha |
Estampado con tinta resistente a productos químicos | Estampado con tinta resistente a productos químicos | Estampado con tinta resistente a productos químicos | Información de seguridad grabada con láser en la pared del frasco |
Posibilidad de usar con acetona, hipoclorito de sodio, alcohol etílico, metanol, isopropanol, agua destilada o agua desionizada | Posibilidad de usar con acetona, hipoclorito de sodio, alcohol etílico, metanol, isopropanol, agua destilada o agua desionizada | Posibilidad de usar con etanol, metanol, isopropanol, agua destilada, hipoclorito de sodio o agua desionizada | Posibilidad de usar con xileno, acetona, tolueno, n-hexano, cloruro de metileno o metilcetona |
Tapón rojo, blanco, verde, amarillo o natural | Tapón y tubo rojo, verde, blanco, amarillo o natural | Tapón y tubo verde, amarillo, natural o blanco | Tapón y tubo natural |
Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Para NaClO, blanco opaco; para otros, transparente | Opaco, con más claridad que el LDPE |
500 ml-1 l | 500 ml-1 l | 500 ml | 500 ml |
16-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16 oz |
No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1550 para uso alimentario |
Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte el gráfico mural de resistencia química de Nalgene o póngase en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico
technicalsupport@thermofisher.com.