Frascos de boca ancha
Los frascos de laboratorio de boca ancha Nalgene son emblemáticos y se utilizan en laboratorios de todo el mundo. Los diseños de boca ancha son más fáciles de llenar y se recomiendan para materiales sólidos, semisólidos y líquidos viscosos. Los que tienen bocas de menos de 100 mm de anchura están garantizados a prueba de fugas*. Elija entre nuestros resistentes frascos con calidad de laboratorio, material plástico, resina plástica, frascos resistentes con calidad de laboratorio, frascos económicos ligeros con menor coste y opciones cuadradas y rectangulares para ahorrar espacio. Los frascos Thermo Scientific Nalgene están fabricados únicamente con materiales plásticos de la más alta calidad que cumplen con los estándares farmacéuticos, de laboratorio y de uso alimentario, nuestras resinas plásticas están seleccionadas para minimizar los aditivos y reducir las posibles sustancias lixiviables..   
Los frascos Nalgene se fabrican en nuestras instalaciones de producción, que cuentan con la certificación ISO 13485:2003. La mayoría de nuestros materiales de resina plástica están registrados en DMF y cumplen una serie de especificaciones normativas, que incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177. Los recipientes Nalgene están fabricados con una gran variedad de tipos de plástico para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación de laboratorio.  
Para ayudarle a seleccionar el frasco Nalgene más idóneo para sus aplicaciones de laboratorio, utilice la guía de selección en línea. Para obtener asistencia personal, póngase en contacto con el   equipo de asistencia técnica de Nalgene.
Frasco con calidad de laboratorio
de PPCO redondos de boca ancha
 (serie 2105) 
Frasco con calidad de laboratorio
de LDPE redondo 
de boca ancha (serie 2103)
Frasco con calidad de laboratorio
de HDPE redondo 
de boca ancha (serie 2104) 
Frasco con calidad de laboratorio de HDPE ámbar redondo de boca ancha
(serie 2106)
Frasco de HDPE redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de PPCO redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas, esterilizable en autoclaveFrasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas, flexibilidad compresibleFrasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticasEl color ámbar protege las soluciones fotosensibles. Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticasConstrucción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamañoConstrucción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamaño, esterilizable en autoclave
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Frasco de LDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE
Tapón de PP blanco
Frasco de PPCO
Tapón de PP blanco
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoFrasco ámbar opacoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
30 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1,5 l30 ml-1 l2 l-4 l2 l-4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugasNo ofrecen garantía a prueba de fugas
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
Intervalo de temperatura de -100 oC a 80 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -40 oC a 121 oC
Esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
Compatibilidad química general
 Frasco con calidad de laboratorio
de PPCO redondo de boca ancha
 (serie 2105) 
Frasco con calidad de laboratorio 
de LDPE redondo 
de boca ancha
(serie 2103)
Frasco con calidad de laboratorio 
de HDPE redondo 
de boca ancha
(serie 2104) 
Frasco con calidad de laboratorio de HDPE ámbar redondo de boca ancha 
(serie 2106)
Frasco de HDPE redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de PPCO redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Ácidos, diluidos
o débiles
EEEEEE
Ácidos^ fuertes,
concentrados
GGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGFGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Frasco económico de HDPE redondo de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel de frascos económicos redondos de HDPE de boca ancha (serie 332189)Frasco económico ámbar de HDPE redondo de boca ancha (serie DS2185)Frasco económico de PPCO redondo de boca ancha
(serie 2187)
Menor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaEmbalaje a granel para un ahorro de costes adicional, menor peso, pared más delgada para aplicaciones de baja exigencia El color ámbar protege las soluciones fotosensibles. Menor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaMenor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia, esterilizable en autoclave
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoFrasco ámbar opacoBlanco lechoso translúcido
30 ml-1 l60 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible 
embalado a granel, sin montar
También disponible 
embalado a granel, sin montar
Compatibilidad química general
 Frasco económico de HDPE redondo de boca ancha 
(serie 2189)
Embalaje a granel de frascos económicos redondos de HDPE de boca ancha (serie 332189)Frasco económico ámbar de HDPE redondo de boca ancha (serie DS2185)Frasco económico de PPCO redondo de boca ancha 
(serie 2187)
Ácidos, diluidos o débilesEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEE
AldehídosGGGG
Bases/álcalisEEEE
ÉsteresGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNN
Cetonas, aromáticasNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Frascos de HDPE
cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frascos de PPCO
cuadrados de boca ancha
(serie 2110)
Frascos de HDPE cuadrados
de boca ancha grandes
(serie 2123)
Frascos cuadrados
de boca ancha grandes
(serie 2122)
Forma cuadrada que ahorra espacio, boca anchaForma cuadrada que ahorra espacio, boca ancha, esterilizable en autoclaveGran capacidad, asa moldeadaGran capacidad, asa moldeada, esterilizable en autoclave
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Cierre de PP blanco
Frasco de PPCO
Tapón de PP blanco
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
60 ml-1 l60 ml-1 l4 l4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*No es a prueba
de fugas de líquidos
No es a prueba
de fugas de líquidos
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
No esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Frascos de HDPE cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frascos de PPCO cuadrados de boca ancha
(serie 2110)
Frascos de HDPE cuadrados de boca ancha grandes (serie 2123)Frascos cuadrados de boca ancha grandes
(serie 2122)
Ácidos, diluidos o débilesEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEE
AldehídosGGGG
Bases/álcalisEEEE
ÉsteresGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNN
Cetonas, aromáticasNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Seleccione el frasco de dilución Nalgene más adecuado
Los frascos de dilución Nalgene facilitan las diluciones 1/10 y 1/100. Graduados a 90 ml y 99 ml, con mucho espacio libre para añadir reactivos después de la dilución, a menudo eliminando la necesidad de transferir muestras diluidas a otro recipiente para llevar a cabo nuevos pasos del proceso.
Los frascos de diluciones de copolímero de polipropileno (PPCO) ofrecen una resistencia química óptima y resisten la exposición a Tween incluso a altas temperaturas.
Los frascos de dilución de polisulfona (PSF) ofrecen una mayor claridad y una visualización más sencilla del nivel de líquido, con una mayor precisión de graduación (PSF ±1 ml frente a PPCO ± 4 ml). 
Frascos rectangulares
de HDPE de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular
de HDPE ámbar de boca ancha
(serie 2009)
Forma rectangular que ahorra espacioEl color ámbar protege
las soluciones fotosensibles,
forma rectangular que ahorra espacio
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP
Blanco lechoso translúcidoÁmbar opaco
125 ml-2 l125 ml-2 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Frascos rectangulares 
de HDPE de boca ancha 
(serie 2007)
Frasco rectangular 
de HDPE ámbar de boca ancha 
(serie 2009)
Ácidos, diluidos o débilesEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGG
Alcoholes, alifáticosEE
AldehídosGG
Bases/álcalisEE
ÉsteresGG
Hidrocarburos, alifáticosGG
Hidrocarburos, aromáticos NN
Hidrocarburos, halogenados NN
Cetonas, aromáticasNN
Agentes oxidantes, fuertesVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Frasco con calidad de laboratorio
de PPCO redondos de boca ancha
 (serie 2105) 
Frasco con calidad de laboratorio
de LDPE redondo 
de boca ancha (serie 2103)
Frasco con calidad de laboratorio
de HDPE redondo 
de boca ancha (serie 2104) 
Frasco con calidad de laboratorio de HDPE ámbar redondo de boca ancha
(serie 2106)
Frasco de HDPE redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de PPCO redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas, esterilizable en autoclaveFrasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas, flexibilidad compresibleFrasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticasEl color ámbar protege las soluciones fotosensibles. Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticasConstrucción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamañoConstrucción con calidad de laboratorio resistente y de mayor tamaño, esterilizable en autoclave
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Frasco de LDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de HDPE
Tapón de PP blanco
Frasco de PPCO
Tapón de PP blanco
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoFrasco ámbar opacoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
30 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1,5 l30 ml-1 l2 l-4 l2 l-4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*No ofrecen garantía a prueba de fugasNo ofrecen garantía a prueba de fugas
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
Intervalo de temperatura de -100 oC a 80 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -100 oC a 120 oCIntervalo de temperatura de -40 oC a 121 oC
Esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con CFR 177.1520, Parte 21
para uso alimentario1
Conforme con Parte 21 CFR 177.1520 sobre uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
Compatibilidad química general
 Frasco con calidad de laboratorio
de PPCO redondo de boca ancha
 (serie 2105) 
Frasco con calidad de laboratorio 
de LDPE redondo 
de boca ancha
(serie 2103)
Frasco con calidad de laboratorio 
de HDPE redondo 
de boca ancha
(serie 2104) 
Frasco con calidad de laboratorio de HDPE ámbar redondo de boca ancha 
(serie 2106)
Frasco de HDPE redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Frasco de PPCO redondo de boca ancha grande
(serie 2120)
Ácidos, diluidos
o débiles
EEEEEE
Ácidos^ fuertes,
concentrados
GGGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEEEE
AldehídosGGGGGG
Bases/álcalisEEEEEE
ÉsteresGGGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGFGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNNNN
Cetonas, aromáticasNNNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20  o
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Frasco económico de HDPE redondo de boca ancha
(serie 2189)
Embalaje a granel de frascos económicos redondos de HDPE de boca ancha (serie 332189)Frasco económico ámbar de HDPE redondo de boca ancha (serie DS2185)Frasco económico de PPCO redondo de boca ancha
(serie 2187)
Menor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaEmbalaje a granel para un ahorro de costes adicional, menor peso, pared más delgada para aplicaciones de baja exigencia El color ámbar protege las soluciones fotosensibles. Menor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigenciaMenor coste, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia, esterilizable en autoclave
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP ámbar
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoFrasco ámbar opacoBlanco lechoso translúcido
30 ml-1 l60 ml-1 l30 ml-1 l30 ml-1 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible
embalado a granel, sin montar
También disponible 
embalado a granel, sin montar
También disponible 
embalado a granel, sin montar
Compatibilidad química general
 Frasco económico de HDPE redondo de boca ancha 
(serie 2189)
Embalaje a granel de frascos económicos redondos de HDPE de boca ancha (serie 332189)Frasco económico ámbar de HDPE redondo de boca ancha (serie DS2185)Frasco económico de PPCO redondo de boca ancha 
(serie 2187)
Ácidos, diluidos o débilesEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEE
AldehídosGGGG
Bases/álcalisEEEE
ÉsteresGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNN
Cetonas, aromáticasNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Frascos de HDPE
cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frascos de PPCO
cuadrados de boca ancha
(serie 2110)
Frascos de HDPE cuadrados
de boca ancha grandes
(serie 2123)
Frascos cuadrados
de boca ancha grandes
(serie 2122)
Forma cuadrada que ahorra espacio, boca anchaForma cuadrada que ahorra espacio, boca ancha, esterilizable en autoclaveGran capacidad, asa moldeadaGran capacidad, asa moldeada, esterilizable en autoclave
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de PPCO
Tapón de PP
Frasco de HDPE
Cierre de PP blanco
Frasco de PPCO
Tapón de PP blanco
Blanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcidoBlanco lechoso translúcido
60 ml-1 l60 ml-1 l4 l4 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*No es a prueba
de fugas de líquidos
No es a prueba
de fugas de líquidos
Sin graduacionesSin graduacionesSin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -40 oC a 121 oC
No esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclaveEsterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario
Sin BPA Sin BPA Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatosSin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Frascos de HDPE cuadrados de boca ancha
(serie 2114)
Frascos de PPCO cuadrados de boca ancha
(serie 2110)
Frascos de HDPE cuadrados de boca ancha grandes (serie 2123)Frascos cuadrados de boca ancha grandes
(serie 2122)
Ácidos, diluidos o débilesEEEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGGGG
Alcoholes, alifáticosEEEE
AldehídosGGGG
Bases/álcalisEEEE
ÉsteresGGGG
Hidrocarburos, alifáticosGGGG
Hidrocarburos, aromáticos NNNN
Hidrocarburos, halogenados NNNN
Cetonas, aromáticasNNNN
Agentes oxidantes, fuertesVVVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Seleccione el frasco de dilución Nalgene más adecuado
Los frascos de dilución Nalgene facilitan las diluciones 1/10 y 1/100. Graduados a 90 ml y 99 ml, con mucho espacio libre para añadir reactivos después de la dilución, a menudo eliminando la necesidad de transferir muestras diluidas a otro recipiente para llevar a cabo nuevos pasos del proceso.
Los frascos de diluciones de copolímero de polipropileno (PPCO) ofrecen una resistencia química óptima y resisten la exposición a Tween incluso a altas temperaturas.
Los frascos de dilución de polisulfona (PSF) ofrecen una mayor claridad y una visualización más sencilla del nivel de líquido, con una mayor precisión de graduación (PSF ±1 ml frente a PPCO ± 4 ml). 
Frascos rectangulares
de HDPE de boca ancha
(serie 2007)
Frasco rectangular
de HDPE ámbar de boca ancha
(serie 2009)
Forma rectangular que ahorra espacioEl color ámbar protege
las soluciones fotosensibles,
forma rectangular que ahorra espacio
Frasco de HDPE
Tapón de PP
Frasco de HDPE ámbar
Tapón de PP
Blanco lechoso translúcidoÁmbar opaco
125 ml-2 l125 ml-2 l
A prueba de fugas*A prueba de fugas*
Sin graduacionesSin graduaciones
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
intervalo de temperatura
De -100 oC a 120 oC
No esterilizables en autoclaveNo esterilizables en autoclave
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Cumple con
Parte 21 CFR 177.1520
para uso alimentario1
Sin BPA Sin BPA 
Sin ftalatosSin ftalatos
Compatibilidad química general
 Frascos rectangulares 
de HDPE de boca ancha 
(serie 2007)
Frasco rectangular 
de HDPE ámbar de boca ancha 
(serie 2009)
Ácidos, diluidos o débilesEE
Ácidos^ fuertes, concentradosGG
Alcoholes, alifáticosEE
AldehídosGG
Bases/álcalisEE
ÉsteresGG
Hidrocarburos, alifáticosGG
Hidrocarburos, aromáticos NN
Hidrocarburos, halogenados NN
Cetonas, aromáticasNN
Agentes oxidantes, fuertesVV
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
 E Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 G Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC.
 F Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC.
 N No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos.
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto ácidos oxidantes; para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fuertes"
Soporte técnico
Para obtener ayuda a la hora de elegir los productos adecuados para su aplicación, póngase en contacto por teléfono con un equipo de representantes de asistencia técnica de Nalgene en el número +1.585.586.8800 (1.800.625.4327, llamada gratuita en EE. UU.), o envíe su solicitud por correo electrónico a  technicalsupport@thermofisher.com.
En Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono en el +800 1234 9696 (llamada gratuita) o el +49.6184.90.6321, o envíe su solicitud por correo electrónico a  techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Asistencia normativa: Para obtener documentación normativa sobre reclamaciones de productos o materiales, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene en la dirección  RocRegSupport@thermofisher.com
Recursos
Recursos adicionales
  • Folleto Break the Glass Habit (Acabe con la costumbre de utilizar instrumentos de vidrio)
  • Bottle and Carboy Selection Guide (Guía de selección de garrafones y frascos)
  • Imán de consulta de propiedades del plástico
  • Póster de pared de resistencia química para instrumental de laboratorio de plástico
Solicitar recursos