为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工信部发布《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见稿,其中新增一条“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”,这意味着我国将进一步提升对电子烟的监管力度,对电子烟的产品质量及安全风险进行严格把控。
电子烟检测项目
电子烟油
  • 丙二醇,甘油,二甘醇
  • 尼古丁
  • 亚硝胺
  • 邻苯二甲酸盐
  • 重金属
  • 双乙酰(2,3-丁二酮)
电子烟气
  • 尼古丁
  • PG和VG杂质
  • 醛酮类
  • 亚硝酸
  • 重金属
电子烟成品
  • 欧盟RoHS指令
  • REACH法规
  • FCM食品接触材料测试
  • 电池化学有害物质
经典案例
案例一:电子油烟中Cr、Fe、Ni、As、Cd、Sn、Sb、Hg、Pb分析
采用超纯水直接稀释20倍测定,水相进样系统,iCAP RQ ICPMS KED调谐模式直接分析,多元素同时分析,保证灵敏度和稳定性,轻松快捷。
了解更多
展开详情 >
案例二:电子烟液和电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和丁二酮测定
电子烟液和电子烟气溶胶中羰基化合物在酸性条件下经2,4-二硝基苯肼衍生反应后经LC分析就可计算出甲醛、乙醛、丙烯醛和丁二酮的含量。样品前处理方法如下:
  • 电子烟液:称取一定量烟液样品,再加入一定量的衍生化试剂即可完成衍生过程
  • 电子烟释放物:需要有固定的捕获装置才能收集到气溶胶样品
了解更多
展开详情 >
案例三:使用高分辨GC-Orbitrap/MS对电子烟油进行综合化学表征
电子烟油基质非常复杂,为了达到全面的检测覆盖,要求GC和GC-MS具有良好的灵敏度和选择性。GC-Orbitrap静电场轨道阱质谱具有ppm级质量精度、多种多样的样品采集方式、独特算法的自动解卷积软件和全面的谱库,使用全扫描模式完成定性和定量工作,是电子烟油检测的利器。
了解更多
展开详情 >
CMD SchemaApp code